Primer sejttenyésztési technikák
A primer sejtek áttekintése
A primer sejtek olyan emlőssejtek, amelyeket közvetlenül élő emberi vagy állati szövetekből nyernek. Abban különböznek az őssejtektől, hogy a nem őssejtes primer sejtek jellemzően terminálisan differenciáltak, és ezért szorosan reprezentatívnak tekinthetők azokra a szövetekre, amelyekből izolálták őket, különösen ott, ahol a rákbiológia jellemzői miatt a rákos sejtvonalak kevésbé jósolható modelljei a normál rendszereknek vagy a nem rákos kórképeknek. A gyakori primer sejt fenotípusok közé tartoznak az epithelialis, endothelialis, keratinociták, melanociták, fibroblasztok, oszteoblasztok, myociták és hepatociták.
Kapcsolódó műszaki cikkek
- Overview of primary cells and media usage in biomedical culture applications highlights differences from cell lines.
- Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
- The PromoCell Primary Cancer Culture System allows selective isolation of malignant cancer cells from tumor associated stromal cells in patient derived xenographs (PDX models) and tumor samples.
- Optimize primary human airway epithelial cell culture with serum-free media and handling protocols for large air passage cells.
- Az ADCC-teszt teljesítménye és reprodukálhatósága felhasználásra kész, kriokonzervált NK effektor sejtek, luciferáz riporter gént expresszáló A549 célsejtek és anti-EGFR antitest felhasználásával.
- Mindent látni (27)
Kapcsolódó protokollok
- Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) Culture Protocol. Storage. Preparation for Culturing. Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
- A Ficoll 400® egy nagy hidrofilitású és vízoldékonyságú, nem ionos polimer, amely alkalmas különböző biológiai alkalmazásokhoz.
- Fagocita M1 és M2 makrofágok létrehozása humán PBMC-kből 10 nap alatt szérum- és xeno-mentes sejttenyésztő közegben. Fedezze fel a PromoCell több mint 350 termékét.
- Osteogenesis, adipogenesis and chondrogenesis differentiation protocols and media for human mesenchymal stem cell culture. Explore over 350 PromoCell products on our company website.
- Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
- Mindent látni (44)
További cikkek és protokollok keresése
Hogyan különböznek az elsődleges sejtek az immortalizált sejtvonalaktól
Az emberi vagy állati forrásból származó elsődleges sejtek - a tumorokból származó vagy más módszerekkel immortalizált sejtvonalakhoz hasonlóan - biológiai rendszerek modellezésére szolgálnak. Mivel jellemzően kevesebb duplikáción keresztül életképesek, az elsődleges sejtek kevésbé hajlamosak a szövetspecifikus tulajdonságok elvesztésére, ami a hosszú időn keresztül tenyésztett sejteket és az ismételt in vitro passzázsokat jellemezheti. Az elsődleges sejtek dokumentálhatók a donor jellemzőivel, beleértve az életkort, a nemet és adott esetben a betegség állapotát, és ezért hasznos modellnek bizonyulhatnak a személyre szabott gyógyászati megközelítések kifejlesztéséhez.
Primer sejtek beszerzése és tenyésztése
A kórházakhoz kapcsolódó kutatóintézetek hozzáférhetnek primer szövetekhez és sejtekhez. Az elsődleges sejtek beszállítói egyéni donoroktól származó vagy több donorból származó sejtekből összevont sejttételeket kínálnak. A megbízható beszállítóknak vagy a beteggyűjtési protokolloknak tartalmazniuk kell az emberi donorokból származó sejtek izolálásának etikai felügyeletét, valamint a sejttípus validálását igazoló dokumentációt. Az elsődleges sejtek abban különböznek az emlős sejtvonalaktól, hogy általában igényesebbek, és extra tápanyagokat igényelnek, különösen, ha szérumszegény vagy szérummentes közegben tenyésztik őket. Ezek a további, meghatározott tápanyagok közé tartoznak a citokinek és a növekedési faktorok.