Vékonyréteg-kromatográfia
A vékonyréteg-kromatográfia (TLC) egy affinitáson alapuló módszer, amelyet a keverékben lévő vegyületek elválasztására használnak. A TLC rendkívül sokoldalú elválasztási módszer, amelyet széles körben alkalmaznak mind minőségi, mind mennyiségi mintaelemzésre. A TLC gyakorlatilag bármilyen anyagosztály elemzésére használható, beleértve a peszticideket, szteroidokat, alkaloidokat, lipideket, nukleotidokat, glikozidokat, szénhidrátokat és zsírsavakat.
Kiemelt kategóriák
Választhat a klasszikus TLC lemezek közül szilícium-dioxid, alumínium, üveg és műanyag hátlappal, valamint HPTLC lemezek, MS-osztályú TLC és HPTLC lemezek és PLC lemezek közül.
Pontos elválasztásokat érhet el széles HPLC-oszlopgyűjteményünkkel. Növelje a visszatartást, a felbontást és a szelektivitást. Rendeljen még ma.
Az Ön oldószerforrása: Találja meg a megfelelőt a Supelco®, SigmaAldrich®, & SAFC® márkák között, amelyek analitikai, laboratóriumi, & biofarmáciai felhasználásra szolgálnak. Rendeljen online.
Széles savtartományt fed le: Supelco® analízishez, Sigma-Aldrich® laboratóriumokhoz, SAFC® biofarmához. Személyre szabott megoldások a változatos igényekhez.
A TLC-ben az állófázis egy vékony adszorbens anyagréteg, általában szilikagél vagy alumínium-oxid, amelyet egy inert lemezfelületre, általában üvegre, műanyagra vagy alumíniumra visznek fel. A mintát a TLC-lemez egyik végére foltozzák, és függőlegesen egy szerves oldószerrel (mozgófázis) ellátott zárt kamrába helyezik. A mozgófázis a kapilláris erők segítségével halad felfelé a lemezen, és a minta összetevői különböző távolságokra vándorolnak az álló és a mozgófázishoz való eltérő affinitásuk alapján. Amikor az oldószer eléri a lemez tetejét, a lemezt eltávolítják a fejlesztőkamrából és megszárítják. Az elválasztott komponensek foltokként jelennek meg a lemezen, és az egyes komponensek retenciós tényezőjét (Rf) értékeljük.
TLC-folyamat és elvek
A TLC a klasszikus kromatográfia elvén alapul, ahol a keverékkomponensek egy rögzített állófázis és egy folyékony mozgófázis között a két fázis közötti eltérő affinitás alapján választódnak el.
TLC visszatartási tényező (R)f)
A retenciós tényező (Rf) a vegyületek TLC-lemezen történő mozgásának mérésére szolgál. Az Rf az egyes komponensek által megtett távolság osztva az oldószer által megtett teljes távolsággal. Értéke mindig nulla és egy között van.
Rf = |
Általában minél erősebben kötődik egy vegyület az állófázisú adszorbenshez, annál lassabban vándorol felfelé a TLC-lemezen. Mivel a TLC adszorbensek jellemzően polárisak, a nem poláris vegyületek általában gyorsabban haladnak felfelé a lemezen, ami magasabb Rf értékeket eredményez, míg a poláris vegyületek általában lassabban mozognak, és alacsonyabb Rf értékekkel rendelkeznek.
A TLC alkalmazásai
A TLC-t széles körben használják számos iparágban és kutatási területen, többek között a gyógyszeriparban, a klinikai vizsgálatokban, a környezeti toxikológiában, az élelmiszer-, víz- és növényvédőszer-analízisben, valamint a kozmetikumokban. A TLC tipikus alkalmazásai a következők:
- A gyógyszermaradványok és antibiotikumok elemzése élelmiszerekben és környezeti mintákban
- A színezékek, összetevők, tartósítószerek és édesítőszerek azonosítása és mennyiségi meghatározása élelmiszerekben és kozmetikai termékekben
- /li>
- Gyógyszerkészítmények minőségellenőrzése és tisztasági vizsgálata
- Gyors, nagy áteresztőképességű szűrés a HPLC előtt
- Kémiai reakciók vizsgálata a befejezés érdekében
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- In this article we present several HPTLC applications and analytical standards for ginsenosides.
- Discover the history of thin-layer chromatography (TLC) and its key milestones that have shaped analytical chemistry over the past century.
- HPTLC-MS was used to analyze stevioside and rebaudioside in artificial sweeteners, stevia plants, cola and isotonic drinks with a minimum of sample preparation.
- Thin layer chromatography (TLC), an analytical technique often used to separate and identify compounds present in a given mixture, can also be used to determine the purity of a particular substance within that mixture
- TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
- Mindent látni (13)
Kapcsolódó protokollok
- TLC separation relies on capillary forces to transport substances on a stationary phase after mobile phase transport.
- Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
- HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
- Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
- A modern vékonyréteg-kromatográfia (TLC) a kozmetikumok területén is előnyöket kínál a minták gyors és egyidejű elemzésére denzitometrikus detektálással.
- Mindent látni (14)
További cikkek és protokollok keresése
Hogyan tudunk segíteni
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön custserv@sial.com