Merck
KezdőlapProductsAnalitikai kémiaFotometria és gyors kémiai vizsgálatokpH tesztcsíkok, pH papírok, leolvasók és tartozékok
pH tesztcsíkok, pH papírok, leolvasók és tartozékok
A pH-érték fontos szerepet játszik a biokémiában, a kémiában és a technológiában, mivel számos kémiai folyamatot befolyásol. Számos analitikai módszer eredményét is befolyásolja az oldószer vagy puffer pH-értéke. A gyors pH-mérésekhez különböző módszerekkel rendelkező termékek széles választékát kínáljuk, például pH-indikátor papírokat, pH-tesztcsíkokat és pH-tesztkészleteket.   
Kapcsolódó források
Egy sorban elhelyezett műanyag tartályok sorozata pH-indikátorcsíkokkal. Minden tartályon egy-egy címke található, amelyen különböző pH-tartományok és a pH-vizsgálathoz szükséges megfelelő színű táblázatok szerepelnek, néhányon grafikonok vagy további tudományos adatok. A csomagolás elsősorban zöld és narancssárga színű, fehér szöveggel, és minden egyes doboz úgy van kialakítva, hogy a csíkok könnyen hozzáférhetők legyenek.
Non-bleeding pH-test-strips
A nem vérző MQuant® pH-indikátorcsíkok speciális indikátorfestékekből készülnek, amelyek kovalensen kötődnek a cellulóz hátlaphoz. Ennek előnye, hogy a pH-indikátorcsíkokat korlátlan ideig a vizsgálati közegben lehet hagyni, ami még gyengén pufferelt minták esetén is pontos méréseket eredményez. Az MQuant® pH-indikátorcsíkok különböző pH-tartományokat fednek le a 0-tól 14-ig terjedő univerzális tartománytól, illetve az alkalmazásoktól függően több specifikus tartományt. Az Ön kényelme érdekében egyenként lezárt tesztcsíkokat, 100 csíkot tartalmazó tubusokat kínálunk alapegységként, valamint egyedi csomagolást is.
Két átlátszó műanyag doboz, amely pH-indikátorcsíkokat tartalmaz 2,0 és 9,0 közötti pH-tartományban. Mindegyik doboz címkéjén színkódolt skála található a gyors tájékozódás érdekében. Az egyik doboz nyitott, elöl több tesztcsík látható, a címkékre nyomtatott további információk és utasítások mellett.
PH-tesztek zavaros és színes oldatokban
MQuant® és Reflectoquant® pH-tesztcsíkokat a pH mérésére használják színes és/vagy zavaros oldatokban, ahol a hagyományos pH-indikátorcsíkok meghamisított eredményekhez vezethetnek. Ezeken a csíkokon a pH-reakciózóna mögött egy átlátszó hordozófólia van, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerűen a hátoldalról értékeljék a színt. A zavaros mintákból származó részecskék és a színezőanyagok a tesztlap felületén maradnak, és nem zavarják az eredmény leolvasását. A pH tesztcsíkokat kifejezetten úgy tervezték, hogy további mintaelőkészítés nélkül megbízható eredményeket adjanak zavaros vagy színes mintaoldatokban is.
Egy személy kezében egy színtérkép-kártyát tart az egyik kezében, a másikban pedig egy okostelefont. Az okostelefon képernyőjén ugyanannak a színtérképnek a digitális változata jelenik meg, összehasonlítás vagy elemzés céljából összehangolva a fizikai és a digitális formátumot. A háttér fehér, kiemelve a kezében tartott tárgyakat.
pH tesztolvasók
Mérje a pH-t az ingyenes MQuant® StripScan mobilalkalmazással, amely másodpercek alatt digitálisan kiolvassa az MQuant® 0-14 pH tesztcsíkot. Az alkalmazás a telefon kamerája segítségével elemzi a tesztcsíkot egy színes referenciakártyával együtt. A generált eredmények könnyedén kezelhetők, megjeleníthetők és megoszthatók a StripScan webes műszerfal alkalmazással.
Kiegészítésképpen tétel-specifikus kalibrációval ellátott tesztcsíkokat kínálunk, amelyeket a hordozható, könnyen használható Reflectoquant® RQflex®20 reflektométerünkkel használhat a laboratóriumi kvantitatív pH-méréshez.
Három tartály pH-indikátor papírcsíkokkal, mindegyiknek a fedelén egy-egy színkódolt pH-tartománytáblával. A tartályok henger alakúak, az egyik vízszintesen, a másik kettő pedig függőlegesen egymásra helyezve, mindegyiket fehér háttér előtt ábrázolva. Minden tartályon egy kis darab különböző színű szalag is van, hogy feltehetően különböző pH-tartományokat jelöljenek.
pH tesztpapírok és -készletek
Klasszikus pH-indikátor papírokat kínálunk, amelyek kiváló minőségű szűrőpapírból készülnek, indikátor vagy vegyes indikátoroldatokkal impregnálva. Böngésszen a különböző MQuant® pH-indikátor papírok portfóliójában, hogy megtalálja a tökéletes terméket az Ön alkalmazásához.
A tiszta és enyhén színezett mintákhoz kínálunk MQuant® folyékony pH-indikátor tesztkészleteket, amelyek jól alkalmazhatók ivóvíz, kazánvíz, szennyvíz, felszíni víz, akváriumvíz, uszodavíz és talajminták vizsgálatához. Továbbá, erősen zavaros vagy színes oldatok esetén a minták színtelenné és tisztává tehetők szűréssel vagy aktív szénnel történő kezeléssel a pH-méréshez.