Tangenciális áramlású szűrőtartók és rendszerek
Az érintőleges áramlású szűrés (TFF) területén szerzett vezető bioperszonikus folyamatismeretünk és mérnöki szakértelmünk révén többször használatos, egyszer használatos és folyamatfejlesztési rendszereket fejlesztettünk ki, amelyek számos egyedi, innovatív és intelligens funkciót tartalmaznak. Rendszereinket úgy terveztük, hogy megfeleljenek az érintőleges szűréssel történő tisztítás sikerkritériumainak, beleértve az alacsony visszatartott térfogatot, a maximális térfogatkoncentrációt és az optimális termékvisszanyerést a fokozott folyamat teljesítménye érdekében.
Bővebben
- Folyamatméretű egyfelhasználós TFF-rendszerek
- Folyamatméretű többfelhasználós TFF-rendszerek
- Folyamatfejlesztési TFF-rendszerek
- <> a href="#tartók">Tartók a Pellicon® lapos lapos eszközökhöz
PROCESS-SCALE SINGLE-USE TFF SYSTEMS
A Mobius® FlexReady megoldásunk a TFF és a Mobius® rendszerekhez TFF 80 rendszer egyszer használatos Flexware® szerelvények és hardverek kombinációját kínálja, amelyeket kifejezetten a fehérjék hatékony koncentrálására és diafiltrálására terveztek. A 0,5 és 20 m2 közötti telepíthető szűrőfelülettel, a 2 és 80 L/perc közötti áramlási tartományban, valamint az 50 és 500 L közötti tartálymérettel az egyszer használatos TFF-rendszerek választéka alkalmazkodik az Ön technológiai igényeihez a preklinikai léptéktől a gyártási léptékig. A zárt üzemmód a kifejezetten erre a célra tervezett áramlási útvonallal és berendezéssel lehetséges, ami lehetővé teszi a szennyeződés kockázatának csökkentését és a kezelők védelmét, miközben növeli a rugalmasságot és a hatékonyságot. Ez a berendezéscsalád a következő jellemzőkkel rendelkezik:
- Klinikai és nagy léptékű képességek, a minőség terén kompromisszumok nélkül
- Tervezés az optimális hozam és termékvisszanyerés érdekében
- Multi-termék és multi-feldolgozási módok
- Teljes automatizálás, felhasználóbarát
Folyamatméretű, többcélú TFF-rendszerek
A teljesen automatizált Cogent® folyamatméretű TFF-rendszert monoklonális antitestek, vakcinák, plazma és terápiás fehérjék elválasztására és tisztítására tervezték. Ideálisan alkalmas mind kísérleti, mind termelési léptékű alkalmazásokhoz, ezáltal támogatja a gyors méretnövelést a kis- és nagyüzemi műveletek között. A rendszer további kulcsfontosságú jellemzői a következők:
- Moduláris lehetőségek a folyamat követelményeinek leginkább megfelelő rendszerkonfigurációhoz, miközben minimalizálják az előzetes beruházást
- Teljes folyamatautomatizálás
- A NovAseptic optimalizált tervezése és komponensek integrálása sup>® szelepek és TFF kazettatartók a legalacsonyabb minimális munkatérfogat és a maximális termékvisszanyerés érdekében
- Folyamatok üzemeltethetők adagolt tételes, koncentrációs, teljes újrahasznosítású vagy egymenetes üzemmódban.
PROCESS DEVELOPMENT TFF SYSTEMS
A Cogent® Laborrendszercsaládunk hasonló kialakítást, érzékelési technológiákat és tartozékokat használ, mint a gyártási méretű berendezéseink. Homogén kialakításukkal és 20 és 6000 ml/perc közötti áramlási tartományukkal rendszereinket kifejezetten a folyamatfejlesztés egyszerűsítésére hoztuk létre. A Cogent® Lab 150, 800 és 6000 rendszereket a magas termékvisszanyerésre és a lecsapolhatóságra optimalizáltuk, így biztosítva a sikeres kisléptékű TFF-műveleteket.
- A TFF-rendszerek egy családja harmonizált kialakítással és lineáris teljesítménnyel biztosítja a sikeres és zökkenőmentes skála fel- vagy leépítését
- A felhasználóbarát Bio4C® vezérlőszoftver előre meghatározott receptlépéseket, valós idejű adatmegjelenítést és exportálási lehetőségeket kínál, biztosítva a megbízható és reprodukálható eredményeket
/li> - Az opciók széles listájával aCogent® Lab rendszerek az Ön egyedi folyamatához igazíthatók
- Flexibilisen működik UF/DF, mikroszűrés vagy SPTFF üzemmódban és a paraméterek széles skáláján
Tartók a Pellicon® lapos lapos eszközökhöz
Rendszereink a legjobban alkalmasak a Pellicon lapos lapos eszközökkel való használatra.sup>® fogyóeszközökhöz, akár egyszer használatos (Pellicon® Capsule), akár többször használatos (Pellicon® 2 és 3) alkalmazásokban. A TFF-rendszer megvásárlásakor a tartók tartozhatnak a termékhez; a részletekért kérjük, olvassa el a megfelelő adatlapot. A 88 cm² és 130 m² közötti szűrési területhez a fogyóanyagoktól függően kínálunk önállósuló tartókat.
- XX42PMICR0 tartó a Pellicon® 3 mikrohoz 88 cm²-től 264 cm²-ig
- XX42PMINI tartó a Pellicon® 2 és 3 számára 0.1 m²-től 0,55 m²-ig
- Pellicon® Process scale tartók Pellicon® 2 és 3 számára 0.5 m²-től
A telepített felület növelésére és egymenetes üzemmódban történő futtatásra is van lehetőség.
Kapcsolódó források
- Perf. Guide: Mobius® TFF 80 System
This guide includes information from a number of applications and case studies that were designed and/or selected to provide a diverse overview of the system performance under a range of expected processing conditions.
- Spare Parts List: Mobius® TFF 80 System
To help you select and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock. The risk assessment is based on our experience; each customer must perform their individual risk assessment for their process, to check the alignment with our strategy and review the stock requirements accordingly.
- Data Sheet: Mobius® FlexReady Solution for TFF
The Mobius® FlexReady Solution with Smart Flexware® Assemblies is flexible, allowing you to have a single system for tangential flow filtration (TFF) at various scales.
- Performance Guide: Mobius® FlexReady Solution (TF2S) with Smart Flexware® Assemblies for TFF with Closed Enabled Configuration
This Performance Guide is a reference document that provides highlights of key performance aspects of the Mobius® FlexReady Solution with Smart Flexware® Assemblies for Tangential Flow Filtration (TFF) used with a closed-enabled flowpath.
- Spec. Sheet: Mobius® FlexReady Solution with Smart Flexware® Assemblies for TFF
Flexible design options; Unique feed tank design and performance; Smart Flexware® full single-use flow paths; Excellent product recovery and purification; Implement with ease and lower risks; Full process automation with flexible recipes using the Common Control Platform® (CCP®)
- Spare Parts List: Mobius® FlexReady Solution
To help you select and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock. The risk assessment is based on our experience; each customer must perform their individual risk assessment for their process, to check the alignment with our strategy and review the stock requirements accordingly.
- Data Sheet: Cogent® Process-scale Tangential Flow Filtration System
Fully automated, configurable systems for biopharmaceutical manufacturing and cGMP process scale applications
- Data Sheet: Cogent® Lab Systems
A family of modular and flexible systems for TFF at process development scale
- Spare Parts List - Cogent® Lab Systems
To help you select and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock.
- Application Note: Running a TFF optimization study with Cogent® Lab Systems and Bio4C® Control Software
This application note describes the recommended methods and techniques for optimizing a tangential flow filtration (TFF) process using a Cogent® Lab system.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.