Sejt-alapú vizsgálatok
A celluláris vagy sejtalapú próbák mind az orvosbiológiai kutatásban, mind a gyógyszerkutatásban felhasználhatók a citotoxicitás, a biológiai aktivitás, a biokémiai mechanizmusok és a célponton kívüli kölcsönhatások hatékony számszerűsítésére. A sejtalapú próbák előnyei közé tartozik a komplex és biológiailag releváns adatok előállításának megkönnyítése és generálása. A hagyományos biokémiai próbákkal ellentétben a sejtalapú próbák fiziológiailag relevánsabbak, és képesek a vegyület jellemzőinek egyidejű értékelésére.
Kiemelt kategóriák
Migrációs próbák, inváziós próbák, karcolásos próbák, valamint kemotaktikus és haptotaktikus Boyden-kamrás próbák átfogó portfóliója lehetővé teszi a kutatók számára, hogy in vivo szimulálják a normál és metasztatikus sejtek körülményeit és aktivitását.
A pontos, konzisztens sejtszámlálás kritikus fontosságú a sejtkultúra és a későbbi sejtvizsgálatok és kísérletek során. A kézi coulter számláló másodpercek alatt biztosítja a legpontosabb és reprodukálhatóbb sejtszámlálást. Az eldobható hemocitométerek csökkentik a kockázatot a fertőző környezetben.
Az élő sejtek képalkotására szolgáló reagenseket úgy tervezték, hogy ne legyenek mérgezőek és védjék az élő sejteket, miközben optimalizálják a vizualizációt a sejtek mozgásának és lokalizációjának, a sejtek egészségének, génexpressziójának, migrációjának, citoszkeletális dinamikájának és más sejtes eseményeknek a valós idejű vizsgálata során.
A CellASIC® ONIX2 mikrofluidikai rendszer egy nagy teljesítményű, automatizált platform, amely lehetővé teszi a sejtkultúra környezetének pontos manipulálását élő sejtek képalkotásához és elemzéséhez emlős-, élesztő- és baktériumsejtek felhasználásával.
Sejtegészségügyi vizsgálatok
A sejtek életképességének és proliferációjának vizsgálata hatékonyan használható a sejtek egészségének értékelésére. A sejtek életképességét és proliferációs sebességét gyakran olyan festékekkel, mint a trypan-kék vagy a Calcein-AM, vagy fluoreszcens kijelzőkkel értékelik. Ezek a vizsgálatok emlős sejtvonalak, primer sejtek és őssejtek egészségének számszerűsítésére és értékelésére használhatók.
Cellamigrációs és inváziós vizsgálatok
A sejtmigráció a sejtek mozgása specifikus külső jelekre, például kémiai és mechanikai ingerekre adott válaszként. A sejtinvázió során a sejtek az extracelluláris mátrix (ECM) szerkezetén keresztül történő vándorlásuk során módosíthatják a környezetet.
A sejtmigráció és az invázió értékelhető in vitro a széles körben használt membránalapú migrációs rendszerekkel, mint például a Boyden-kamrás vizsgálat. A sejtmigrációs és inváziós készleteket gyakran használják a rákkutatásban a sejtek mozgékonyságának és invazivitásának vizsgálatára kemoattraktáns gradiensekre adott válaszként.
Angiogenezis vizsgálatok
Az angiogenezis a vérerek kialakulása a meglévő érrendszerből, és kémiai jelek irányítják. Az angiogenezis-tesztek az angiogenezis indukciójának és gátlásának tanulmányozására egyaránt használhatók in in vitro sejtmodellekben. A sejtalapú próbák fejlesztése a gyógyszerkutatáshoz felgyorsíthatja a rák és más angiogenezisfüggő betegségek kezelésének optimalizálását.
Reaktív oxigénfajok vizsgálata
A reaktív oxigénfajok (ROS) kémiailag reaktív, oxigéntartalmú molekulák. A ROS-tesztek kémiai vegyületek szűrésére és e fajok emlőssejtekre gyakorolt hatásainak kimutatására vagy jobb megértésére használhatók. A sejtalapú ROS- és oxidatív stresszvizsgálatok biológiailag releváns információt szolgáltatnak a sejtek életképességének, proliferációjának vagy citotoxicitásának értékeléséhez, szemben a biológiai molekulák kötődésével vagy aktivitásával, ami a sejtalapú vizsgálatok és a biokémiai vizsgálatok egyik legfontosabb különbsége.
Fehérjevizsgálatok
A fehérjevizsgálatok a fehérjekoncentráció számszerűsítésére szolgálnak. A leggyakoribb fehérjemérések közé tartozik az enzimhez kötött immunoszorbens próba (ELISA), amelyet diagnosztikai célokra és minőségellenőrzésre használt oldható anyagok kimutatására és mennyiségi meghatározására használnak, valamint az MTT próba, amelyet a sejtek életképességének, proliferációjának és citotoxicitásának indikátoraként a sejtek metabolikus aktivitásának mérésére használnak.
Élő sejtelemzési próbák
Az élő sejtelemzés a sejtek időbeli viselkedésének kvantitatív mérésére és a környezeti jelzések hatásának megértésére használható. A fejlett élősejt-elemző rendszerek szükséges és egyedülálló betekintést nyújthatnak a dinamikus élő folyamatokba. Ezt az egyedülálló betekintést mikrofluidikus és más környezeti vezérlésű élő sejtelemző kamrák érik el, amelyek a gáz, a hőmérséklet, a közeg változásainak szabályozásával lehetővé teszik a sejtek viselkedésének megfigyelését. Ezeket az eszközöket nem citotoxikus, fotostabil festékekkel és fluorofórokkal, például sejtkövető festékekkel és fluoreszcens bioszenzorokkal egészítik ki. A fotostabil közegek fokozhatják a fluoreszcens nyomkövető anyagok stabilitását a hosszú távú képalkotó vizsgálatok során.
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- Study tumor metastasis via various migration and invasion assays like Boyden chamber assay, Millicell® µ-Migration Assay, and scratch assay.
- Letölthető és nyomtatható 24, 48 és 96 lyukú lemezsablonokat kínálunk PDF, JPG, PNG és SVG formátumban a lyuklemezben végzett kísérletek tervezéséhez.
- Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
- Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.
- Hogyan állítsunk be gátképzési és áteresztőképességi vizsgálatokat sejtkultúra-betétek és TEER-mérések segítségével.
- Mindent látni (20)
Kapcsolódó protokollok
- Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
- A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
- Protocol for the preparation of Antibody Sensitized Sheep Erythrocytes. Includes product numbers and links.
- Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
- Learn how to cultivate similar-sized iPSC-derived colon organoids using Millicell® Microwell plates and perform a forskolin-induced swelling assay.
- Mindent látni (9)
További cikkek és protokollok keresése
Miben segíthetünk
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön custserv@sial.com