Detektáló szubsztrátok és enzimek
A detektáló szubsztrátok és enzimek az élettudományok számos területén kulcsfontosságúak, mind eszközként, mind a detektáló rendszerek célpontjaiként. Enzimszubsztrátjaink és szubsztrát-detektáló rendszereink kényelmet, stabilitást és konzisztenciát kínálnak. Laboratóriumainkban rutinszerűen elemezzük őket azonosság, analízis és homogenitás, valamint a megfelelő enzimrendszerben való funkcionális teljesítmény szempontjából. Szubsztrátokat, puffereket és reagenseket kínálunk por, folyadék, tabletta és kapszula formában az enzimvizsgálatokban, ELISA, blotting, képalkotás és számos más alkalmazásban való felhasználásra. Nagy tisztaságú enzimeinket széles körű jellemzésnek vetettük alá, és tételenkénti konzisztenciát biztosítanak. Fedezze fel enzimtermékeinket, és fedezze fel, hogyan használhatja detektáló szubsztrátjainkat és enzimeinket különböző detektálási módszerekben.
Kapcsolódó termékismertetők
Peroxidáz enzimek
Peroxidáz enzimeink világszerte elismert ipari szabványnak számítanak a diagnosztikai gyártás és a laboratóriumi szintű kutatási alkalmazásokban. A torma-peroxidáz (HRP) enzimeket, a peroxidáz enzimtermékeket, a torma-peroxidáz szubsztrátokat és inhibitorokat széles körben használják másodlagos detektáló reagensként az ELISA-kban, az immunhisztokémiai technikákban és a blotting-elemzésekben. Ezenkívül HRP-inket konjugálhatja saját molekuláihoz, beleértve az antitesteket és avidineket is. Peroxidáz termékeink közé tartoznak a HRP enzim variációi és a HRP kromogén szubsztrátjai, mint például a 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidin (TMB) folyékony szubsztrátrendszer ELISA vizsgálatokhoz és a SIGMAFAST™ OPD (o-feniléndiamin-dihidroklorid) tabletta. További termékek közé tartoznak a HRP kemilumineszcens szubsztrátok az ultraérzékeny kimutatáshoz, mint például a Lumi-LightPLUS Western Blotting szubsztrát és a BM kemilumineszcens ELISA szubsztrát (POD).
Alkalikus foszfatáz (ALP) enzimek
Megbízható ALP enzimeinket széles körben használják immunhisztokémiai vizsgálatokban, északi, Southern és Western blot alkalmazásokban, valamint ELISA-alapú diagnosztikában. Fedezze fel ALP-forrásunkat, hogy megtalálja a megfelelő protokollt az Ön vizsgálati igényeihez. Számos ALP-terméket és alkalikus foszfatáz szubsztrátot kínálunk. A lehetőségek között szerepel a kolorimetriás szubsztrátok és kromogén szubsztrátok, például foszfatáz szubsztrát tabletták, SIGMAFAST™ BCIP®/NBT tabletta, valamint az alkalikus foszfatáz sárga (pNPP) folyékony szubsztrátrendszer ELISA használatra kész oldat. A hisztokémiai szubsztrátok közé tartozik a naftol AS-TR foszfát-dinátrium só és az 5-brom-4-klór-3-indolil-foszfát-dinátrium só. Ezenkívül kemilumineszcens szubsztrátokat kínálunk ultraérzékeny kimutatáshoz, mint például a CDP-Star®, a használatra kész dinátrium-2-klór-5-(4-metoxiszpiro {1,2-dioxetán-3,2′-(5′-klór)triciklo [3.3.1.13,7 ] decan}-4-yl)-1-fenilfoszfát a Roche-tól.
Luciferáz reagensek
A luciferáz a biolumineszcens technológia eredeti forrása, a szentjánosbogár luciferáz pedig széles körben használt biolumineszcens riporter. Ezeket a nagy érzékenységű luciferáz enzimtermékeket széles körben használják a molekuláris és sejtbiológiában, valamint az ATP hatékony kimutatására és mennyiségi meghatározására, mint a genetikai funkció riportere. A fénytermelő reakciót a D-luciferin aktiválása indítja el. Az ATP hidrolizálódik és fényt bocsát ki, amikor a szentjánosbogár-luciferáz katalizálja a D-luciferin oxidációját. A luciferáz többféle formátumát kínáljuk, például oldatokat és porokat, hogy megfeleljen az Ön biolumineszcens kísérleti igényeinek. A szentjánosbogár-populáció védelme érdekében magasan aktív zöld rekombináns szentjánosbogár-luciferázt kínálunk. A luciferáz szubsztrát, a D-luciferin variációit is kínáljuk luciferáz vizsgálatokhoz.
Kiegészítő detektáló szubsztrátok
Kiegészítő detektáló szubsztrátjaink széles választéka számos, az Ön igényeinek megfelelő alkalmazással rendelkezik. Ide tartoznak az aktin mikrofilamentumok festésére és jelölésére, valamint a sejtekben lévő koleszterin és lipoproteinek kimutatására szolgáló szubsztrátok. Fedezze fel az ELISA, az immunhisztokémia és a Western blotting enzimalapú detektáló rendszereit, beleértve az OPD, TMB, BCIP, pNPP, fast red, ABTS, DAB, kemilumineszcencia és sok más szubsztrátot. Alapvető reagensporokat, valamint kényelmes oldatokat és tablettákat gyártunk. Kifejezetten a detektáló szubsztrátjainkkal való optimális teljesítmény érdekében kifejlesztett fokozókat és stop-oldatokat is kínálunk.