Merck
őssejt kultúra
őssejt kultúra
A törzssejtek egyedülálló képességgel rendelkeznek arra, hogy a megfelelő jelek hatására önmegújuljanak vagy különböző sejttípusokká differenciálódjanak. Ezek a tulajdonságok az őssejteket egyedülálló képességekkel ruházzák fel a szövetek javítására, pótlására és regenerálására, így értékes kutatási eszközökké válnak a regeneratív orvoslás és az őssejtterápiák területén.
Kapcsolódó műszaki cikkek
Kapcsolódó protokollok
További cikkek és protokollok keresése
Az őssejtek típusai és jellemzői
  1. az őssejtek korlátlan önmegújító képességgel rendelkeznek
./li>
  • nem differenciált sejtek, amelyek nem specializált funkciókkal rendelkeznek
  • megfelelő körülmények között képesek specifikus sejttípusokká differenciálódni. Az őssejteket széles körben jellemzik multipotens vagy pluripotens őssejtekre.
  • Egerek embrionális őssejtjei, amelyeket feeder sejtek és 15% ES minősített FBS (ES-009-B) tartalmú tápfolyadék jelenlétében tenyésztettek 4 napos tenyésztés után.
    A multipotens őssejtek közé tartoznak azok a felnőtt őssejtek, amelyek képesek önmegújulásra, illetve arra, hogy specializált, szövetspecifikus sejttípusokká differenciálódjanak. Ilyenek például a vérképző őssejtek (HSC), amelyek különböző vérsejtekké differenciálódnak; a mesenchymalis őssejtek (MSC), amelyek osteoblastokká, myocytákká, chondrocytákká és adipocytákká differenciálódnak; és a neurális őssejtek (NSC), amelyek neuronokká, astrocytákká és oligodendrocytákká differenciálódnak.
    A puripotens őssejtek bármely sejtvonalba differenciálódhatnak. A származási szövet alapján embrionális őssejtekre (ESC), perinatális őssejtekre és indukált pluripotens őssejtekre (iPSC) osztják őket. Az ESC-k embriókból származnak, és in vivo őssejtkultúrában korlátlanul képesek osztódni. A perinatális őssejtek köldök- vagy placenta vérből vagy szövetből származnak, és a legszélesebb körben használt pluripotens őssejtek. A születéskor történő köldökzsinórvér-bankolás egyre inkább elfogadott lehetőség a későbbi életkorban jelentkező bonyolult rendellenességek kezelésére. Az iPSC-k olyan felnőtt sejtek, amelyeket átprogramoznak, vagy indukálnak, hogy ESC-ként viselkedjenek. Az iPSC-k orvosi alkalmazásokban való felhasználásának jelentős előnye, hogy csökken az átültetés kilökődésének esélye, mivel a sejtek a páciens saját szöveteiből származnak.
    Az őssejtek kutatási alkalmazásai
    Az őssejtek az alaptudományi és klinikai kutatás aktív és növekvő területét foglalják el, mivel képesek az önmegújításra és az érett sejttípusokká való differenciálódásra. Az őssejtek jelenlegi klinikai alkalmazásai közé tartoznak a neurológiai és szív- és érrendszeri betegségek, autoimmun betegségek, rák, sebgyógyulás, valamint a betegségek modellezése és a gyógyszerek szűrése. Az újonnan felfedezett génszerkesztési technológiák, mint például a CRISPR, előremozdíthatják az őssejtkutatást, és óriási ígéretet jelentenek a nehéz rendellenességek kezelésében.
    Az őssejtkultúra alapjai
    Az őssejtek laboratóriumi szaporításához speciális, kiváló minőségű táptalajokra és szakértő tenyésztési technikákra van szükség. Az őssejtkultúra nem optimális körülményei könnyen vezethetnek nem kívánt őssejt-differenciálódáshoz vagy a sejtek elöregedéséhez. Az őssejtek differenciálódását különböző tényezők váltják ki in vivo, amelyek közül néhány megismételhető in vitro őssejtkultúrákban. Egyes őssejtvonalak halhatatlanok és a végtelenségig tenyészthetők, ezért elengedhetetlen a megfelelő őssejttípus kiválasztása a kutatási alkalmazáshoz.
    Az őssejtek területén elért újabb előrelépések a CRISPR genomszerkesztési technológia és a 3D-s sejttenyésztési technikák megjelenésének köszönhetőek. Az olyan fejlett protokollok, mint például az iPSC-kből organoidokat előállító eljárások, a tudósok számára több prediktív in vitro "betegség a tálban" modellt biztosítottak.