Merck
Titrálási reagensek
A képen a Titripac folyékony oldat fehér palackja látható a doboza mellett. Az üvegnek fekete kupakja van, és részben a márka logóját és szövegét tartalmazó címkével van ellátva. A csomagolódoboz fehér színű, zöld ékezetekkel, és olyan információkat tartalmaz, mint a termék neve, használati utasítás és egy QR-kód. Mind az üveget, mind a dobozt világos, egyszínű háttér előtt helyezték el. A dobozon kivágott fogantyú található a könnyű hordozás érdekében.
A titrálás vagy titrimetria mennyiségi analitikai technika, amelyet egy ismeretlen vegyület pontos koncentrációjának vagy egy anyag tisztaságának meghatározására használnak. A kifinomult és pontos elemzésekhez pontosan beállított és előállított térfogatos oldatokra van szükség. A különböző koncentrációjú és kiszerelésű térfogatmérő oldatok széles választékában minden alkalmazáshoz van megoldás. Különösen a Titripur® térfogatmérő oldataink jelentik a titrálás minőségi szabványát, használatra készek, ISO/IEC 17025 akkreditált kalibráló laboratóriumunkban elemezve. 
Kiemelt termékek megtekintése:
Titripur® Volumetrikus oldatok
A Titripur® termékeink között megtalálhatók a pontos és megbízható titrálási eredményekhez szükséges, azonnal használható volumetrikus oldatok. Minden Titripur® oldat a Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet (NIST) elsődleges referenciaanyagaira visszavezethető, és ISO/IEC 17025 akkreditált laboratóriumunkban elemezzük. A Merck KGaA, Darmstadt (Németország) minőségellenőrző laboratóriumát a DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle- Német Akkreditáló Szolgálat) a DIN EN ISO/IEC 17025 szabványnak megfelelően D-K-15185-01-00 kalibráló laboratóriumként akkreditálta. Titripur® portfóliónk olyan oldatokat is kínál, amelyeket az Európai és az Egyesült Államok Gyógyszerkönyvének a gyógyszer- és nyersanyagelemzésre vonatkozó reagensek fejezetének megfelelően gyártanak és elemeznek.
Titripac® csomagolás térfogatos oldatokhoz
A Titripac® rendszer egy innovatív csomagolási rendszer a felhasználásra kész Titripur® térfogatos oldatainkhoz. A hermetikusan zárt Titripac® csomagolás mind a tárolás, mind a használat során megakadályozza az oldat levegő, szén-dioxid vagy mikroorganizmusok által okozott szennyeződését. A beépített csap segítségével az oldatok kivehetők és egy adapter segítségével közvetlenül csatlakoztathatók a titrátorhoz. Környezetbarát és csökkenti a csomagolási hulladékot; a kartondoboz a papírhulladékkal együtt újrahasznosítható, a belső bélés pedig könnyen összehajtható és külön is eldobható.
Titrisol® térfogatú koncentrátumok
A Titrisol® koncentrátumok rugalmasságot biztosítanak a különböző oldatkoncentrációk előállításához, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy a kívánt titrálószer-koncentrációra hígítsák.
SmartChemicals a digitalizált titráláshoz
Supelcosup>® SmartTitrants és Supelco® SmartStandards azonnali és zökkenőmentes adatátvitelt biztosítanak RFID-címkéken keresztül. Ez az intelligens titrálási technológia a Titripur® térfogatmérő oldataink címkéjén található beágyazott RFID-címkén tárolja a releváns tanúsítványadatokat, Certipur® volumetriás standardok, valamint Aquastar® Karl Fischer titrálószerek és standardok. A SmartChemicals címkéjének egyszerű érintése lehetővé teszi a termék nevének, cikkszámának, tételszámának, koncentrációjának, kibocsátási dátumának, eltarthatósági idejének és a kezdeti felbontás dátumának átvitelét.
Kapcsolódó termékforrások
Kapcsolódó webináriumok
Digitális illusztráció egy laptopról, amelyen egy rózsaszín téglalap mellett egy leegyszerűsített emberi alak látható, mindez sárga háttér előtt.
Tippek és trükkök a titrálási folyamat javításához
Tudja meg, milyen paraméterek befolyásolhatják a titrálási folyamatot, és hogyan javíthatja a napi munkafolyamatot. Betekintést nyerhet legújabb innovációnkba, a zökkenőmentes adatátvitelbe is.
Digitális illusztráció egy laptopról, amelyen egy rózsaszín téglalap mellett egy leegyszerűsített emberi alak látható, mindez sárga háttér előtt.
Térfogati titrálás: A Step-by-Step Guide to Correct Results (Lépésről lépésre útmutató a helyes eredményekhez)
Ezzel a szakértői webináriummal a térfogati titrálás alapjait tárjuk fel, valamint tippeket és tanácsokat adunk, hogy a titrálási eredmények mindig pontosak és reprodukálhatók legyenek.