Analitikai fiolák
A fiolák jelentős szerepet játszanak az analitikai elemzésben és az eredmények reprodukálhatóságában. A fioláknak inertnek és extrahálható vagy kioldódó anyagoktól mentesnek kell lenniük, hogy ne befolyásolják az eredményeket. A tanúsított, alkalmazásspecifikus, szennyezőanyagmentes fiolák használata jelentősen csökkentheti a kockázatot. A Supelco® termékek széles skáláját kínáljuk, beleértve az autoszampler fiolákat, az általános célú fiolákat és a mintagyűjtéshez, tároláshoz és feldolgozáshoz szükséges fiolakiegészítőket. A Supelco® fiolák számos színben, méretben, térfogattartalomban és anyagösszetételben kaphatók. Üvegeinket és záróelemeinket a HPLC, GC/MS, LC/MS és a nagy áteresztőképességű analízisek optimális teljesítménye érdekében tervezték, tervezték és gyártják. A speciális termékek mellett kínálunk:
<
|
|
Products
Masszaspektrometriás fiolák
Hitelesített, alacsony adszorpciós (LA) LC/MS fioláinkat és készleteinket úgy terveztük, hogy csökkentsék a felületi aktivitást, miközben javítják az analitikai kvantitást. A QSertVial™ mikromintavevő eszköz egy olvasztott, 300 μL-es üvegbetétet tartalmaz, és kompatibilis a legtöbb autosamplerrel. Minősített center drain (CD) fioláink és készleteink egyedülálló kúpos belső aljjal rendelkeznek, amely ideális a mikroalkalmazásokhoz. A tanúsított Supelco® fiolák, kupakok és szeptumok minimális szennyeződést és légmentes lezárást biztosítanak.
Mininert® szelepek
A Mininert® szelepek rendkívül megbízható, szivárgásmentes záróelemek csavaros tetejű fiolákhoz, krimpelt tetejű fiolákhoz és más laboratóriumi tartályokhoz.
Ertisztított fiolák
Ertisztított, 1. típusú boroszilikát átlátszó vagy borostyánszínű üvegfioláinkat foszfátmentes mosószerrel mossuk, háromszor öblítjük csapvízzel, majd a mosószer eltávolítása érdekében ASTM 1. típusú, szerves anyagoktól mentes vízzel öblítjük. A tisztítás után a fiolákat PTFE/szilikon szeptumokkal és nyitott tetejű polipropilén kupakokkal szerelik össze.
VOA (EPA) fiolák
AVOA fiolák megfelelnek az EPA szabványainak az illékony szerves anyagok mintavételére. A 40 ml-es fiolák átlátszó (1. típus, 33-as tágulás) és borostyánszínű (1. típus, 51-es tágulás) boroszilikát üvegből kaphatók.
Kapcsolódó források
- Brochure: HPLC Accessories
A Select Group of HPLC Accessories Designed to Maximize the Performance of Your HPLC System