Merck
Szén adszorbensek
Szén adszorbensek, amelyek különböző méretű, fényes fekete gömbökként vannak ábrázolva sárga háttér előtt, és a szűrési és tisztítási folyamatokban használt porózus szerkezetet képviselik.
Több mint 50 éves tapasztalattal rendelkezünk a szén és gyanta adszorbensek kutatása és termékfejlesztése terén. Speciális szén adszorbensek teljes termékcsaládjaink közé tartoznak a szénmolekulasziták (Carboxen® és Carbosieve™), a gömb alakú grafitizált polimer szén (Graphsphere™) és a grafitizált szénfekete (Carbotrap® és Carbopack™) adszorbensek. Mintavevő készleteket is kínálunk, amely költséghatékony módja több speciális szénadszorbensünk értékelésének.
Szakaszok áttekintése
Kapcsolódó termékforrások
Oldal: 1 / 2
Carboxen® Adszorbensek
A Carboxen® szintetikus szénadszorbensek magasan tervezett derivatizált gyanták. Kúpos pórusszerkezetük a makro-, mezo- és mikropórustól a mikropórusig terjed. A kúpos pórusok javítják az adszorbens kinetikai és termodinamikai hatékonyságát. A részecskék gömb alakúak az optimális töltött ágyas hatékonyság érdekében. A magasan tervezett derivatizált gyanták kiváló kopásállósággal rendelkeznek, ami lehetővé teszi a nagy áramlási sebességet nemkívánatos ellennyomás-felépülés nélkül. Úgy fejlesztették ki őket, hogy akár 16 000 psi nyomásnak is ellenálljanak. Stabilak 400 ˚C-ig, és megszokható felületi kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek a specifikus célelemzéshez. Nagy tisztaságuk, gömb alakjuk és kiemelkedő mechanikai tulajdonságaik miatt kiválóan alkalmasak preparatív és folyamat kromatográfiában való felhasználásra. Az anyagok száraz gyöngyökként tárolódnak, és folyadékként áramlanak, ami a nedves gyantákhoz képest megkönnyíti a kezelést és a kromatográfiás oszlopok pakolását.
A Carboxen® szintetikus szén pH-ja 2,5 és 10,5 között testre szabható. Mivel szintetikus forrásból állítják elő, a Carboxen® szintetikus szén eleve mentesek a nehézfémektől és más szervetlen tartalomtól, amelyek a természetes eredetű adszorbensekben megtalálhatóak. A Carboxen® szintetikus szén adszorbensek skálázhatóak, ami azt jelenti, hogy ezekből az adszorbensekből 20/40, 20/45, vagy 30/45 szemű adszorbensekből tonnás mennyiségek állíthatók elő. Kisebb szemcseméretű Carboxen® termékek kis léptékben kínálhatók.
Ezek a derivatizált gyanták a tisztítási alkalmazások széles skáláján jelentenek értéket a kis és nagy molekulájú szennyeződések eltávolítására. Mind gáz-, mind folyadékfázisú tisztításokban felhasználhatók. Néhány példa: a biokémiai tisztításokban a nagy kockázatú szennyeződések, például a gazdasejt fehérjék eltávolítása, a toxikus nehézfémek eltávolítása, a klórozott fémek tisztítása, az API-k tisztítása, valamint az extrahálható és kioldható anyagok eltávolítása.
A NASA számos küldetésen megbízott bennük, beleértve a Nemzetközi Űrállomáson való jelenlegi alkalmazásukat is.
A teljes cikk megtekintése itt: https://www.sigmaaldrich.com/US/hu/en/life-science/supelco/supelco-products-in-space
A tömeges méretben kapható nyolc Carboxen® szintetikus szén anyagi tulajdonságait az alábbi táblázat tartalmazza.
Carboxen® Szintetikus szén anyagtulajdonságai 
Carbosieve® Adszorbensek
A Carbosieve® adszorbensek olyan szénmolekulaszűrők, amelyek nem kúpos pórusokkal rendelkeznek. Mikroporózus szerkezetüknek köszönhetően nagyon erős adszorpciós erővel rendelkeznek. A karbosziever® adszorbensek kiválóan visszatartják a kis és illékony analitokat, amelyeket a legtöbb más adszorbens nehezen tart vissza.
Graphitized Carbon Black
A grafitizált szénfekete alapú Carbopack™ és Carbotrap® adszorbensek nem porózus és nem specifikus adszorbensek, amelyek nagy felületi homogenitást mutatnak. Ezen adszorbensek nagy tisztasága biztosítja a kívánt analit hatékony deszorpcióját. Hidrofób felületi tulajdonságokkal rendelkeznek, ezért hatékonyan alkalmazhatók a nedves áramlatokban lévő szerves vegyületek csapdázására. A csapdába esett vegyületek oldószerrel vagy termikus deszorpcióval 100%-os hatékonysággal deszorpciózhatók. Ezek az adszorbensek kiváló termikus stabilitást nyújtanak, minimális vérzést biztosítanak termikus deszorpciós hőmérsékleten, és megakadályozzák a nagy nyomásesést.
Graphsphere™ Adszorbensek
A gömb alakú grafitizált polimer szén (Graphsphere™) egyedi szerkezetű, amorf maggal és szabályozott vastagságú grafitos külső héjjal rendelkezik. A grafitizálási folyamat eredményeként egy rendkívül tiszta felület jön létre, amely egyedülálló adszorpciós és deszorpciós tulajdonságokkal rendelkezik. A felületi kölcsönhatások kizárólag a diszperziós (londoni) erőktől függenek. Az anyagok a következők:
  • gömb alakúak (jobb ágyazási teljesítményt nyújtanak, mint a szemcsés részecskék)
  • kemény és nem törékenyek
  • Az olyan molekulákhoz használják, amelyek analit mérete a C<<5-C12 n-alkánok
  • hidrofób (magas páratartalmú környezetben használható)
Graphsphere™ adszorbensek< gyengébb relatív adszorpciós szilárdságot kínálnak a szénmolekulaszita típusú adszorbensekhez képest, és hasonló relatív adszorpciós szilárdságot a grafitos korom adszorbensekhez képest.