Merck
Vírusalapú vakcinagyártás
Process Train inaktivált és élő attenuált vírushoz egyaránt
A vírusalapú vakcinák gyengített vagy inaktivált vírusból állnak. Ezek a vakcinák képesek az immunrendszer minden fázisát aktiválni, és gyors és tartós, hosszú távú immunitást biztosítanak azáltal, hogy semlegesítő antitesteket váltanak ki a célzott kórokozó ellen.
A gyengített vírusalapú vakcinák előállításának folyamata összetett, több lépésből áll, és fenn kell tartani a gyengített vírus fertőzőképességét. Bár létezik egy általános munkafolyamat a gyártásra, a gyártás sablonos megközelítése nem létezik. Ehelyett minden egyes folyamatot a vírus alakja, mérete, természete, fizikai-kémiai viselkedése, stabilitása és gazdaspecifikus tulajdonságai alapján kell testre szabni.  
Kapcsolódó műszaki cikkek
További cikkek és protokollok keresése
Optimalizálja az upstream termelékenységet és a tisztítást megbízható méretnöveléssel
A vírusalapú vakcinák gyártásához kifejlesztett upstream tenyésztési folyamatokat optimalizálni kell a termelékenységi követelmények teljesítése érdekében. Ez az optimalizálás magában foglalja a tisztítási lépést, amely elengedhetetlen a sejtek és a sejttörmelék eltávolításához, valamint a robusztus vírusszüret biztosításához.  Az upstream folyamat azonban csak akkor sikeres, ha megbízhatóan skálázható a várható piaci kereslet kielégítése érdekében.
A hozam- és hatékonysági célok elérése robusztus szennyeződés-eltávolítással
A lízisből származó nukleinsavak a vírusalapú vakcinák folyamataiban gyakori szennyeződések. A szabályozás előírja, hogy a gazdasejtekből átvitt nukleinsav szintjének 10 ng/dózis alatt kell lennie az attenuált vírusalapú vakcinában. A benzonáz® endonukleáz kezelés, majd az azt követő érintőleges áramlású szűrés robusztus és hatékony kombináció a maradék nukleinsav komponensek lebontására, majd eltávolítására.
Maximalizálja a downstream visszanyerést
A benzonáz® endonukleáz kezelés elegendő a legtöbb vírusalapú vakcina esetében a kívánt tisztasági szint eléréséhez a koncentrálás és diafiltrálás során. A következő generációs vírusalapú vakcinák, például a japán encephalitis vírus (JEV) és a dengue vírus (DENV) tisztasági céljainak eléréséhez azonban kromatográfiára van szükség. Mivel minden egyes gyártási folyamatot a vírus jellemzőihez kell igazítani, az utólagos tisztítás eszköztára elengedhetetlen a kívánt tisztaság eléréséhez, az optimális visszanyerés biztosítása mellett.
A betegbiztonság biztosítása
Még ha a vírusalapú vakcinákat attenuált vírusok felhasználásával állítják is elő, a betegek biztonságának biztosítása továbbra is fontos szempont. A vírusvakcina végleges térfogata a vízéhez hasonlítható. Így a vakcina sterilizálható 0,22 µm-es sterilizáló szűréssel a végső formulázási és töltési befejező lépések előtt.
Ez egy kék vonalas rajz egy mikroorganizmus-kultúráról vagy egy Petri-csészében szétszórt több sejtről.
Ez a kép egy bal oldali, gradiens sűrűségű szűrőből és egy másik kék berendezésből áll a jobb oldalon.
A képen egy egyszerű kék kontúrú, kupakkal ellátott palackot ábrázol. A palack belsejében egy molekulaszerkezet ikon található, szintén kék színben. A palacknak egyenes oldalai és négyzet alakú kupakja van, mindez kékkel körvonalazva. A molekulaszerkezet vonalakkal összekötött körökből áll.
Az iparág legjobb minőségű steril szűrt folyadékkal kapcsolatos képességeit kínáljuk, és világszerte GMP-létesítményekből származó, felhasználásra kész sejttenyésztő közegeket, puffereket, CIP- és SIP-termékeket szállítunk a biofarmáciai termelés optimalizálása érdekében.
Tudjon meg többet
    Downstream - Tangenciális áramlású szűrés
    A képen egy kékkel körvonalazott berendezés látható, amely a lefelé áramló kromatográfia felhasználója..
    Ez a kép egy egyszerűsített vízszűrő rendszert ábrázol, a víz a tartályból átfolyik a szűrőn, ahol a szennyeződések valószínűleg eltávolításra kerülnek.
    A molekulamodellekre emlékeztető, vonalakkal összekötött kék körökből álló három különálló szerkezetet láthatunk. Mindegyik struktúra több, nem lineárisan összekapcsolt körből áll, ami a komplexitás és a sokféleség benyomását kelti. A kék szín egységes az összes struktúrában és az összekötő vonalakban.
    A végső steril szűrés és töltés a termékfeldolgozás utolsó lépése, amely három elemből áll: gázszűrőkből, gátlószűrőkből és kémcsövekből.
    Kiküszöbölheti a termékek keresztszennyeződésével kapcsolatos aggályokat, miközben racionalizálja a töltés-finomítási követelményeket és megfelel a jelenlegi szabályozási követelményeknek.
      Egy számítógép-monitorhoz csatlakoztatott projektor kék körvonalú illusztrációja, amely egy vonaldiagramot jelenít meg.
      Kapcsolódó források
      Oldal: 1 / 2