Királis segédanyagok
A sztereokémiai végeredmény ellenőrzése különböző szintetikus útvonalakon királis segédanyagok segítségével lehetővé teszi számos enantiomertiszta vegyület szintézisét időhatékony módon. Azáltal, hogy ezeket a szerkezeteket ideiglenesen egy szerves vegyülethez csatolják, a segédanyag befolyásolhatja a későbbi reakciók sztereoszelektivitását. Amint a sztereoszelektív védelemre már nincs szükség, a királis segédanyag eltávolítható és újrahasznosítható későbbi felhasználásra. Az aszimmetrikus szintézis döntő szerepet játszik bizonyos terápiás és természetes termék vegyületek enantiomer formában történő kémiai előállításában. Innovatív efedrinszármazékok, oxazolidinon-származékok és kénalapú királis segédanyagok piacvezető választékát kínáljuk az Ön alkalmazásaihoz illeszkedő módon.
Efedrin-származékok aszimmetrikus szintézisekhez
Az efedrin, valamint az efedrin izomerjei és származékai fontos szerepet játszanak az optikailag aktív molekulák, például a foszfin-foszfonit ligandumok előállításában, és lehetővé teszik új, stabil konfigurációjú vagy egyedi megerősítésű molekulák szintézisét. Ligandjaink stabil, nem szénatomos sztereogén centrummal rendelkeznek, ami lehetővé teszi számukra, hogy katalitikus ágensként, királis segédanyagként vagy induktorként vállaljanak szerepet az aszimmetrikus szerves szintézisekben.
Oxazolidinon-származékok aszimmetrikus szintézisekhez
Az oxazolidinon-származékok jól megalapozott szerkezet-aktivitás kapcsolattal rendelkeznek, és diasztereoszelektív reakciókban használják őket különböző aszimmetrikus átalakításokhoz. Származékainkat gyakran használják aldol-, alkilezési vagy Diels-Alder-reakciókban, és ezt követően a sztérikus akadályok megszűnnek.
Kénalapú királis segédanyagok
Kényelmes kénalapú királis segédanyagaink hatékony sztereogén csoportok, és az alkalmazástól függően felülmúlhatják más jól ismert királis segédanyagokét. Segédanyagaink értékesek természetes termékek és farmakológiai aktivitású vegyületek szintézisében az acetát-aldol reakciókhoz, racém keverékek felbontásához, Michael-addíciókhoz és intramolekuláris tio-Michael/aldol-ciklizációs kaszkádreakciókhoz.