Elektroszintézis
Az elektroszintézis vagy elektrokémiai szintézis egy olyan szintézis technika, amely elektromos energiát használ kémiai reakciók indítására, hogy új vegyületeket hozzon létre. Az elektrokémia számos előnnyel jár, beleértve az újszerű reaktivitást, a nagyfokú funkciós csoport-toleranciát, a kemoszelektivitást, valamint az erősen funkcionalizált vagy összetett vegyületek szintézisének képességét, amelyek más eszközökkel nehezen állíthatók elő. Az elektroorganikus szintézis képes olyan reaktív köztitermékeket létrehozni, amelyek instabilak vagy nehezen izolálhatók, majd ezeket a köztitermékeket további elektrokémiai reakciók révén összetettebb molekulák előállítására felhasználni. Ezen túlmenően az elektromosság felhasználásával a mérgező és költséges vegyszerek helyettesíthetők, így a szintézis a zöld kémia elveit követve hatékonyabban, tisztábban és olcsóbban végezhető el.
Bővebben
SynL<LectroTM Elektrolízis platformTM Electrolysis Platform
Az elektroszintézis termékek portfóliója, beleértve az üvegcellákat, PTFE dugókat és hüvelyeket, elektródatartókat és elektródákat, lehetővé teszi a kutatók számára az elektrokémiai reakciók biztonságos és hatékony elvégzését. SynLectro™ termékplatformunk célja az elektrokémiai szerves szintézis egyszerűsítése és szabványosítása, a kívánt konkrét reakciótól és a reakció léptékétől függően a kutatástól a gyártásig.
Faraday Lab: >Faraday Lab: Elektroszintézis munkaállomás
Faraday Lab: Electrosynthesis Workstation egy plug and play teljesítményvezérlő elektrokémiai szintézishez. Három kísérlettípussal (állandó áram, állandó feszültség és CV), valamint a reakcióadatok mentésének és exportálásának lehetőségével a Faraday Lab tökéletes belépő az elektroszintézisbe. A Faraday Lab univerzálisan kompatibilis a laboratóriumi eszközökkel és elektróda beállításokkal, beleértve a saját SynLectro™ Electrolysis Platformunkat.
Kapcsolódó termékforrások
- Brochure: SynLectro™ Electrolysis Platform
Our SynLectro™ Electrolysis Platform is designed to simplify and standardize electrochemical organic synthesis at research and batch scale.
- Article: SynLectro™ Electrolysis Platform
Find out how to this platform simplifies and standardizes electrochemical organic synthesis to make it more efficient, cleaner and cheaper.
- Article: Visible-light Photoredox Catalysis
Photoredox chemistry is a powerful tool in organic synthesis. Find the right photoreactor for your experiment.
- Article: Acid and Base Chart — Table of Acids & Bases
Use this chart to find the relative strength of the most common acids and bases.
- Article: Aldol Condensation Reaction
Learn about this useful carbon-carbon bond-forming reaction first introduced by Charles Wurtz.
- Article: Greener Chemistry: Methods and Products for Amide Bond Formation
Explore our products for catalytic amidation technology to make your organic synthesis more sustainable.
- Article: Baeyer-Villiger Oxidation Reaction
Learn about the benefits, applications, and recent research for this useful reaction technique and explore our products.
- Article: Spirocyclic Building Blocks for Scaffold Assembly
Explore our suit of spirocyclic building blocks developed in collaboration with Professor Dr. Carreira and Spirochem.
- Article: Diels–Alder Reaction
Browse our products for cycloaddition and learn more about the applications of this reaction, which was awarded the Nobel prize in chemistry.
- Aldrichimica Acta: Pioneer Your Pathway Discovery
Take a deep dive into preparative batch-type electrosynthesis, reductive electrosynthesis, and emerging trends in organic electrocatalysis.