Kalibrálás, minősítés és validálás
A referenciaanyagok olyan anyagok, amelyek egy vagy több tulajdonságra vonatkozóan homogén és jól meghatározott értékekkel rendelkeznek. Létfontosságú szerepet játszanak a mérések pontosságának biztosításában a módszer kalibrálása, a mérési módszer validálása, a mérési bizonytalanság becslése vagy az anyagok értékének hozzárendelése révén.
Az analitikai vizsgálati munkafolyamatok és a szélesebb körű minőségbiztosítási rendszerek kritikus elemei. A szigorú követelmények szerint gyártott referenciaanyagok a tanúsítás és a szolgáltatott adatok nyomon követhetősége tekintetében különböznek más laboratóriumi reagensektől. A referenciaanyagok világa hatalmas, és magában foglalja a tanúsított referenciaanyagokat (CRM) és a referenciaanyagok más minőségi osztályait, valamint az olyan fogalmakat, mint az analitikai tanúsítványok és a metrológiai nyomon követhetőség.
Kiemelt kategóriák
Az Aquastar® reagensek segítségével könnyedén meghatározhatja szilárd anyagok, folyadékok és gázok víztartalmát. Pontos eredmények a titráláshoz használt vízszabványainkkal.
A fehérjék, peptidek és aminosavak analitikai standardjai pontos és megbízható eredményeket nyújtanak a biomarkerek felfedezésében, a gyógyszerkutatásban, a klinikai és diagnosztikai vizsgálatokban, a top-down és bottom-up proteomikában, valamint az élelmiszer-hitelesítési alkalmazásokban.
Tárja fel a hitelesített mikrobiológiai referenciaanyagokat: VITROIDS™, LENTICULE® korongok a Supelco® által. Ideális élelmiszerek, italok, kannabisz vizsgálatához. Rendelje meg még ma.
A hitelesített referenciaanyagok nélkülözhetetlenek az általános és a Karl Fischer-titrálások során végzett pontos titermeghatározáshoz. Fontosak az olyan analitikai műszerek pontos kalibrálásához is, mint a pH-mérők, az AAS - atomabszorpciós spektrométerek, az ICP - induktívan kapcsolt plazmaspektroszkópia, a HPLC - nagy teljesítményű folyadékkromatográfia, az LC - folyadékkromatográfia, a GC - gázkromatográfia és az IC - ionkromatográfia.
A referenciaanyagok az analitikai vizsgálati munkafolyamatok és a szélesebb körű minőségbiztosítási rendszerek kritikus elemei. Szigorú követelmények szerint gyártják őket, és a szolgáltatott adatok tanúsítása és nyomon követhetősége tekintetében különböznek más laboratóriumi reagensektől. A referenciaanyagok világa a hitelesített referenciaanyagoktól (CRM) és a referenciaanyagok más minőségi osztályaitól kezdve az analitikai tanúsítványokig, a metrológiai nyomon követhetőségig és más fogalmakig hatalmas, és időnként zavaros.
A referenciaanyagokat minőségi osztályaik alapján öt fő kategóriába sorolják, a nemzeti metrológiai és más elsődleges szabványoktól a hitelesített referenciaanyagokig (CRM), a referenciaanyagokig (RM), az analitikai standardokig és a kutatási minőségű vagy kutatási vegyszerekig. A tanúsítási és nyomonkövethetőségi követelmények egyik minőségi osztályról a másikra emelkednek. A legfelső szintet a nemzeti kormányok szabványosítják, míg a CRM-ek és RM-ek szabványosítását speciális ISO-irányelvek biztosítják. Ezek az ISO-követelmények közé tartozik az ISO 17034, az ISO/IEC 17025 és az ISO Guide 31.
A referenciaanyagok gyártóinak meg kell felelniük ezeknek az ISO-követelményeknek, ha CRM-eket vagy RM-eket akarnak gyártani. A tanúsított referenciaanyagok esetében analitikai tanúsítványt kell kiállítani, és az abban szereplő információkat a korábban említett ISO-irányelvek határozzák meg. Az utóbbi két szint minőségi előírásait az egyes független gyártók határozzák meg, nem pedig a nemzeti kormányok vagy a CRM-ekre és RM-ekre vonatkozó ISO-akkreditációk.
Nemzeti metrológiai szabvány (pl. NIST, JRC, NMI Australia)
Szakmai szabvány (pl. USP, EP, BP, JP, IP)
- Meghatalmazott testület által kibocsátott
- A legmagasabb szintű pontosságot és nyomon követhetőséget biztosítónak tekinthető/li>
Tanúsított referenciaanyag (CRM) (ISO 17034, 17025)
- A legmagasabb szintű pontosságot, bizonytalanságot és SI mértékegységre való visszavezethetőséget biztosítónak tekintik
- Akkreditált referenciaanyag-gyártó által gyártott
Referenciaanyag (RM) (ISO 17034)
- Elégíti az ISO követelményeit, amelyek kevésbé szigorúak, mint a CRM-eké
- Akkreditált referenciaanyag-gyártó állítja elő
Analitikai szabvány (ISO 9001)
- Az analitikai tanúsítvány rendelkezésre áll /li>
- A tanúsítás szintje változó
Reagens minőségű / kutatási vegyi anyag
- Elképzelhető, hogy analitikai tanúsítványt tartalmaz
- Nem referenciaanyagként való felhasználásra jellemzett
2. ábra. A referenciaanyagok hierarchiája - Melyek a különböző típusok?
A módszer követelményeitől vagy a termék elérhetőségétől függően a referenciaanyagokat három különböző formátumban - por, oldat vagy mátrix - használják. A megfelelő referenciaanyag kiválasztása kritikus jelentőségű a laboratóriumi vizsgálati alkalmazás szempontjából, mivel az eredmények csak annyira pontosak, mint a referencia.
A referenciaanyagok kiválasztása a vizsgálati cél alapján
A műszerek minősítése és kalibrálása megköveteli a nyomonkövethetőség fenntartását és megteremtését. A kiválasztott referenciaanyag segíti a laboratóriumot ennek elérésében. A napi rutinszerű rendszeralkalmassági alkalmazásokban fontos lehet egy olyan referenciaanyag minősítése, amely praktikus és könnyen használható, ugyanakkor megbízható és költséghatékony a mindennapi használatban. A módszer validálásakor a nagy pontosságú és precíz referenciaanyagok használata kritikus fontosságú annak bizonyítására, hogy a laboratóriumi módszer pontos és precíz. Azonosítási és szűrési célokra a referenciaanyagok fontos jellemzői közé tartozik a bizonyított hitelesség és azonosság. A mennyiségi meghatározással, vizsgálatokkal vagy stabilitásvizsgálatokkal kapcsolatos alkalmazásokban stabil és pontos referenciaanyagokra van szükség.
A célnak megfelelő referenciaanyagok kiválasztása számos tényezőtől függhet, mint például a szabályozási követelmények, a rendelkezésre állás, a vizsgálati alkalmazás típusa, a pontossági szint és a mintamátrix.
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- A gyógyszerekben lévő elemi szennyeződések ellenőrzése analitikai módszerekkel és anyagokkal a betegek biztonsága érdekében.
- A referenciaanyagok, standardok és hitelesített referenciaanyagok kritikus fontosságúak az analitikai vizsgálatokhoz. Segítünk Önnek kiválasztani az Ön alkalmazásához ideális referenciaanyagot, akár kalibráláshoz, akár mennyiségi elemzéshez használ referenciaanyagokat.
- A titrálási oldat titrálása vagy standardizálása elengedhetetlen a pontos és megbízható titrálási eredményekhez.
- NMR reference standards ensure proper instrument performance. Review key operational parameters for these standards such as pw90, sensitivity, resolution and line shape.
- Introduction of 19F qNMR certified reference materials for complex molecule certification.
- Mindent látni (66)
Kapcsolódó protokollok
- FAME Standard for Optimizing GC System Performance
- Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
- Az aldehidek és ketonok mindenütt jelenlévő légszennyező anyagok. Az észterekkel és éterekkel együtt a beltéri levegőszennyezés fő összetevői, ezért fontosak az ipari higiéniai alkalmazásokban.
- Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
- IFRA method introduces new CRMs for allergenic fragrances, analyzed by GC with ionic liquid capillary column for selectivity.
- Mindent látni (67)
További cikkek és protokollok keresése
Hogyan tudunk segíteni
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön custserv@sial.com