Merck
Proteázok
A proteolitikus enzimek listája
A peptidkötések proteolitikus hidrolízisét számos élettani folyamat szabályozásának alapvető és mindenütt jelenlévő mechanizmusaként ismerik el. A proteolitikus enzimek négy fő osztályát használják rutinszerűen a proteázok leírására. A szerin proteázok valószínűleg a legjobban jellemzettek. A proteázoknak ebbe az osztályába tartozik a tripszin, a kimotripszin és az elasztáz. A cisztein-proteázok osztályába tartozik a papain, a kalpain és a lizoszomális kathepszinek. Az aszpartikus proteázok közé tartozik a pepszin és a rennin. A metallo-proteázok közé tartozik a termolizin és a karboxi-peptidáz A. Fedezze fel a szigorúan tesztelt proteinázok átfogó kínálatát az Ön fehérje munkafolyamataihoz.
Read more
Proteázok kutatási alkalmazásokhoz
A proteázok kiválasztásának segítése érdekében Proteázkeresőnk lehetővé teszi a kutatók számára, hogy megtalálják a pontos fehérjebontáshoz szükséges endo- és exopeptidázokat. A fehérjék kisebb polipeptidekre vagy egyetlen aminosavra történő katalitikus lebontását elősegítő proteázaink átfogó kínálatot biztosítanak a fehérjekutatási alkalmazási igényeinek kielégítésére.
Proteázok proteomikai kutatásokhoz
A proteázok a proteomikai kutatásokban gyakran használt eszközök, amelyek alkalmasak a fehérjék kis peptidfragmentumokká történő emésztésére tömegspektrometriás elemzéshez, majd szekvenáláshoz (tandem MS). A tripszin a tömegspektrometria számára hasznos tömegtartományba eső peptideket hoz létre, és a fehérjeazonosításhoz leggyakrabban használt proteázként ismert. További információkért tekintse meg oldatstabil rekombináns SOLu-Tripszin termékeinket (EMS0004) (EMS0005). Ezenkívül vannak olyan esetek, amikor a külön vagy szekvenciális emésztés más proteázokkal jobb választás lehet az Ön számára érdekes fehérje esetében. Számos szekvenálási minőségű proteázt kínálunk, amelyek alkalmasak a tömegspektrometriás mintaelőkészítéshez.
Proteázok ipari és alkalmazott kutatásokhoz
A proteázok kereskedelmi jelentőséggel bírnak a különböző ipari és alkalmazott ágazatokban, és többféle alkalmazásuk van. Sokféle fiziológiai tulajdonságuknak köszönhetően, beleértve a szélsőséges pH-n vagy magas hőmérsékleten történő hidrolízist, ideálisak a gyógyszeripari, diagnosztikai, textil-, élelmiszer- és italágazatban történő felhasználásra. E proteázok konkrét alkalmazásai többek között a következők: élelmi rostok vizsgálata és a szennyeződések eltávolítására szolgáló, helyben tisztítható adalékanyagok. Tisztított enzimek és enzimkeverékek széles választékával rendelkezünk új eljárások, termékek és vizsgálatok kutatásához és fejlesztéséhez.
Proteáz kimutatási készletek
Két könnyen használható készletet kínálunk a proteáz nyomnyi mennyiségének kimutatására vagy a teljes proteáz aktivitás meghatározására, ugyanazokkal a módszerekkel, amelyeket minőségbiztosítási osztályunk évek óta használ. Ezeket a protokollokat több ezer minta proteolitikus aktivitásának vizsgálatára használtuk.
A proteáz detektáló készletek komplett készletek az elsődleges vagy nyomnyi proteáz aktivitás kimutatására, az Ön által választott fluorometriás vagy kolorimetriás detektálással. Mindent tartalmaznak, amire szüksége van, beleértve a kontrollt, a standardokat, a puffereket és a szubsztrátot. A kényelem érdekében a vizsgálat elvégezhető küvettás vagy mikrolemezes formátumban is. Minden készlet 200 x 1 ml-es próbákhoz elegendő reagenseket tartalmaz. Az alacsony szintű proteázaktivitás mérésekor nagyobb érzékenység érdekében a Proteáz fluoreszcens detektáló készlet (PF0100) ajánlott. Az elsődleges proteázaktivitás pontosabb mennyiségi meghatározásához a proteáz kolorimetrikus detektáló kit (PC0100) ajánlott.
A széleskörű alkalmazhatóság érdekében mind a fluorometriás, mind a kolorimetriás detektáló készletet mind a négyféle proteáz osztály (szerin-, aszparagin-, cisztein- és metalloproteázok) reprezentatív mintáival teszteltük.