Merck
KezdőlapProductsKlinikai és diagnosztikaSzöveti diagnosztikaSzövetdiagnosztikai univerzális reagensek
Szövetdiagnosztikai univerzális reagensek
Laboratóriumi felszerelés sárga háttér előtt. Jobbra egy mikroszkóp látható. A mikroszkóptól balra egy sor üvegeszköz található, köztük zöld folyadékkal töltött kémcsövek egy állványon, két lombik mellett, amelyek közül az egyik sárga, a másik kék folyadékot tartalmaz.
A mikroszkópos elemzés több lépésből áll, beleértve a minta előkészítését, rögzítését, festését, rögzítését és diagnosztikáját. Reagensek teljes csomagját kínáljuk a teljes sejt- és szövetdiagnosztikai munkafolyamathoz, megbízható, tételenkénti konzisztenciával és szigorú, ISO-konform minőségellenőrzéssel.
Ce minősítésű és IVD-regisztrált reagenseket kínálunk, amelyeket különböző formátumokban teszünk elérhetővé, beleértve a rutin hematológiai, szövettani, citológiai és bakteriológiai alkalmazásokhoz szükséges, azonnal felhasználható reagenseket. Termékeink tökéletesen alkalmasak a klinikai diagnosztikához, valamint a laboratóriumi akkreditációk és auditok támogatásához. Emellett gazdaságos csomagméreteket és hosszú eltarthatósági időt kínálunk, amelyek lehetővé teszik, hogy maximális hatékonysággal dolgozhasson.
Bővebben
Fixálóközegek
A fixálás olyan eljárás, amelynek során egy adott biológiai szövetminta feldolgozásához megfelelő fixálószert használnak, hogy megőrizzék annak szerkezetét és integritását, és egyidejűleg megakadályozzák az autolízist, a bomlást és a rothadást. Az Ön egyedi szövetdiagnosztikai kihívásainak támogatásához a vizsgálati minőségű fixálószerek teljes választékával rendelkezünk, beleértve az ecetsav, aceton, etanol, metanol, formaldehid és glutaraldehid oldatot, valamint a fixáló spray-ket, mint például a M-Fix™.
Decalcifiers & Tissue Softeners
A decalcifiers olyan reagensek, amelyeket a rutin szövettani eljárások során a csont és más keményszövet minták mikroszkópos vizsgálatra való előkészítésére használnak. Két népszerű, azonnal használható reagenssel állunk rendelkezésre a hibamentes mésztelenítéshez, OSTEOMOLL®, egy gyors mésztelenítő oldat és <.a href="/product/mm/101728" target="_blank">OSTEOSOFT®, egy enyhe mésztelenítő oldat, amely jól alkalmazható diagnosztikai laboratóriumokban vagy gyógyszerkutatásban.
Embedding Media
A beágyazás során a szövettani szövetmintákat beágyazó közegek, például paraffinviasz, műgyanták vagy zselatin tömegébe zárják, hogy egyenletes metszési minőséget, a szövetek meghatározott keménységét és homogenitását érjék el, és lehetővé tegyék az egyenletes metszést.
A CE tanúsítvánnyal rendelkező, kiváló minőségű Histosec® beágyazóközegeket kínálunk, amelyek polimerekkel dúsított szelektív paraffinviaszokat tartalmaznak, és az optimális beágyazás érdekében DMSO (dimetil-szulfoxid) bevonószerrel vagy anélkül kaphatók, és ideálisak a szövettani diagnosztikai laboratóriumokban való használatra.
Szövettisztító oldószerek
A szövetek tisztítási folyamatai a szövetek szerves és vizes oldatokba való merítésén alapulnak a minta átlátszatlanságának csökkentése érdekében a hatékony mikroszkópos vizsgálatokhoz. A szövettani minőségű oldószerek széles választéka minden szövetfeldolgozási igényt kielégít, tételenkénti konzisztenciával. A hosszú távú tartósság érdekében szövettani oldószereinket borostyánsárga üvegpalackokban, szénacél hajlékony kifolyócsöves kannákban és NPT-menettel ellátott szénacél kannákban kínáljuk.
Mounting Media
A mounting media vizes vagy nem vizes oldatok (az üveghez közeli törésmutatóval), amelyek a fedőlemezt, a szövetmintát és a tárgylemezt összekötik a mikroszkópos elemzés során a jobb optikai tisztaság érdekében.
A diapozitív rögzítő közegek széles választékát kínáljuk a rutin szövettani mintákhoz, fluoreszcens festésű szövetmetszetekhez, peroxidázzal vagy alkalikus foszfatázzal immunhisztológiai szövetmetszetekhez. Propidium-jodiddal (PI) vagy 4′,6-diamidino-2-fenilindollal (DAPI) ellátott montírozóközegek is kaphatók.
Kínálunk egy zöldebb alternatív terméket is, az Organo/Limonene Mount™-t, egy használatra kész montírozóközeget, amely ideális a festett szövetek és sejtkenetek fedőlapozásához, amelyek szerves oldószerekkel dehidratálhatók.
Immersziós médiumok
Az immersziós médiumok természetes vagy szintetikus olajos folyadékok, amelyeket a minta felülete és a mikroszkóp lencséje közé alkalmaznak nagy felbontású mikroszkópiához, immersziós objektívekkel (40x felett). Immersziós olajaink kiváló törési tulajdonságokkal és homogenitással rendelkeznek az optimális nagyítás érdekében. Ezen túlmenően minden merítőanyagunk CE tanúsítvánnyal rendelkező IVD termék, amely tökéletesen alkalmas a klinikai diagnosztikához.