Merck
Nukleozidok és nukleotidok
A DNS kettős spirál elhelyezkedésének és szerkezetének illusztrációja, kiemelve azokat az összetevőket, amelyek minden élőlény génspecifikusságát hordozzák.
A nukleozidok és nukleotidok, valamint származékaik biológiailag mindenütt jelen lévő anyagok, amelyek szinte minden biokémiai folyamatban részt vesznek. Ezek alkotják a nukleinsavak monomer egységeit, és ezáltal központi szerepet játszanak mind a genetikai információ kifejeződésében, mind a tárolásában. 
A nukleozidok a nukleinsavak kémiai vagy enzimatikus bomlásával nyert glikozilaminok, amelyek két komponenst tartalmaznak: Egy öt szénatomos cukrot (ribóz vagy 2' dezoxiribóz) és egy nitrogénbázist. A nitrogénbázisok síkbeli, aromás, heterociklusos molekulák. Többnyire purin- vagy pirimidinszármazékok. A nukleinsavak fő purin alkotórészei a következők.adenin (A) és guanin (G).maradványok, a fő pirimidin-maradványok pedig a következők: citozin (C), Uracil (U)  (amely főként az RNS-ben fordul elő), és timin1. A kettős héjú DNS-ekben és RNS-ekben a bázisösszetételek Chargaff szabályainak engedelmeskednek: A=T(U) és G=C1. A nukleozidok közé tartozik például az adenozin, a guanozin, a citidin, az uridin és a dezoxi-ti-midin. Ezek jelzőmolekulaként működnek, és a DNS- és RNS-szintézishez szükséges nukleotidok előanyagai. A nukleozidok a gyógyászatban és a molekuláris biológiában is fontos szerepet játszanak, és vírusellenes vagy rákellenes szerekként1 használják őket.
A nukleotidok, mint az RNS és a DNS építőkövei, olyan szerves molekulák, amelyek három összetevőből állnak: egy öt szénatomos cukorból, egy nitrogénbázisból és egy vagy több foszfátcsoportból. A nukleotidok nagy többségében a nitrogénbázisok a purinok (adenin + guanin) és a pirimidinek (citozin, a DNS-ben timin, illetve az RNS-ben uracil). A nukleotidok közé tartozik például az adenozin-monofoszfát (AMP), a guanozin-monofoszfát (GMP), a citidin-monofoszfát (CMP), az uridin-monofoszfát (UMP) és a dezoxi-tiimidin-monofoszfát (dTMP)1. A nukleotidok nemcsak a genetikai anyag alapegységei minden élőlényben, hanem szerepet játszanak a sejtek energiaellátásában, anyagcseréjében és jelátvitelében is. Biológiai funkcióik mellett a nukleotidok és származékaik fontos szerepet játszanak az orvosi alkalmazásokban. A szintetikus purin- és pirimidin-analógok felhasználásával, amelyek halogéneket, tiolokat vagy további nitrogénatomokat tartalmaznak, a rák és az AIDS kemoterápiájában, valamint immunszuppresszorok a szervátültetés során2.
Cellbiológia és gyógyszerkutatás
A természetes és szintetikus nukleozidok, nukleotidok, oligonukleotidok és analógjaik széles választékát kínáljuk a sejtbiológia és gyógyszerkutatás számos kutatási, diagnosztikai és gyártási alkalmazásához. Elkötelezettek vagyunk az Ön tudományos fejlődésének támogatása iránt innovatív és megbízható bioreagensekkel, amelyek mg-tól kg-os tételméretekben állnak rendelkezésre, hogy pontosan megfeleljenek az Ön igényeinek.
Páratlan portfóliónkkal az áttörések közelebb érzik magukat, mint valaha:
  • Adenozinból származó nukleozidok és nukleotidok
  • Metabolikus nukleotidok
  • Rák és proliferációs biomarker nukleozidok
  • Nem hidrolizálható nukleotid analógok
  • Nem hidrolizálható nukleotidok
  • /li>
  • Koenzimek és esszenciális kofaktorok
  • Cellkultúra, sejtmegállító, sejtgátló nukleozidok
  • /li>
  • Proteintisztítás nukleozidok
  • Molekuláris és HPLC standardok
Hivatkozások
1.
Donald V, Judith G. V. 2011. Biochemistry. 4th ed.. New Jersey: John Wiley & Sons.
2.
V.W. R. 2016. Nucleotides. Harper's Illustrated Biochemistry, 30e. McGraw Hill.