Merck
Fotokatalízis
Fotoreaktor szerves szintézis laboratóriumban a fotoredox-katalízishez.
A fotoredox-katalízis, vagy az úgynevezett látható fényű fotoredox-katalízis a szerves szintézis hatékony eszközévé vált, a radikális kémia és a fotokémia korai úttörői által létrehozott alapokra építve. A fotooxid-kémia új kötéseket hoz létre nyitott héjútvonalakon keresztül, és megkönnyíti komplex termékek gyors összeállítását a kémiai tér új területeire vezető úton.1-7 A látható fény jelenlétében a fotokatalizátorok a szintetikus átalakulások széles skáláján keresztül, többek között, de nem kizárólagosan a keresztkapcsolás, C-H funkcionalizáció, alkén- és arén-funkcionalizáció és trifluor-metiláció révén teljesen új, korábban hozzáférhetetlen kötésképződésekhez biztosíthatnak hozzáférést.   
A fotokatalízis erőteljes jellege részben abból a képességből ered, hogy könnyen hozzáférhető, egyszerű kiindulási anyagokat képes aktiválni egyetlen elektronátviteli útvonalon keresztül, hogy enyhe reakciókörülmények között hozzáférést biztosítson a reaktív, nyitott héjú fajokhoz. Kialakulásuk után ezek a különböző nyílt héjú fajok a gyökfogó/oltó események széles skáláján vehetnek részt, hogy végül nagy értékű termékeket hozzanak létre. 
Kapcsolódó műszaki cikkek
Kapcsolódó protokollok
További cikkek és protokollok keresése
Kapcsolódó források
  • User's Guide
    Photocatalysis has been successfully employed by academic research groups, industrial chemists, and academic-industrial collaborations. These efforts have produced innovative methods, new synthetic disconnections, and have improved mechanistic understanding of photoredox pathways.
Hivatkozások
1.
Prier CK, Rankic DA, MacMillan DWC. 2013. Visible Light Photoredox Catalysis with Transition Metal Complexes: Applications in Organic Synthesis. Chem. Rev.. 113(7):5322-5363. https://doi.org/10.1021/cr300503r
2.
Fukuzumi S, Ohkubo K. Organic synthetic transformations using organic dyes as photoredox catalysts. Org. Biomol. Chem.. 12(32):6059-6071. https://doi.org/10.1039/c4ob00843j
3.
Shaw MH, Twilton J, MacMillan DWC. 2016. Photoredox Catalysis in Organic Chemistry. J. Org. Chem.. 81(16):6898-6926. https://doi.org/10.1021/acs.joc.6b01449
4.
Romero NA, Nicewicz DA. 2016. Organic Photoredox Catalysis. Chem. Rev.. 116(17):10075-10166. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00057
5.
Skubi KL, Blum TR, Yoon TP. 2016. Dual Catalysis Strategies in Photochemical Synthesis. Chem. Rev.. 116(17):10035-10074. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00018
6.
Poplata S, Tröster A, Zou Y, Bach T. 2016. Recent Advances in the Synthesis of Cyclobutanes by Olefin [2+2] Photocycloaddition Reactions. Chem. Rev.. 116(17):9748-9815. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00723
7.
Kärkäs MD, Porco JA, Stephenson CRJ. 2016. Photochemical Approaches to Complex Chemotypes: Applications in Natural Product Synthesis. Chem. Rev.. 116(17):9683-9747. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00760