Merck
Lúgos lúgok és bázisok
Színtelen vagy fehér, lúgos bázisú nátrium-hidroxid/ kálium-hidroxid granulátumok
Az élettudományok - a komplex elemzésekkel, a rutinszerű laboratóriumi munkával és a termeléssel - egyedi és egyedi megoldásokat követelnek meg, amelyeket a változatos előírások diktálnak.     
A termékkeresés során alaposan meg kell fontolni az alkalmazást és a célt.  
Bővebben
A keresés megkönnyítése érdekében három különböző márkájú lúgos lúgot és bázist kínálunk, amelyek három különböző típusú alkalmazáshoz készültek:
  • Supelco® termékek az analitikai kémiához,
  • Sigma-Aldrich® anyagok laboratóriumi és termelési célokra,
  • SAFC®< termékek a biofarmáciai és gyógyszeripari fejlesztéshez és gyártáshoz
Minden márka széles választékban kínál bázisokat és lúgokat különböző mennyiségekben, különböző csomagolóanyagokat és szükséges dokumentumokat. A lúgokat és lúgokat az alkalmazás speciális követelményeinek megfelelően keresheti.
Nagy tisztaságú bázisok műszeres analitikai módszerekhez
Kínálunk átfogó LiChropur® nagy tisztaságú bázisok HPLC és LC-MS analízishez a háttérzaj és a jel elnyomásának minimalizálása érdekében. Ezeket a bázisokat minőségellenőrzésünk alkalmazás-teszteli, hogy megfeleljenek ügyfeleink elvárásainak.
A Suprapur® és Ultrapur® nagy tisztaságú bázisokat úgy terveztük, hogy megfeleljenek a szervetlen nyom- és ultra-nyomelemzés igényeinek. Minden egyes analitikai reagensünket úgy gyártjuk, hogy a garantált specifikációkat tisztázzuk. A modern analitikai módszerek (ICP-OES, ICP-MS, AAS stb.) széles választéka lehetővé teszi az egyes termékek személyre szabott ellenőrzését és elemzési eljárásait.
Klasszikus analízishez használt lúgok és bázisok
Az átfogó termékválasztékunkban EMSURE® és EMPLURA® maró lúgok és bázisok különböző koncentrációkban, minőségi osztályokban és csomagolási méretekben.  Tartalmaz nátrium- és kálium-hidroxid pelleteket és a hozzájuk tartozó oldatokat, valamint ammóniaoldatokat az Ön egyedi igényeinek megfelelően. A mi lúgjainkkal és bázisainkkal az Ön analízisében a nagy tisztaság és a tételenkénti konzisztencia előnyeit élvezheti, ami megbízható és reprodukálható analitikai eredményeket biztosít.
Ezeket a vegyszereket a németországi Darmstadtban található Merck KGaA külön üzemében állítjuk elő, kiváló minőségű nyersanyagok, ultramodern gyártási technológia és kifinomult minőségirányítási rendszer felhasználásával. Ennek köszönhetően kiváló és meghatározott minőségű lúgokat és bázisokat kínálunk Önnek, beleértve az egyenletes méretű és rendkívül alacsony szennyeződésértékkel rendelkező pelleteket is.
Az EMSURE® analitikai lúgok és bázisok prémium minőségű termékeink minden szabályozott és nagy igényű laboratóriumi alkalmazáshoz, amelyek a világ legjobb és legkiterjedtebb termékspecifikációival rendelkeznek. A legtöbb "analízisre szánt EMSURE®" maró lúgaink és bázisaink megfelelnek vagy meghaladják a különböző nemzetközi szabványok, például az ACS, az ISO és/vagy a Reag követelményeit. Ph Eur. Az EMPLURA® jelzésű lúgjaink és lúgjaink ideálisak preparatív laboratóriumi alkalmazásokhoz és tisztítási célokra. Specifikációik a legfontosabb paramétereket tartalmazzák. Ha pedig olyan speciális igényei vannak, amelyeket standard termékeink nem fednek le, egyedi analitikai vagy csomagolási megoldásokat is kínálunk.
Minőségi sók a kutatáshoz és a gyártáshoz
Sigma-Aldrich® sók széles választékunk a kutatás és a gyártás területén leggyakrabban használt minőségeket fedi le, a reagens minőségtől az innovatív Redi-Dri® vízmentes sók a 99,99%+ fémekkel tesztelt nagy tisztaságú sókig. Ezek a kiváló minőségű és bevált szabványok a minőségi pufferek, a kémiai szintézis, az elválasztás, a tisztítás, az extrakció és más kutatási és gyártási módszerek mindennapi alkalmazásaihoz. A Sigma-Aldrich® skálázható, a padon gyártott anyagoktól az ömlesztett gyártási anyagokig, megbízható sókat biztosít a mindennapi igényekhez.
Biofarmáciai és gyógyszeripari formulázási és gyártási termékek
A gyógyszeriparban a szabályozás világa folyamatosan változik. A legújabb követelményekkel lépést tartani, miközben nem veszítjük szem elől magát a piacot, bizonyára nem könnyű feladat. És mivel a generikus készítmények és biohasonló készítmények piacra jutása által okozott nyomás egyre nő, egyre fontosabbá válik, hogy arra összpontosítson, ami igazán számít: a minőségre és a megfelelő partnerre a termék útja során.
A fejlesztés, a méretnövelés és a gyártás minden lépésében támogatjuk Önt a folyamatoptimalizálástól a szabályozási ügyek támogatásáig terjedő szolgáltatásainkkal. SAFC® portfóliónk kiváló minőségű termékekből áll a bio- és gyógyszeripari formulázáshoz és gyártáshoz, amelyek ellenállnak a szigorú minőségellenőrzési eljárásoknak, és az alkalmazandó cGMP irányelvek szerint készülnek.
Az Emprove® programunk részeként nyersanyagainkhoz kiterjedt dokumentáció is tartozik, amely megkönnyíti a gyógyszeripari és biofarmáciai termék megfelelőségét, a teljes ellátási lánc átláthatóságát és a kockázatok csökkentését.
Volumetrikus oldatok a titráláshoz
Titripur® volumetrikus oldataink és Titrisol® koncentrátumaink különböző koncentrációjú lúgos oldatokat kínálnak a vegyületek titrálási módszerrel történő mennyiségi meghatározásához. Kiváló minőségű szabványok szerint gyártják és elemzik őket. A Titripur® oldatokat DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditált minőségellenőrző laboratóriumunk elemzi. Újdonságot jelentenek a digitális termékeink, amelyek RFID-címkével vannak ellátva a palackokon az adatok zökkenőmentes továbbítása érdekében.