Merck
Egyéb szérumok sejtkultúrához
A képen különböző méretű és címkézésű, biológiai kutatási alkalmazásokhoz használt magzati szarvasmarha-szérum palackok láthatók, amelyeket általában sejtkultúrákban használnak az eukarióta sejtek táplálására és növekedésének támogatására.
A szérum fontos sejttenyésztési táptalaj-kiegészítő a növekedési faktorok, hormonok, kötődési faktorok, pufferanyagok és tápanyagnyomelemek keveréke miatt. Bár a magzati szarvasmarha szérum (FBS) a leggyakrabban használt szérum a tenyésztési közegek dúsítására, számos más állati szérum is használható a közegek kiegészítésére fajspecifikus és egyéb sejttenyésztési alkalmazásokban. A fajspecifikus állati szérumtermékek olyan környezetet biztosíthatnak, amely szorosan utánozza a sejtek natív állapotát, elősegítve az egészséges sejtnövekedést. Egyéb szérumtermékeket kínálunk, mint például:
Újszülött és felnőtt szarvasmarha szérum
Az újszülött borjúszérum számos tenyésztési alkalmazás esetén költséghatékony alternatívát jelenthet az FBS helyett a táptalajban, és ahol az alacsony antitest-titer nem befolyásolja a sejteket. A felnőtt szarvasmarha szérum hasonlóképpen használható alapközeg-kiegészítőként a növekedés és a proliferáció elősegítésére. Válasszon a
  • Vasszal kiegészített szérum tápszerrel táplált borjakból
  • USA-ból vagy Új-Zélandról származó borjúszérum
  • USA-ból származó felnőtt szarvasmarha szérum (ABS)
Szérum más állatfajokból
A szarvasmarha szérumon kívül más fajokból származó szérumok is felhasználhatók költséghatékonyabb alternatívaként az alap sejttenyésztési közegek kiegészítésére vagy más alkalmazásokhoz. Ló- és sertésszérumokat például emberi és állati felhasználásra szánt vakcinák előállításához egyaránt használtak.
Kínálatunkban különféle fajokból származó szérumok találhatók, többek között:
  • Csirke
  • Sertés (sertés)
  • Kapina (kecske)
  • /li>
  • Ló (ló)
  • Juh (juh)
  • Nyúl
Kapcsolódó termékforrások
Oldal: 1 / 2