Merck
KezdőlapApplicationsGenomicsNukleinsav jelölés és kimutatás
Nukleinsav jelölés és kimutatás
DNS és RNS jelölési és kimutatási módszerek és protokollok
A nukleinsavak, PCR-termékek és oligonukleotidok jelölési és kimutatási módszerei széles skálán mozognak. A nukleinsavak jelölésére és kimutatására gyakran használt reagenseket és módszereket számos tényező határozza meg, beleértve a jelölendő molekula típusát és a későbbi alkalmazást. Ezt követően mind enzimatikus, mind kémiai módszereket alkalmaznak a nukleinsavak jelölésére, és különböző molekulákat, például fluorofórákat, enzimeket és radioaktív elemeket építenek be.
Kapcsolódó műszaki cikkek
Kapcsolódó protokollok
További cikkek és protokollok keresése
Nukleinsav-jelölés és szondák
A nukleinsavak jelölhetők a molekula egészében vagy az 5' és 3' végén. A nukleinsav-szondák különösen hasznosak a hibridizációs vizsgálatokhoz, például az RNS északi blotban vagy a DNS Southern blotban történő kimutatásához. Különböző jelölési módszereket használnak a jelölés eloszlatására a szonda egészén, beleértve a PCR-t jelölt dezoxinukleotidokkal (dNTP-kkel) vagy nukleotid-trifoszfátokkal (NTP-kkel), a véletlenszerű priminget és a nick-transzlációt. A végcímkézés különösen hasznos a nukleinsav-fehérje kölcsönhatásokat vizsgáló vizsgálatoknál a sztérikus akadályok elkerülése érdekében.
Nukleinsav-jelölési és detektálási próbák
A jelölési módszertől függően a kolorimetrikus detektálást gyakran alkalmazzák enzimekkel jelölt szondák esetében, míg az autoradiográfiás detektálás radioaktív szondák esetében alkalmas. A gyakori szondák közé tartoznak a digoxigenin (DIG) és a fluoreszceinnel jelölt szondák, és kombinációban is használhatók a többszínű szondák kimutatásának megkönnyítésére, ha kolorimetrikus reakciókhoz (pl. alkalikus foszfatáz) kapcsolják őket. Hasonlóképpen, a legtöbb DNS-polimerázzal lehetséges a Biotin-16-dUTP beépítése PCR segítségével, mint további jelölési és kimutatási módszer. A fluoreszcens in situ hibridizáció (FISH) fluoreszcens szondákat használ a DNS-szekvenciák kimutatására, és a sikeres kimutatás és a későbbi elemzés részben a kutató rendelkezésére álló fluoreszcens mikroszkóp érzékenységétől és felbontásától függ.
Megjelölt DNS és RNS alkalmazások
A makromolekulák szilárd fázisú membránokra történő átvitelét blottingnak nevezzük. A jelölt szondák specificitása miatt a nukleinsav és a szonda hibridizációja lehetővé teszi a kutatók számára, hogy a nukleinsavak összetett keverékeiben mind a DNS-, mind az RNS-szekvenciákat kimutassák. Továbbá, ezek a módszerek lehetővé teszik további értékes információk gyűjtését, beleértve a génexpresszió, az mRNS mérete és a kópiaszám elemzése a vizsgálattól függően. In situ hibridizációt is gyakran használják a kutatók egy vagy több különbözőképpen jelölt szonda (pl. DIG és fluoreszcein jelölt szondák) kimutatására.