Merck
Kalcogenidák
Kesztyűs kézzel függőlegesen tartott 2 dimenziós kalkogenidüveg képe a bevonat megjelenítésére.
A kalcogenidek olyan vegyületek, amelyek legalább egy kalcogén elemi iont és legalább egy fémes elemet tartalmaznak. Tipikusan szulfidok, szelenidek és telluridok tartoznak ide. Az amorf, kristályos és nanokristályos formában elérhető kalcogenidek kiváló elektronikus, optikai és félvezető tulajdonságaikról ismertek. További megkülönböztető jellemzőik közé tartozik a hajlítási, önszerveződési és fénysötétedési képesség. Akár az érzékelők, az optoelektronika, a fotovoltaika vagy az orvosbiológiai alkalmazások állnak a kutatás középpontjában, különböző alacsony és magas tisztaságú vegyületeket kínálunk, hogy optimálisan megfeleljenek az Ön igényeinek.  
Az élettudományi nanoanyagokkal foglalkozó kutatási és fejlesztési csapatunk arra összpontosít, hogy az innováció élvonalába tartozó anyagokat biztosítson Önnek. Ennek a fókusznak megfelelően változatos és exkluzív kalkogenideket, skálázási és kereskedelmi szolgáltatásokat, valamint egyedi megoldásokat kínálunk különböző alkalmazásokhoz.
Kapcsolódó termékforrások
Oldal: 1 / 3
Átmenetifém-kalkogenidek és dikalcogenidek
Az átmenetifém-kalkogenidek ultravékony anyagok, amelyek hangolható elektronikus és optoelektronikai tulajdonságokkal, közvetett sávhézagokkal és fokozott stabilitással rendelkeznek. Míg az átmeneti fém monokalkogenidek MX típusú félvezetők, addig a dikalkogenidek MX2 típusúak, amelyekben M egy átmeneti fém és X egy kalkogén atom. Ezek az anyagok elektronikus sávhézaggal rendelkeznek, így az akkumulátorok, napelemek, rugalmas elektronika, száloptika, energiatárolás és katalízis területén számos alkalmazásban hasznosak. A grafénszerű átmeneti fémdikalcogenideket, például molibdén-diszulfidot (MoS2) és volfrám-diszulfidot (WS2) kínálunk a terepi hatású tranzisztorokban és egyrétegű fotolumineszcens vékonyrétegekben való felhasználásra.  
Chalcogenide Quantum Dots
A kalkogenid kvantumpontok olyan félvezető nanorészecskék, amelyek kiváló kvantumkorlátozási hatásokkal, felület-térfogat aránnyal, oldhatósággal, peremhatásokkal, hangolható fotolumineszcenciával és fluoreszcencia tulajdonságokkal rendelkeznek. Kiváló minőségű molibdén-diszulfid (MoS2) és volfrám-diszulfid (WS2) kvantumpontokat kínálunk, amelyek könnyű funkcionalizálással és fokozott fotostabilitással rendelkeznek. Ezek az anyagok új dimenziót kölcsönöznek a szabványos 2D nanorétegeknek, lehetővé téve az energetikai, akkumulátor- és képalkotó alkalmazások megvalósítását.