Merck
Antitest fehérje tisztítása
A monoklonális és poliklonális antitesteket gyakran használják az alapkutatásban és a gyógyszerkutatásban. Az antitest-alapú biológiai készítmények az új terápiák egyre nagyobb hányadát teszik ki. A Protein A, Protein G és Protein L keresztkötésű közegeket használó affinitáskromatográfia fontos szerepet játszik a tisztított antitestek izolálásában és előállításában laboratóriumi, technológiai és ipari méretű munkafolyamatokban.
Bővebben
Agarózgyöngyök és affinitás-gélek
Agarózgyöngyök és affinitás-gélek lehetővé teszik az antitestek tisztítását agarózgyöngyökhöz keresztkötődött A vagy G fehérje segítségével. Ezek a gyanták alkalmasak kis és nagy léptékű tisztításra, és alkalmasak gravitációs áramlású oszlopos tisztításra, kis sebességű centrifugálásra szakaszos feldolgozásban, valamint alacsony nyomású kromatográfiás eljárásokra. Az EZview™ affinitási gélek vörös festéket tartalmaznak, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy könnyen megkülönböztesse a pelletet a felülúszótól, ami kevesebb fehérjeveszteséget eredményez a tételes tisztítás során. Az immunprecipitációs készletek affinitás géleket, mini-spin oszlopokat és lízisreagenseket tartalmaznak, és kifejezetten úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék a fehérjék maximális visszanyerését az immunprecipitátumokból.
Fast Flow Sepharose™ és Fast Flow agarose-gyanták
>A Fast Flow Sepharose™ és a Fast flow agaróz nagymértékben térhálósított agarózgyöngyöket vagy géleket használ, amelyek a standard agarózgyöngy gyantákhoz képest nagyobb nyomást képesek elviselni. Ez teszi ezeket a gyantákat alkalmassá a gyors fehérje folyadékkromatográfiás (FPLC) tisztítási módszerekhez. Ezek a gyanták közepes és nagy léptékű antitesttisztításhoz ajánlottak.
PureProteome™ Magnetic Bead System
PureProteome™ mágneses gyöngyrendszer
PureProteome™ Protein A, Protein G és Protein A/G mágneses gyöngyök gyors és reprodukálható módot biztosítanak immunglobulinok tisztítására komplex keverékekből, például szérum, plazma vagy sejtkultúra felülúszó mintákból. Az antitestek tisztítása mágneses állvány vagy platform segítségével történik, amely elválasztja a gyöngyöket a mosási és elúciós frakcióktól. Ez az eljárás alkalmas kis áteresztőképességű, egyetlen mikrofúziós cső használatával, vagy nagyobb áteresztőképességű, automatizálással történő tisztításra.
Cytiva™ Amersham kromatográfiás oszlopok és médiumok
A Cytiva™ Amersham kromatográfiás médiumok széles választéka áll rendelkezésre a különböző forrásokból származó monoklonális és poliklonális antitestek tisztításához.
  • A GraviTrap™ oszlopok előrecsomagolt gravitációs áramlású oszlopok, amelyeket monoklonális és poliklonális antitestek, antitestfragmentumok gyors és hatékony kézi tisztítására terveztek sejtkultúra felülúszóból és biológiai folyadékokból.
  • A SpinTrap™ oszlopok előrecsomagolt, egyszer használatos spin oszlopok az antitestek egyszerű, kisléptékű tisztításához vagy specifikus fehérjék dúsításához.
  • A HiTrap™ HP oszlopok Protein A vagy Protein G Sepharose™ nagy teljesítményű gyantával előrecsomagoltak monoklonális és poliklonális antitestek, például humán IgG rutinszerű, preparatív tisztításához. A HiTrap™ MabSelect oszlopok MabSelect gyantával vannak előrecsomagolva, amely egy biotechnológiai közeg a monoklonális antitestek (Mabs) nagy mintamennyiségekből történő befogására.
  • A 96 lyukú MultiTrap™ szűrőlemezek gyors, megbízható formátumot biztosítanak az antitestek kisléptékű tisztításához vagy az érdekes fehérjék feldúsításához előrecsomagolt 96 lyukú szűrőlemezek segítségével, amelyek alkalmasak centrifugálásra vagy vákuumszűrésre, kézzel vagy automatizált robotrendszerek segítségével.
  • A HiScreen™ Capto L oszlopok előcsomagoltak Capto L-rel, egy biotechnológiai affinitáskromatográfiás gyantával antitestek és antitestfragmentumok, például Fab-fragmentumok, egyláncú változó fragmentumok (scFv) és doménantitestek (Dabs) befogására. A HiScreen™ Capto L oszlopok a folyamatfejlesztési platform részét képezik. Ezek az oszlopok kiváló választásnak bizonyulnak módszeroptimalizáláshoz és paraméterszűréshez.
  • A HiScreen™ MabSelect™ oszlopok MabSelect™ gyantával vannak előrecsomagolva, és a Cytiva által elérhető folyamatfejlesztési platform részét képezik. A MabSelect™ gyanta a monoklonális antitestek nagy mintamennyiségekből történő befogására szolgáló biotechnológiai gyanta. Ezek az oszlopok kiváló választásnak bizonyulnak a monoklonális antitestek befogására szolgáló módszeroptimalizáláshoz és paraméterszűréshez.
  • A Protein A és Protein G Mag Sepharose™ médiumok szefaróz alapú mágneses gyöngyökből állnak, amelyeket úgy terveztek, hogy egyszerűsítsék a célfehérjék immunprecipitációs vagy pull-down alkalmazások általi dúsítását, és monoklonális és poliklonális antitestek gyors, kisléptékű tisztítására és szűrésére használhatók szérumból és sejtek felülúszójából.
  • A GammaBind és a GammaBind Plus Sepharose™ Protein G affinitáskromatográfiás gyanták, amelyek különböző fajokból származó immunglobulinok (IgG-k) tisztítására szolgálnak, és az immunglobulinok osztályainak, alosztályainak és fragmentumainak elemzésére és tisztítására szolgálnak bármilyen biológiai folyadékból vagy sejttenyésztési közegből. Ez a gyanta jól alkalmazható immunprecipitációs eljárásokhoz.
  • A Sepharose™, Sepharose™ Fast Flow, Capto L és MabSelect™ fehérje A és G fehérje gyanták külön is kaphatók a méretezési eljárásokhoz.
Immunglobulin-affinitás az A/ G/ L fehérjékhez