Merck
KezdőlapApplicationsAnalytical ChemistryFotometria és reflektometria
Fotometria és reflektometria
A fotometria elvének szemléltetése az oldaton áthaladó fény elnyelésének vázlatos ábráján keresztül.
A fotometria az ultraibolya (UV), a látható (VIS) és az infravörös (IR) tartományban elnyelt fény mérése. Ezt a mérést egy oldatban vagy folyadékban lévő analit mennyiségének meghatározására használják. A fotométerek egy speciális fényforrást és detektorokat használnak, amelyek a mintaoldaton áthaladó fényt arányos elektromos jellé alakítják. Ezek a detektorok lehetnek például fotodiódák, fotorezisztorok vagy fotomultiplerek. A fotometria a Beer-Lambert-törvényt használja a transzmissziós mérésből kapott együtthatók kiszámításához. Az abszorbancia és az analit koncentrációja közötti korrelációt ezután egy vizsgálatspecifikus kalibrációs függvény segítségével állapítják meg a rendkívül pontos mérések elérése érdekében.
Kiemelt kategóriák
Spectroquant<sup>®</sup> Prove 600 Plus műszer
Spectroquant® Fotometriás műszerek, készletek és tartozékok
A Spectroquant® műszerek, szoftverek, tartozékok és használatra kész tesztkészletek innovatív megoldásokon és az elejétől a végéig tartó minőségbiztosításon keresztül pontos és gyors eredményeket biztosítanak a rendszer egyszerű kezelése mellett.
Termékek boltja
Kolorimetrikus és titrimetrikus tesztkészletek
Kolorimetrikus és titrimetrikus tesztkészletek
A kolorimetrikus és titrimetrikus tesztkészletek briliáns színkártyákkal lehetővé teszik az egyszerű és pontos elemzést az akvakultúra, a felszíni vizek és az ipari vizek vizsgálatához.
Vásároljon most
Tesztcsíkok és olvasó
Tesztcsíkok, papírok és olvasók
Az MQuant® és Reflectoquant® tesztcsíkok választékában számos tesztcsík található a gyors, pontos és alacsony költségű helyszíni vagy helyszíni elemzéshez.
Az MQuant® és Reflectoquant® tesztcsíkok választékában többféle tesztcsík is megtalálható.
Vásároljon most
Kézben tartott pH tesztcsíkok
pH tesztcsíkok, pH papírok, leolvasók és tartozékok
A MQuant® és Reflectoquant® pH indikátor papírok, készletek és nem vérző pH csíkok minden eddiginél egyszerűbbé teszik a gyors pH mérést.
Vásároljon most
Fotometria
A fotometria a kutatólaboratóriumokban széles körben alkalmazott kvantitatív analízis az oldatokban és más folyadékokban lévő szervetlen és szerves vegyületek mennyiségének meghatározására. A fotometria széleskörű ipari alkalmazást is élvez az ivó- és szennyvízben lévő szennyező anyagok meghatározásában, a talajban lévő tápanyagok, az élelmiszer- és italminták, az építőanyagok összetételének elemzésében és sok más területen.
A fotométer felépítése és működése
A tipikus fotométer összetevői közé tartozik a fényforrás, a monokromátor, a minta és a detektor. A fényforrások lehetnek volfrám-halogénlámpák (általában a látható fénytartományban végzett elemzésekhez használt fényforrás) vagy LED-ek. Az UV-látható tartományban végzett mérésekhez xenon villanólámpa is használható. A monokromátor megszűri a fényforrás által kibocsátott fényt, hogy csak egy nagyon keskeny spektrumot engedjen át. A fény ezután áthalad a küvettán vagy a mintatartó cellán. A mintaoldatban lévő analit (vagy az abból származó festék) mennyiségétől függően a fény egy részét az oldat elnyeli, a fennmaradó részt pedig átereszti. Az áteresztett fény a detektorok felé irányul, amelyek a fényintenzitással arányos elektromos áramot termelnek.
Beer-Lambert-törvény
A Beer-Lambert-törvény, más néven Beer-törvény kimondja, hogy a minta által elnyelt fény mennyisége egyenesen arányos a jelen lévő analit koncentrációjával és a fény mintán átvezető útjának hosszával. A "minta" ebben az összefüggésben vagy magát az analitot jelenti (közvetlen mérés), vagy az analitból származó festéket (reagensek vagy készletek használata esetén). Az összefüggést a következő képlet írja le:
A = elc
where
A = a minta abszorbanciája
l = optikai úthossz (cm)
c = az analit koncentrációja (M)
e = moláris extinkciós együttható (M-1cm-1)
A spektrofotométer a fény intenzitását méri az oldaton való áthaladás előtt és után, és a következő egyenlet segítségével viszonyítja az áteresztőképességhez (T):
Transzmittancia(T)=It/Io
It és Io a fény intenzitása az oldaton való áthaladás után, illetve az oldaton való áthaladás előtt. Az áteresztőképesség az abszorbanciával az alábbi egyenlet szerint függ össze:
Abszorbancia(A)=-log(T)
Reflektometria
A reflektometria (más néven remissziós fotometria) egy roncsolásmentes analitikai technika, amely a fény felületek és határfelületek általi visszaverődését használja olyan jellemzők mérésére, mint a színintenzitás, a filmvastagság és a törésmutató.
A többi fotométerhez hasonlóan a reflektométerek fő elemei közé tartozik egy fényforrás, általában meghatározott hullámhosszúságú, hosszú élettartamú LED-ek, amelyeket egy lencserendszeren keresztül a minta felületére fókuszálnak, a visszavert fényt pedig detektorok mérik.
A reflektométereket gyakran felületek fizikai jellemzőinek, például egy tesztcsík színváltozásának mérésére tervezik. Ebben a megközelítésben a mintát egy tesztcsíkra lehet helyezni, és a remissziós (REM) értékét össze lehet hasonlítani a megfelelő kontrollokkal és szabványokkal. A fotometriához hasonlóan a kibocsátott és a visszavert fény közötti intenzitáskülönbség lehetővé teszi a specifikus analitok koncentrációjának kvantitatív meghatározását.
A reflektometriát általában ipari alkalmazásokban használják, mint gyors, érzékeny módszert a vízben, élelmiszerekben, italokban és környezeti mintákban található szerves és szervetlen paraméterek széles skálájának mennyiségi meghatározására, valamint más változatos felhasználási módok, például építőanyagok felületelemzésére és bőrszín-kvantitatív meghatározására. 
Dokumentum keresés
Konkrétabb információkat keres?
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk keresésére.