Merck
Gélelektroforézis
Fehérje gélelektroforézis. Gélelektroforézis kamra fehérje gélek futtatásához
A fehérje gélelektroforézis a fehérjék tisztítás, jellemzés és expressziós elemzés céljából történő elválasztására használt gyakori technika. Ebben a megközelítésben a töltött fehérjemolekulákat elektromos tér segítségével gélen keresztül szállítják. Az elektromos mezőn keresztüli mobilitásuk a fehérje méretétől, alakjától és töltésétől függ. 
A fehérjeelektroforézishez mind a poliakrilamid-, mind az agarózgél mátrixok használhatók. Ezek a mátrixok szitaként szolgálnak, így a kisebb fehérjék gyorsabban haladnak, mint a nagyobb fehérjék. Az agaróz nagy pórusmérettel rendelkezik, és 5-10 nm-nél nagyobb sugarú fehérjék, például nagy fehérjekomplexek elválasztására használható. A poliakrilamid kisebb pórusmérettel rendelkezik, 5 kDa és 2000 kDa közötti méretű fehérjéket képes elválasztani, és leggyakrabban a fehérjeelektroforézisben használják.
Kiemelt kategóriák
mPAGE™ színes fehérje standardok SDS-PAGE és Western blotting alkalmazásokhoz
Fehérje markerek
Előre festett és festetlen molekulatömeg markerek fehérje gélelektroforézishez, SDS-PAGE és Western blotting alkalmazásokhoz.
Vásároljon most
mPAGE™ bis-tris gélek fehérjeelektroforézishez
Fehérjeelektroforézis gélek és pufferek
Előkészített poliakrilamid fehérje gélek, futópufferek és kézi öntő reagensek a PAGE és SDS-PAGE fehérje gélelektroforézishez használt poliakrilamid gélek kézi öntéséhez.
Vásároljon most
Coomassie kék festékkel festett fehérje gél
Fehérjeelektroforézis gélfestékek
Nagy érzékenységű kolorimetrikus és fluoreszcens fehérje gélfestékek, fixáló oldatok és festéktelenítő reagensek poliakrilamid gélekhez, agaróz gélekhez, valamint PVDF és nitrocellulóz membránokhoz.
Vásároljon most
Fehérje gélelektroforézis a Millipore® mPAGE™ gélelektroforézis rendszer segítségével
Elektroforézis rendszerek és transzfer berendezések
Elektroforézis tartályok, blotting rendszerek és tápegységek fehérje gélelektroforézishez, valamint nedves és félszáraz transzferhez.
Vásároljon most
A fehérjék gélelektroforézisének több módszere létezik, és mindegyik módszer más-más információt nyújt az érdeklődésre számot tartó fehérjékről:
SDS-PAGE
A nátrium-dodecil-szulfát (SDS)-poliakrilamid gélelektroforézis (PAGE) lehetővé teszi a fehérjék molekulatömeg alapján történő elválasztását. Ennél a módszernél az SDS detergens a futtató pufferbe van beépítve. Az SDS nettó negatív töltést kölcsönöz a fehérjéknek, elfedve azok belső töltését. Ahogy a fehérjéket SDS és denaturáló reagensek jelenlétében elválasztják, azok kevésbé gömbölydedek és lineárisabbak lesznek. Ennek eredményeképpen az SDS-hez kötött fehérjék gélen való vándorlási sebessége elsősorban a méretüktől függ, ami lehetővé teszi a molekulatömeg becslését fehérje standardokkal való összehasonlítással.
Natív PAGE
A natív poliakrilamid gélelektroforézis során a fehérjéket úgy választjuk szét, hogy megőrizzük a natív konformációjukat (tercier szerkezet), az alegységek kölcsönhatásait (kvaterner szerkezet és fehérje-fehérje kölcsönhatások) és biológiai aktivitásukat. Ennél a módszernél a fehérjéket nem redukáló, nem denaturáló körülmények között állítják elő és futtatják. A fehérjék mozgékonyságát tényezők összetett kombinációja határozza meg, mivel minden fehérje a töltésétől függően bármelyik elektród felé vándorolhat, mégpedig az alakjától és kötődési viselkedésétől függő sebességgel. Emiatt a natív PAGE nem ajánlott molekulatömeg-meghatározásra. A natív PAGE-t jellemzően olyan alkalmazásokban használják, amelyek az aktív fehérje tisztítását vagy olyan antitesttel történő kimutatását igénylik, amely csak a fehérje natív formáját ismeri fel.
Isoelektromos fókuszálás (IEF)
Az izoelektromos fókuszálás elektromos mezőt és pH-gradienst egyaránt használ a fehérjék natív izoelektromos pontjuk (pI) szerinti elválasztására. Ahogy a fehérjék a pH-gradiensben mozognak, nettó töltésük megváltozik. Elektromos térben minden fehérje elvándorol abba a pH-értékbe, ahol a nettó töltése nulla (a fehérje izoelektromos pontja). Az elválasztási folyamat során a mintában lévő fehérjék felhalmozódnak, vagy "fókuszálódnak", a gél meghatározott és kiszámítható helyein. Az izoelektromos fókuszálást összetett mintákból történő fehérjeazonosításra használják (pl, sejt- és szövetlizátumok, plazma), a poszttranszlációs módosítások elemzése, valamint a minták elválasztása tömegspektrometriás elemzéshez.
2D PAGE
A kétdimenziós poliakrilamid gélelektroforézis lehetővé teszi a fehérjék felbontását mind a saját izolelektromos pontjuk (pI), mind a tömegük alapján. A pI szerinti elválasztás izoelektromos fókuszálással (IEF) történik. A tömeg szerinti elválasztás SDS-PAGE segítségével történik. A 2-D PAGE biztosítja a legnagyobb felbontást a fehérjeelemzéshez, és a proteomikai kutatásokban általában több száz vagy több ezer fehérje felbontására használják egyetlen gélen.