Merck
Sera
A szérumot cseppentővel adagoljuk a palackba
A sejtkultúrákban felhasználható szérumok kezelése és előállítása terén szerzett több mint 35 éves tapasztalatunkkal számos fajtát kínálunk FBS és egyéb szarvasmarha (tehén), csirke, kecske, ló, humán, juh, sertés és nyúl szérumokból, amelyeket sejtkultúrás alkalmazásokban való felhasználásra gyártunk és tesztelünk. Minden általunk kínált szérumterméket vírusfertőzés és sejtkultúra-teljesítmény szempontjából tesztelünk, és származási tanúsítvánnyal támogatjuk.  
Az FBS (szarvasmarha magzati szérum) a világ minden tájáról származó, sejtkultúrát végző laboratóriumok nélkülözhetetlen kiegészítője. FBS Classic, FBS Premier és FBS Select portfóliónk segít Önnek a szérumválasztásban, figyelembe véve a folyamat szempontjából fontos szérumtulajdonságokat. Ezek az osztályozások felismerik az általános sejtkultúrát végző laboratóriumok, a biogyártás és a szigorú minőségvizsgálatot igénylő alkalmazások, valamint a speciálisabb vagy igényesebb sejtfenotípusok tenyésztése során felmerülő igényeket, hogy lehetővé tegyék a sejtkultúra teljesítményének, dokumentálásának és optimalizálási igényeinek megfelelő FBS magabiztos kiválasztását.
Felnőtt, újszülött és magzati szarvasmarha szérum (FBS) készleteinket a származási ország és/vagy régió szerint kezeljük és elkülönítjük, hogy megfeleljenek az amerikai és nemzetközi szabályozási előírásoknak és korlátozásoknak. FBS-termékeinket USA-ból származó és nem USA-ból származó kategóriákba soroljuk, és USA-ból származó ló- és kecskeszérumokat kínálunk donorállományokból. A nem USA-ból származó FBS-ünk tételesen kijelölt és kezelt, USDA által jóváhagyott vagy származási ország/régió szerinti/korlátozott értékesítésű, és minden FBS-termékhez tételes vizsgálatot és egyezést kínálunk. Humán szérumainkat a közbiztonsági követelményeknek megfelelően szerezzük be, és átfogóan teszteljük. A teljes szérummegoldások mellett szérumhelyettesítő termékeket is kínálunk a szérummentes körülményeket igénylő kultúrák optimális növekedéséhez.  
Szakaszok áttekintése
Fetal Bovine Serum (FBS)
Az FBS termékválasztékunk kategóriái segítenek kiválasztani a megfelelő FBS terméket az Ön általános vagy specifikus sejtkultúrás alkalmazási igényeihez, a munkafolyamat szempontjából releváns tulajdonságok alapján:
  • FBS Classic: A legjobb ár-érték arányú magzati szarvasmarha szérumunk általános sejttenyésztési alkalmazásokhoz
  • FBS Premier: Olyan tenyésztési folyamatokhoz, mint a biogyártás, amelyek szigorú, nemzetközileg meghatározott szabványokon alapuló tesztelési és felszabadítási eljárásokat igényelnek, ezeknek a termékeknek akár 56 meghatározott minőségi felszabadítási paraméter szigorú tesztelésén kell megfelelniük
  • FBS Select: Ezek az FBS-termékek megfelelnek az őssejtek, a kardiomiociták és az immunterápiás fejlesztésekhez tenyésztett sejtek -- hogy csak néhány speciális sejtfenotípust említsünk -- személyre szabott kiegészítésére vonatkozó szabványoknak.
Borjú- és felnőtt szarvasmarha-szérum
Az FBS-hez hasonlóan az újszülött borjúszérum is tartalmaz növekedési faktorokat és tápanyagokat, amelyek költséghatékony alternatívát jelenthetnek az FBS helyett egyes tenyésztési alkalmazásokhoz. A felnőtt szarvasmarha szérumot szintén használják a táptalajok kiegészítésére a növekedés és a szaporodás elősegítése érdekében. Ezek a szérumok gazdaságos megoldást jelenthetnek olyan alkalmazásokban, ahol a szérumokban lévő antitestek és egyéb immunfaktorok jelenléte nem befolyásolja a kultúrákat.
Humán szérum
A humán szérum létfontosságú az orvosbiológiai alkalmazásokban, beleértve a szövettechnológiai, transzplantációs és sejtterápiás fejlesztéseket. Bizonyos humán sejttenyésztési alkalmazásokhoz a humán szérum optimálisabb választás lehet, mint az FBS. Ezek közé tartoznak a sejtinváziós vizsgálatok és a szferoidok kialakításával járó módszerek. Humán szérumtermékeinket sorozatosan sterilszűrjük és teszteljük a HBsAg, a hepatitis A és a HIV, valamint más releváns baktériumok, vírusok, toxinok és hemoglobin hiányára. A biológiai teljesítményt a szérummal kiegészített sejttenyésztő táptalajon értékelik hét napon keresztül, hogy biztosítsák a tenyésztésre való alkalmasságot.
Sera más állatfajokból
A szarvasmarha szérumon kívül más fajokból származó szérumok is használhatók költséghatékonyabb alternatívaként az alap sejttenyésztő közegek kiegészítésére, vagy fajspecifikus szérumokat igénylő alkalmazásokhoz. Az állati szérumok alapvető reagensek az immundetektálási protokollokban, ahol a nem specifikus kötődés blokkolására és a jel/zaj arány javítására szolgálnak. Különböző fajokból származó szérumokat kínálunk, többek között ló, kecske, nyúl, juh, sertés, patkány és egér.