Merck
KezdőlapProductsKémia és biokémiaBiokémiai anyagokAgaróz: Agaróz: Tulajdonságok és kutatási alkalmazások
Agaróz: Agaróz: Tulajdonságok és kutatási alkalmazások
Közelkép az ultraibolya fénydobozról a DNS szétválasztásához használt agaróz-elektroforézis gél elkészítése közben
Az agaróz termékek széles választékát kínáljuk különböző gélerősségű, olvadási hőmérsékletű, gélesedési hőmérsékletű és elektroendozmózis (EEO) szintekkel, hogy minden kutatási alkalmazásához alkalmazkodni tudjunk. Megbízható agarózforrásokat tartunk fenn, és folyamatosan fejlesztjük az új gyártási lehetőségeket, hogy kompromisszumok nélküli minőséget és következetességet nyújtsunk Önnek.
pHastHast Pack™ KÉSZ AGAROSZ GÉL
Limitált idő a laborban? A pHast Pack™ öntésre kész agaróz gélek kaphatók 1%-os agaróz TAE pufferben vagy 1%-os agaróz TBE pufferben. Úgy tervezték, hogy egyszerűsítsék a munkáját, így több időt tudjon a kutatására összpontosítani. Egyszerűen keverje össze vízzel, és a porkeverék feloldásához óvatosan melegítse fel, így gyorsan készíthet megbízható agaróz géleket elektroforézishez.
Szakaszok áttekintése
Mi az agaróz?
Az agaróz egy poliszacharid, amelyet agarból vagy agart tartalmazó tengeri algákból (tengeri moszat) izolálnak és tisztítanak. Ez egy természetes polimer, amely kémiai szerkezetében váltakozó β-D-galaktóz és 3,6-anhidro-L-galaktóz agarobióz egységekből áll. A lineáris agaróz polimer láncokat képez, amelyek rugalmas szálakat alkotnak, és csatornák hálóját képezik, amelyek átmérője a felhasznált agaróz mennyiségétől függően 50 nm és 200 nm között lehet.
Hogyan használják az agarózt?
Az agaróz nem mérgező, és számos olyan tulajdonsággal és specifikációval rendelkezik, amelyek miatt számos alkalmazásban hasznos zselésítő anyagként, például nukleinsav-elektroforézis, immunodiffúziós technikák, géllemezek vagy fedőlemezek a szövettenyésztésben lévő sejtek számára, sejttenyésztési közegek, gélkromatográfia, affinitáskromatográfia és ioncsere-kromatográfia. A gélelektroforézis gyakori élettudományi laboratóriumi technika, amelyet biológiai molekulák méretük alapján történő kivonására használnak, például a DNS elválasztásánál és a DNS kimutatásánál.
Főbb agaróz tulajdonságok
  • Szulfáttartalom - A szulfát a jelen lévő fő ioncsoport, ezért a tisztaság indikátoraként használják.
  • Gélszilárdság - Az az erő, amelyet a gélre kell kifejteni, hogy az megrepedjen.
  • Gélpont - Az a hőmérséklet, amelyen az agaróz vizes oldata hűtéskor gélt képez. Az agarózoldatok hiszterézist mutatnak a folyadékból géllé való átmenet során. Más szóval a gélpont nem azonos az olvadási hőmérséklettel.
  • Elektroendozmózis (EEO) - A folyadék gélen keresztüli átjutására utal. Az agarózgél anionos csoportjai a mátrixhoz kötődnek és nem tudnak vándorolni, míg a disszociálható ellenkationok a mátrixon belül a katód felé vándorolnak, így EEO-t hozva létre. Mivel a biopolimerek elektroforézise általában az anód felé történik, az EEO zavarhatja a belső konvekcióval történő elválasztást.
Kapcsolódó termékforrások
  • Article: Nucleic Acid Electrophoresis Protocols & Introduction
    An introduction to Nucleric Acid electrophoresis and standard protocols for Agarose gel electrophoresis for DNA, RNA & polyacrylamide gel electrophoresis for DNA.
  • Flyer: pHast Pack™ Electrophoresis
    The pHast Pack™ platform was developed to expedite your research and provide a convenient solution for tedious lab tasks. Our buffers and new ready-to-pour agarose gels are formulated to save time and effort in native RNA and DNA electrophoresis assays.