Szerződéses ZooMAb® antitest-fejlesztési szolgáltatások
A ZooMAb® szerződéses antitest-fejlesztési szolgáltatásai megoldást jelentenek az Ön által kívánt célpontok ellenanyagainak előállítására, hogy kielégítsék kutatási és gyártási igényeit. Ez a szolgáltatás kihasználja az immunogén-tervezés és -előkészítés, az antitestfejlesztés és -szűrés, az alkalmazásspecifikus tesztelés és az antitestek előállítása terén szerzett széles körű szakértelmet az Ön céljainak megfelelő méretben.
Miért használja a Contract ZooMAb® antitestfejlesztést?
A hagyományos monoklonális és poliklonális technológiákkal ellentétben a ZooMAb® rekombináns antitesteket egy szabadalmaztatott B-sejt immortalizációs és rekombináns expressziós platformból fejlesztik ki szövetkultúra-alapú módszerekkel. Ezek a stabil immortalizált sejtvonalak széles körű klonális szelekciót biztosítanak és megőrzik az immunizációs diverzitást. Ezzel szemben más rekombináns antitest-fejlesztési módszerek azonnali klónozást igényelnek a klónok életképességének biztosítása érdekében, ami korlátozza a további szűrésre alkalmas klónok számát, ami a rendkívül specifikus jelöltek elvesztését eredményezi, és újbóli immunizálást tesz szükségessé.
A díjnyertes innovatív technológiával kifejlesztett antitestek tételről tételre konzisztenciát, reprodukálhatóságot és alkalmazási teljesítményt mutatnak, és lehetőség van a végső pufferprezentáció kialakítására az Ön egyedi downstream alkalmazásaihoz. Szakértői technikai támogatással, szerződéses ZooMAb® antitest-fejlesztési szolgáltatásunk kiváló sikerességi arányt kínál, és az Ön igényeihez igazodva méretezhető.
Hogyan ZooMAb® antitesteket az Ön sikeréért fejlesztik ki
- Robusztus klónszelekció: A klónokat előválogatjuk egy sejtsorter segítségével, majd szűrjük a kezdeti alkalmazásokban (i.e., ELISA és Luminex® assays). A végleges jelölteket ezt követően a kívánt alkalmazás(ok)ban teszteljük a specificitás és érzékenység megerősítése érdekében.
- Nagyon specifikus jelöltek: A stabil immortalizált sejtvonal lehetővé teszi a kiterjedt klónszelekciós folyamatot, és megőrzi a kezdeti immunizálásból származó diverzitást.
- megbízható sikerességi arány: A tipikus nyúl hibridoma fúziós arányhoz képest jelentősen magasabb immortalizációs arány a klónok széles változatosságát biztosítja, növelve a kívánt klón megtalálásának valószínűségét az Ön alkalmazásához.
- Házon belüli szakértelem: Időt és energiát takaríthat meg, ha kihasználja az assay-fejlesztésben, például az immunogén-, szendvics- és Luminex® assay-k tervezésében szerzett technikai szakértelmünket.
Nézze meg, hogyan viszonyulnak a hagyományos hibridóma megközelítéshez.
Szolgáltatás igénylése
Tipikus antitest fejlesztési ütemterv
Antigén előkészítés
- 5 - 6 hét
Immunizáció
- 10 - 11 hét
B-sejt-immortalizáció és klonális szelekció/szűrés
- 10 - 12 hét
Alkalmazás tesztelése
- 2 - 3 hét
Kisléptékű kísérleti projekt
- 6 - 7 hét
- Típusosan 0,5 - 1 mg-os skálán
Antitestgyártás és -tisztítás
- Mérettől függ