Milli-Q® laboratóriumi víztisztító rendszerek tartozékai
A víztisztító megoldásának optimális helytakarékossága, biztonsága és higiéniai körülményei érdekében számos tartozékot kínálunk, amelyek támogatják laboratóriuma egyedi igényeit és környezetét.
Az értékes padhelyet megtakarító beépítési lehetőségektől kezdve a kiömlést figyelő érzékelőkig és a kihagyhatatlan lábpedálunkig, amely pótolhatatlan kényelmet biztosít a munkaidőben. Alkalmazkodjon egyedi igényeihez az alábbi listán szereplő tartozékokkal, amelyek az alábbiak szerint vannak rendszerezve:
- Installáció - Adja meg a legjobb illeszkedést az Ön helyéhez./li>
- Biztonság - Észlelje a szivárgásokat és biztosítsa a folyamatos vízellátást
- Fertőtlenítés - Védje rendszerét és a vízminőséget
- Minőség - Ellenőrizze a tisztasági paramétereket
- Kényelem- A produktívabb napért
UV fertőtlenítés:
A tisztított víz tárolásakor a baktériumok elszaporodása mindig aggodalomra ad okot. Az automatikus fertőtlenítő modul (ASM) rendszeresen besugározza a tárolótartály belső falát egy baktériumölő UV-lámpával, hogy megakadályozza a baktériumok szaporodását és a biofilmek kialakulását. Mindössze 10 perc napi UV-expozíció elegendő ahhoz, hogy megszűnjön a rendszeres kémiai fertőtlenítés szükségessége.
- Automatikus UV-expozíció csökkenti a baktériumok szintjét
- Megszünteti vagy jelentősen korlátozza a kémiai fertőtlenítés szükségességét
- Az opcionális vízérzékelő funkció megvédi a laboratóriumot a vízszivárgás ellen /li>
A központi vízrendszerek esetében az UV-lámpa az elosztó hurokban is elhelyezhető, hogy a keringtetett vizet besugározza, mielőtt a műszerekhez és berendezésekhez táplálná, vagy visszavezetné a tartályba.
Kapcsolódó termékforrások
Vízérzékelők: A vízérzékelők nagymértékben csökkentik az elöntés és a laboratórium vagy más műszerek károsodásának kockázatát. Az érzékelők a laboratórium számára legkényelmesebb helyen, jellemzően a padlón vagy a munkaasztalon helyezhetők el. Szivárgás valószínűtlen esete esetén a vízérzékelő érzékeli a víz jelenlétét, és automatikusan lezárja a tápvíz-hozzáférést, legyen az a rendszer vagy a fő vízellátás.
Foot Pedal: A kéz nélküli vízellátás kényelme
A víztisztító rendszerhez tartozó lábpedállal pedálozhat a produktívabb nap felé. A lábpedál lehetővé teszi, hogy a Q-POD® ultratiszta vízadagolóhoz vagy E-POD® tiszta vízadagolóhoz csatlakoztatva a vízadagolást egy egyszerű lábnyomással távolról vezérelje.
- Az azonos mennyiség ismételt adagolásakor időt takarít meg.
- Elősíti a laboratóriumi higiéniai protokollokat, mivel a felhasználóknak nem kell megérinteniük a rendszert a vízhez való hozzáféréshez.
- A 3 méteres kábel nagy rugalmasságot biztosít a pedál elhelyezéséhez a laboratóriumi tervezési korlátoknak megfelelően.
HighlightS: Eélvezze a kéz nélküli vízadagolást