Merck
Bioérzékelők és bioképalkotás
Rugalmas és vékony, viselhető bioszenzoros bőrtapaszok kerek és vakolatformákban fogyasztói és orvosi alkalmazásokhoz.
A bioérzékelés és a bioképalkotás megkönnyíti az élő rendszerekben zajló biológiai és kóros folyamatok molekuláris szintű vizsgálatát. A bioszenzor olyan eszköz, amelyet egy biológiai analit, biológiai struktúra vagy mikroorganizmus jelenlétének vagy koncentrációjának kimutatására használnak. A bioérzékelők megtalálhatók a bioelektronikában, az élelmiszer- és környezeti monitorozásban, valamint a biomedicinális alkalmazásokban a kórokozók, az élelmiszer-toxinok és a betegségek biomarkereinek kimutatására.  
A bioérzékelők három fő összetevőből állnak: egy felismerő komponensből, amely azonosítja az analitot és jelet állít elő, egy jelátalakítóból és egy olvasóból, amely méri és számszerűsíti a kapott jelet. A bioreceptorok, például antitestek, nukleotidok, enzimek vagy fehérjék, felismerő molekulákként működnek, amelyek kötődnek vagy kölcsönhatásba lépnek a célzott analittel vagy biomarkerrel. A jelátalakítók számos különböző fizikai-kémiai tulajdonságon keresztül működhetnek, beleértve az elektromos, elektrokémiai, optikai vagy mágneses kimeneteket.
A bioképalkotás a bioérzékelés optikai formája, amelyet a sejtekben, szövetekben és anatómiában zajló biológiai folyamatok nem invazív, vizuális ábrázolására használnak a betegségek pontosabb diagnózisa és kezelése érdekében. 
Az in vivo alkalmazásokban alkalmazott diagnosztikai képalkotó eljárások közé tartozik a röntgen, a komputertomográfia (CT), a mágneses rezonancia képalkotás (MRI) és az fMRI, valamint a pozitronemissziós tomográfia (PET). Az in vitro alkalmazások közé gyakran tartoznak a szuperrezolúció, a kétfotonos fluoreszcencia gerjesztéses mikroszkópia, a fluoreszcencia helyreállítás/újraeloszlás fotobleaching után (FRAP) és a fluoreszcencia rezonancia energiaátvitel (FRET) technológiák.
További információért olvassa el Material Matters™ bioanalíziseknek és bioképalkotó eljárásoknak szentelt számában.