Oldalirányú áramlású membránok
A Hi-Flow™ Plus membránok a diagnosztikai tesztekhez és készletekhez választott membránok, amelyek kiváló konzisztenciát és teljesítményt nyújtanak. A laterális áramlási vizsgálatokhoz egyedülállóan optimalizált Hi-Flow™ Plus membránok a piacon kapható más laterális áramlási membránokhoz képest a legszigorúbb specifikációk szerint készülnek, és felülmúlhatatlan felületi minőséget kínálnak. A Hi-Flow™ Plus membránokat kifejezetten következetes eredményekre, megbízható tételenkénti teljesítményre, rögzített tesztfutási időkre és éles befogási / tesztvonalakra tervezték, minimális nemspecifikus háttérjellel. A Hi-Flow™ Plus membránok minden laterális áramlási teszt típushoz alkalmasak, és számos kényelmes sebességben és formátumban kaphatók.
A megfelelő nyersanyagok kiválasztása a laterális áramlási teszthez
A membrán a legfontosabb anyag, amelyet egy laterális áramlási tesztcsíkban használnak. A membrán fizikai és kémiai tulajdonságai befolyásolják a kapilláris áramlási tulajdonságait. A kapilláris áramlási tulajdonságok viszont befolyásolják a reagens lerakódását, a vizsgálat érzékenységét, a vizsgálat specifikusságát és a tesztvonal konzisztenciáját. A membrán egyéb fizikai tulajdonságai befolyásolják a kész tesztcsíkokba való beépítést. Tudjon meg többet a "Rapid Lateral Flow Test Strips - Considerations for Product Development" című útmutatónkból, amely mélyrehatóan foglalkozik a laterális áramlású tesztcsíkok tervezésének legfontosabb szempontjaival, különösen a felhasznált anyagokkal és azok integrációjával a reagensekkel és a gyártási folyamatokkal. Ezen elvek megértése segít keretet biztosítani a gyors laterális áramlási tesztfejlesztéshez.
Hi-Flow™ Plus membránsebességek
A sebesség, amellyel a mintaanyag a membránszalag mentén mozog, a membrán kapilláris áramlási sebességéhez kapcsolódik. Ezenfelül közvetlen összefüggés van a sebesség és a membrán érzékenysége között. Ezen követelmények megértése lehetővé teszi az alkalmazáshoz megfelelő membrán kiválasztását. Például használhat gyorsan áramló Hi-Flow™ Plus 75 membránokat olyan vizsgálatokhoz, ahol a sebesség kritikus, a minta bőséges, és az érzékenység nem jelent gondot. A lassú áramlású Hi-Flow™ Plus 180 membránok olyan vizsgálatokhoz használhatók, ahol a sebesség kevésbé fontos, kevés a minta, vagy nagy érzékenységre van szükség.
Hi-Flow™ Plus membrán sebességek |
---|
A Hi-Flow™ Plus membránok többféle formátumban kaphatók, az értékelési célú mintalapoktól és hasított tekercsektől a gyártási célú, kívánt szélességűre hasított, ömlesztett mester tekercsekig. Ezek a membránok az egyedi vizsgálati követelményektől függően különböző hátlapi opciókkal is kaphatók. Előre összeszerelt membránkártyákat is kínálunk, amelyek hatékony és kényelmes választást jelentenek a gyártók számára, mivel a gyorsdiagnosztikai készletek és tesztek fejlesztéséhez vagy gyártásához nem kell kézzel összeszerelni a kártyákat.
Hi-Flow™ Plus Variety Sample Sheet Packs
A praktikus mintacsomagok a Hi-Flow™ Plus membránportfólió különböző lapjait kínálják. Ideális membránválasztási és értékelési célokra a laterális áramlási tesztek fejlesztési projektjének korai szakaszában.
Hi-Flow™ Plus membránok gyártáshoz
A gyártás méretarányos céljára szolgáló Hi-Flow™ Plus membránok már online is megvásárolhatók kényelmes csomagformátumban.
A 20 mm széles Hi-Flow™ Plus hasított tekercsek különböző kapilláris áramlási sebességgel és 2 hátlapi opcióval 14 darabos kiszerelésben kaphatók.
25 mm széles Hi-Flow™ Plus hasított tekercsek többféle kapilláris áramlási sebességgel és 2 hátlapi opcióval 11 darabos kiszerelésben kaphatók.
Azonnal azonnal szállítható, így gyorsan és várakozás nélkül juthat ugyanahhoz a kiváló konzisztenciájú és nagy teljesítményű membránhoz.
A Hi-Flow™ Plus membránok standard (20mm & 25mm) és egyedi hasítékszélességei offline rendelésre is elérhetőek, mint mester tekercsek. Minden egyes mester tekercs 30,5 cm széles és 100 m hosszú. A könnyű használat érdekében a mester tekercseket a szállítás előtt több, a kívánt szélességű, azonnal használható hasított tekercsre vágják. A mesterhenger rendelésenként kapott hasítéktekercsek száma a hasítéktekercs kívánt szélességéhez van kötve. Példaként egy 18 mm-es kívánt hasítékszélességű 1 mester tekercs megrendelése 16 hasítéktekercset eredményez.
Kérjük, forduljon helyi ügyfélmenedzseréhez vagy ügyfélszolgálat csapatához, hogy megkapja az Ön által választott membrán és hasítékszélesség katalógusszámát.
Hi-Flow™ Plus membránok gyártáshoz - hasított tekercsszélességek |
---|
Hi-Flow™ Plus membránkártyák
A Hi-Flow™ Plus membránkártyák könnyen használható részegységet biztosítanak, így nem kell időt és erőforrásokat fordítania a kártyák összeszerelésére, ezáltal csökkentve és egyszerűsítve a gyártási tervezési folyamatot és a gyártást. Minőségi Hi-Flow™ Plus membránjainkat felhasználva ezek a kártyák rendkívül precízen vannak összeszerelve, hogy egyenletes teljesítményt nyújtsanak az Ön tesztjeiben.
Standard Hi-Flow™ Plus membránkártya méretei
Figyelem: egyedi membránkártya méretek is lehetségesek.
SureWick® Pad anyagok laterális áramlási vizsgálatokhoz
A SureWick® Pad anyagok a laterális áramlási vizsgálatokban mint minta-, abszorbens és konjugátumpárnaként használatosak. A 100% tisztaságú cellulózszálas minta- és abszorbens párnák nem tartalmaznak kötőanyagokat vagy ragasztókat, amelyek befolyásolnák a vizsgálat teljesítményét. Az üvegszálas konjugált párnák alacsony extrahálhatósággal és kiváló konzisztenciával rendelkeznek.
Ezek a termékek különböző méretekben és formátumokban (lapok, csíkok és tekercsek) állnak rendelkezésre, hogy megfeleljenek az egyedi alkalmazásnak. A szokásos méreteket raktáron tartjuk, és ezeket a termékeket testre tudjuk szabni, hogy megfeleljenek az Ön eszközének és gyártási folyamatának méretbeli követelményeinek.
A Hi-Flow™ Plus membránok és a SureWick® konjugátum, minta és abszorbens párnák teljes körű megoldást nyújtanak a laterális áramlási vizsgálatokhoz.
Lateral Flow Assay Development Services
Szükség esetén gyors, szakértői támogatást kaphat IVD-próbák fejlesztéséhez. Fedezze fel Assay Development Services szolgáltatásainkat, amelyekkel gyorsan elérhető szakértői útmutatást és globális laboratóriumi támogatást kaphat LFA-fejlesztéséhez vagy optimalizálásához bármely szakaszban.
Új Assay Development Services szolgáltatásunk rendelkezik:
- dedikált, teljesen felszerelt, korszerű laboratóriumok
- globálisan elosztott laboratóriumok és személyzet a gyors regionális reagálás érdekében
- kifejezetten az LFA-fejlesztés bármely szakaszának támogatására képzett személyzet
- bővebb, átfogó ismeretek az assay-optimalizálásról /li>
- hosszú múltra tekint vissza a fejlesztés és a gyártás terén; az IVD-kben ma használt számos alapanyag és kulcsfontosságú komponens gyártása
Folyamatosan megújuló elkötelezettségünk
Az oldalirányú áramlású membránokról szóló legfrissebb sajtóközleményeinket olvassa el:
- Merck Announces the Investment of More Than €440 millió dolláros beruházást és a membrán- és szűrőgyártás bővítését Írországban
- Merck bejelentette, hogy 136.7 millió dolláros amerikai kormányzati szerződés odaítélését az új laterális áramlású membrángyártó létesítményre a Wisconsin állambeli Sheboyganben
- A COVID-19 tesztek rejtett gyártói podcast
- AzRSV megbetegedések száma rohamosan nő a gyermekek körében. A korai felismerés segíthet.