Stericup® vákuumszűrők
A Stericup® szűrőberendezések évtizedek óta a legmegbízhatóbb rendszerek a közeg- és puffer-szűrés területén. A következő generációs Stericup® Quick Release vákuumszűrő eszközök olyan ergonomikus tervezési frissítéseket mutatnak be, amelyek optimalizálják a használhatóságot és egyszerűsítik a szűrési folyamatot, miközben a Millipore® membránok ismert teljesítményével védik az alapvető sejtkultúrákat.
A Millipore® tudósainak elméje nem áll meg a világ legmegbízhatóbb steril szűrésénél. A fenntarthatóság iránti elkötelezettségünk arra késztetett minket, hogy olyan megbízható steril szűrőberendezést tervezzünk, amely segít a laboratóriumoknak a fenntarthatósági célok elérésében. A Stericup® E és Steritop® E szűrők ugyanazt a stabil steril szűrést nyújtják, amelyet a sejttenyésztők világszerte évtizedek óta választanak - de közvetlenül a kereskedelmi médiumos palackokhoz csatlakoztatva, a műanyag szűrőtölcsér kiküszöbölésével a műanyag hulladék akár 48%-kal csökkenthető.
Nézze meg termékkínálatunkat, vagy kérjen információt az alábbiakban.
NAGYON DÍJMENTES KATEGÓRIÁK
Products
Kapcsolódó termékforrások
- Fact Sheet: Stericup® E Sustainability
Our engineers found a way to provide the steadfast performance you’ve come to expect from Millipore® membrane filtration devices, with a significant reduction in disposable plastic materials.
- Article: Stem Cell Testing of PES Membrane Containing Stericup® Quick Release Filters
This article shows that a PES membrane containing Stericup® Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
- Application Note: T Cell Expansion and Viability Using Stericup®-filtered Media
In this study, we examined the impact of filtration of hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components after repeated filtration using Stericup® sterile filtration devices.
- Article: Mycoplasma Clearance Performance of Stericup® and Steritop® Filters
Evaluation of mycoplasma removal by sterilizing filtration using 0.1 µm PES and PVDF filters for cell culture media and buffer preparation.
- Article: Evaluating of Stericup® Quick Release Filtration Devices for Fetal Bovine Serum (FBS) in Cell Culture
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
- Article: Protein Binding in Sterile Filtration of Cell Culture Media
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Stericup® & Steritop® szűrőegységek<
A Stericup® és Steritop® steril szűrőberendezések megbízható, nagy teljesítményű membránokat használnak a laboratóriumi reagensek, pufferek és közegek optimális steril szűréséhez. Ezek az eszközök a kiváló áramlási sebességet és áteresztőképességet alacsony nem specifikus kötődéssel és stabil, hegy nélküli kialakítással kombinálják.
- Stericup® szűrőegységek egy szűrőegységet kombinálnak egy befogadó lombikkal és kupakkal a feldolgozáshoz és tároláshoz./li>
- Steritop® palackra szerelhető szűrőegységek 33 mm-es vagy 45 mm-es nyílású palackokon használhatóak./li>
- Click Seal befogadó palackok és kupakok 250 ml-es, 500 ml-es és 1000 ml-es befogadó palackokban kaphatók
Munkálkodjon könnyedén és szűrjön magabiztosan a Stericup® és Steritop® szűrőrendszerekkel. Minden termék megtekintése.
Alkalmazások
A Stericup® és a Steritop® rendszereket úgy tervezték, hogy csökkentsék a habzást és a fehérjék denaturálódását, miközben maximalizálják az áramlást, és vizes oldatok, például szövettenyésztési közegek és biológiai folyadékok steril vákuumszűrésére használhatók.
- Szövettenyésztési táptalajok +/- adalékanyagok
- Pufferek
- Biológiai oldatok
Megfelelő membránkémia
A steril szűrési teljesítmény a szűrőmembrán minőségétől függ. A Stericup® és Steritop® szűrők a Millipore® membránok választékával állnak rendelkezésre, amelyek alkalmazásspecifikus tulajdonságaik tekintetében iparági szabványt állítanak fel.
- Vizes oldatok leggyorsabb áramlása, alacsony fehérje megkötés a Millipore Express® és Express® Plus polieterszulfon (PES) membrán eszközökkel
- Széleskörű kémiai kompatibilitás és nagyon alacsony fehérje kötődésű polivinilidén-fluorid (PVDF)
Membrán pórusmérete
A pórusméret a szűrő azon képességére vonatkozik, hogy egy bizonyos méretű részecskéket képes kiszűrni. A Stericup® és Steritop® szűrők pórusméret szerint választhatók ki, hogy megfeleljenek az Ön egyedi igényeinek.
- 0,1 µm: mikoplazma eltávolítás
- 0,22 µm: sterilizáló szűrés
- 0.45 µm: tisztítás
Folyamat- és tárolási térfogatok
A folyamat térfogata a Steritop® szűrőegységek esetében a tölcsérkapacitáson, illetve a Stericup® szűrőegységek esetében a tölcsérkapacitás és a megfelelő befogadó palack kapacitásának kombinációján alapul. A Stericup® és Steritop® szűrőberendezések 150 ml és 1 L közötti térfogatok feldolgozására és tárolására használhatók.
- 150 ml
- 250 ml
- 500 ml
- 1000 ml
1. ábra.Stericup® gyorskioldású szűrőrendszer.
Stericup® gyorskioldású szűrőrendszerek kialakítása
- Az Quick Release szűrőtölcsér mindössze egy negyed fordulattal leválik a befogadó palackról - csökkenti a kiömlés valószínűségét, és megkönnyíti a kezelést a padon vagy a motorháztető alatt.
- A Steritop® szűrőtölcséren lévő vastag termékazonosító egyértelműen megjeleníti a membránok jellemzőit, beleértve az összetételt és a pórusméretet, a gyors, az alkalmazásnak megfelelő termék kiválasztása érdekében.
- Click seal sapka karimás és módosított, hogy nedves vagy száraz körülmények között is biztos fogást tegyen lehetővé - és egy tapintható ütköző megerősíti a biztonságos zárást. Kevesebbet kell aggódnia a kiömlés vagy a sterilizált tartalom szennyeződésének lehetősége miatt.
- A befogadó palackon lévő fagyott, bőséges írófelület és a világosabb kupakszín megkönnyíti az egyértelmű címkézést, hogy javítsa az olvashatóságot és csökkentse az olvashatatlan elkenődéseket.
Kiegészítő kényelem
- A kupak az oldalára támaszkodik, így elkerülhető a szennyeződés veszélye.
- A fogadóflakonok egymásra helyezhetők, így helyet takarítanak meg a tárolás során.
Stericup® szűrők gyors áramlási sebességet biztosítanak alacsony fehérje-visszatartás mellett
A szűrési teljesítmény a membrán teljesítményétől függ. Millipore Express® PLUS, Durapore®, MF-Millipore™ és Fluoropore™ márkájú membránjaink az iparági minőségi szabványt jelentik. A Quick Release kialakítás ergonómiai fejlesztéseivel kombinálva a Stericup® és Steritop® steril szűrőrendszerek ideálisak az Ön szűrési igényeihez. Tekintse meg ezt a videót, hogy többet megtudjon a Quick Release szűrőberendezéseink minőségi jellemzőiről.
Stericup® és Steritop® E szűrők kevesebb műanyagot és csomagolást használnak
Mérnökeink olyan eszközkialakítást találtak, amely megőrzi a kivételes Stericup® szűrést, miközben módot ad laboratóriumának arra, hogy drasztikusan csökkentse az eldobható műanyag és csomagolóanyagok használatát. Akár a zöld laboratóriumi minősítés a célja, akár csak a kisebb lábnyom, mind a Stericup® E, mind a Steritop® E szűrőket úgy tervezték, hogy biztosítsák a problémamentes sejttenyésztést, miközben többféle módon csökkentik a környezeti terhelést.
A Stericup® E eszközök a szó szoros értelmében a feje tetejére állítják a steril szűrést. Megszüntettük a műanyag töltőtölcsér szükségességét azáltal, hogy megalkottuk a szabványos médiatartályok vagy üvegedények közvetlen a szűrőegységre történő felhelyezésének módját. Egyszerűen fordítsa meg a Stericup® E szűrő/fogadó palack egységet, és csavarja rá a médiumot vagy puffert tartalmazó palackra. Fordítsa meg az egységet, csatlakoztassa a vákuumhoz, és nézze, ahogy a steril szűrés megtörténik. A Steritop® E készülék még több műanyagot takarít meg azzal, hogy lehetővé teszi, hogy a szűrőt a saját kompatibilis, újrafelhasználható laboratóriumi edényekből készült befogadó palackhoz rögzítse, mielőtt a szűretlen médiumot tartalmazó palackra csavarja.
A Stericup® E és Steritop® E szűrők jelentős hulladékcsökkentést biztosítanak, így segítik a laboratóriumokat a fenntarthatósági célok elérésében:
- A Stericup® E készülékek esetében akár 26%-os, a Steritop® E szűrők esetében pedig akár 48%-os műanyaghulladék-csökkentés a hagyományos műanyag szűrőkhöz képest&.nbsp;
- Mivel az eszközök kisebbek, a csomagolás akár 48%-kal csökken a Stericup® E szűrők esetében, és 69%-kal a Steritop®E eszközök esetében