Cell Marque™ primer antitestek
A Cell Marque™ antitest termékcsaládunk olyan primer antitestek átfogó portfólióját tartalmazza, amelyek alkalmasak formalinban rögzített, paraffinba ágyazott szövetminták immunhisztokémiai (IHC) vizsgálatára. Elsősorban az in vitro diagnosztikára (IVD) összpontosítunk, hogy bevált és új antitesteket, kimutatási rendszereket és fejlett kiegészítő reagenseket kínáljunk a klinikai vizsgálatokhoz. Orvosi csapatunkkal képesek vagyunk garantálni antitestjeink teljesítményét és magas minőségét, hogy a legjobb ellátást nyújthassuk Önnek betegei számára.
A Cell Marque™ IHC termékei olyan innovációt kínálnak Önnek, amely csak egy olyan vállalattól származhat, amely több mint 25 éve az orvosilag releváns, klinikai patológiában használatos antitestek előállítására összpontosít. Megbízható Cell Marque™ antitesteink garantáltan a legmegismételhetőbb festési eredményeket biztosítják.
A Cell Marque™ IHC antitesteket antigén vagy szakterület szerint keresheti. A szakterület-specifikus klinikai antitest kategóriák közé tartozik az emlő/nőgyógyászati patológia, a bőrpathológia, a hematopatológia, a gyermekpathológia, a gasztrointesztinális (GI) patológia, a citopatológia, a tüdőpatológia, a fej & nyaki patológia és más kulcsfontosságú területek.
Kapcsolódó termékforrások
- Webinar: Cell Marque™
- Article: Immunohistochemistry: Current Applications in Breast Cancer
Immunohistochemistry (IHC) is used to characterize intracellular proteins or various cell surfaces in all tissues. Individual markers or more often panels of various marker proteins can be used to characterize various tumor subtypes, confirm tissue of origin, distinguish metastatic from primary tumor and provide additional information which may be important for prognosis, predicting response to therapy or evaluating residual tumour post-treatment.
- Brochure: A Comparative Study of IDH1 R132H
- Brochure: Immuno Histo Chemistry
- Brochure: Immunohistochemical Applications in Dermatopathology
- Brochure: Pediatric Malignancies and IHC
- Brochure: Anti-Ki-67 (MRQ-64) is a Reliable Rabbit Monoclonal IHC Marker
- Brochure: Special AT-rich sequence binding-protein 2 (SATB2)