CRISPR és génszerkesztés
A géntechnológiai eszközök és szolgáltatások végső csomagja
A géntechnológia fejlődése lehetővé teszi a kutatók számára, hogy soha nem látott áttöréseket érjenek el a genetikai rendellenességek gyógyításától a betegségeknek ellenálló növények kifejlesztéséig. A Sigma-Aldrich® Advanced Genomics teljes körű támogatást nyújt a CRISPR-alapú génszerkesztési kutatások minden lépéséhez, bármilyen léptékben. Célozzon meg egyetlen gént a cinkujjas nukleázok segítségével, vagy szűrje át a teljes genomot a teljesen testreszabható CRISPR termékekkel.
A Sigma-Aldrich® Advanced Genomics termékek több mint 350 éves műszaki vezető szerepével olyan szakértelemmel rendelkeznek, amely túlmutat a Bench-en - a felfedezéstől a terápiás hatásig.
Read more about
Best-in-Class Cas9 Proteins
Garantált CRISPR gRNS
CRISPR-gátlás és aktiválás (CRISPRi és CRISPRa)
CRISPR-szűrés a 10x Genomics kompatibilitással
Segítünk
A Sigma-Aldrich® Advanced Genomics portfólió a genommérnöki eszközök és szolgáltatások végső csomagját kínálja a kutatási potenciál felszabadításához. Akár knockout, knock-in, knockdown, vagy overexpresszálni szeretné a célpontjait, a CRISPR génszerkesztő eszközök és szolgáltatások átfogó csomagja túlmutat a kutatásainkon.
Best in Class Cas9 fehérjék
Sigma-Aldrich® Az Advanced Genomics többféle Cas9 változatot (vad típusú, fokozott specificitású, nikáz, GFP-vel fuzionált, katalitikusan inaktív) és többféle formátumban (plazmid, lentivírus, liofilizált fehérje) kínál. Válasszon a Cas9 fehérjék iparágvezető választékából, hogy megfeleljen az Ön egyéni kutatási igényeinek.
- Tekintse meg Cas9-termékeink teljes listáját
- Tudjon meg többet a Cas9-GFP fúziós fehérjék
Garantált CRISPR gRNS
Minden SygRNS<sup>® szintetikus single guide RNS (sgRNS), crRNS és tracrRNS szintetizálása saját fejlesztésű eljárásunk és reagensek segítségével történik, a rendelkezésre álló legmagasabb minőségű anyagok felhasználásával. A szerkesztési aktivitás biztosított, függetlenül az Ön célpontjától, sejttípusától vagy alkalmazásától, és az iparág legátfogóbb garanciája áll mögötte.
- Megrendeli előre tervezett szintetikus CRISPR guide RNS (sgRNS)
- Megrendeli egyedi szintetikus CRISPR RNS
- Tudjon meg többet a PURedit™ RNP reagensekről
CRISPR-gátlás és aktiválás (CRISPRi és CRISPRa)<./h2>
A Sigma-Aldrich® Advanced Genomics CRISPR aktiváló és CRISPR gátló könyvtárak segítségével még nagyobb betekintést nyerhet a komplex biológiai hálózatokba a génkiütési és túlterjedési kísérletekhez. Az egyesített CRISPRi és SAM CRISPRa lentivirális könyvtárak készen kaphatók, vagy az Ön egyedi igényeihez igazítva.
CRISPR-szűrés 10x Genomics-kompatibilitással
A Sigma-Aldrich® Advanced Genomics kínálja az egyetlen 10x Genomics tanúsítottan kompatibilis lentivirális poolokat az egysejtes CRISPR-szűréshez. Optimalizált, egyedi lentivirális vektoraink teljes mértékben kompatibilisek a Chromium Single Cell Gene Expression v3 és v3.1 (Next GEM) megoldással, amely a Feature Barcode technológiát használja.
Segítünk
Ha segítségre van szüksége a CRISPR-kísérlet megtervezéséhez, ha segítségre van szüksége a hibaelhárításhoz, vagy egyszerűen csak szeretné jobban megérteni, hogyan alkalmazhatja a génszerkesztési módszereket a kutatásában, a Sigma-Aldrich® Advanced Genomics segít Önnek.
Gondolkozik azon, hogy a CRISPR megfelelő-e az Ön projektjéhez? Kapcsolatfelvétel a Sigma-Aldrich® Advanced Genomics szakértőjével.
.Kapcsolódó termékforrások
- Cas9-Mediated Recombineering for Kdo2-Lipid A
E. coli CRISPR/Cas-mediated Lambda-Red HR vector system enables gene editing via homology-directed repair.
- CRISPR Felhasználási Licencszerződés
Ez a Termék és annak használata a Broad Institute, Inc. (BROAD), a Massachusetts Institute of Technology (MIT) vagy a Harvard College elnöke és tagjai (HARVARD) által ellenőrzött egy vagy több alábbi szabadalom tárgyát képezi: A 8,697,357 és 8,771,945 számú amerikai szabadalmak, és minden pótlás, megosztás, folytatás, újrakiadás, megújítás, újbóli vizsgálat vagy kiterjesztés, valamint a megfelelő külföldi szabadalmi bejelentések és szabadalmak.
- Ribonukleoprotein (RNP) protokollok szintetikus sgRNS-ek és Cas9 fehérjék használatával
Kombinálja a garantált sgRNS-eket a CRISPR-termékek és -eszközök átfogó választékával, beleértve a Cas9 és az átviteli reagenseket, a hatékony és nagyobb specificitású genommódosítás érdekében.
- Genomszerkesztés növényekben CRISPR/Cas9 segítségével
A ZFN-ek és a CRISPR/Cas9 továbbfejlesztik a célzott genomszerkesztést, új kutatási utakat nyitva.
- Gene Editing 101 eBook
Learn how to understand, design and perform CRISPR experiments, as well as design gRNA, choose a Cas9 format, screen with CRISPR, use advanced CRISPR formats, and much more…