Fémek
Megbízható eredményeket érhet el széles termékcsaládunkkal, beleértve a különböző minőségű fémeket, fémsókat és fémoxidokat, amelyek ideálisak a K+F, a gyártás és a minőségellenőrzés számos alkalmazásához. Válogatott nyersanyagokkal, korszerű gyártási technológiával és szigorú minőségirányítással garantáljuk, hogy prémium minőségű és nagy tisztaságú termékeket szállítunk széles körű analitikai alkalmazásokhoz.
A tételenkénti konzisztencia és a kiváló termékválaszték előnyeit élvezheti - gyakorlatorientált tisztasági fokozatokkal és specifikációkkal, amelyeket különböző kiszerelési méretekben teszünk elérhetővé.
Bővebben
EMSURE® és EMPLURA® szervetlen reagensek
Az analitikai felhasználásra szánt átfogó portfóliónkban az EMSURE® és az EMPLURA® márkák két minőségi fokozatban kínálnak szervetlen termékeket. A figyelemre méltó minőségnek és tisztaságnak köszönhetően ezek az analitikai termékek kezdettől fogva nagy pontosságot, hatékonyságot és gazdaságosságot biztosítanak.
A prémium minőségű EMSURE® termékek a legnagyobb tisztaságot (99,7 - 99,9%) kínálják, amelyeket szabályozott elemzésekhez és nagy igénybevételt jelentő laboratóriumi alkalmazásokhoz optimalizáltak. Ezek a termékek átfogó specifikációikkal és kiváló minőségükkel teljes ellenőrzést biztosítanak a vizsgálati feltételek felett, és figyelmen kívül hagyják a bizonytalanságokat. A legújabb analitikai technológiákhoz is alkalmasak.
Az EMPLURA® alapminőségű EMPLURA® termékcsalád ideális olyan alkalmazásokhoz, mint az előkészítő laboratóriumi munka, a tisztítás vagy a standard gyártási folyamatok. Ezek a gazdaságos szervetlen termékek megfelelő specifikációkat biztosítanak a leggyakoribb paraméterekkel, kis kiszerelésben és ömlesztett mennyiségben is elérhetővé téve.
Metals for Pharmacopoeia Analysis
Kiválasztott, kiváló minőségű fémsókat, fémeket és nemesfémeket kínálunk, amelyek alkalmasak gyógyszerkönyvi analízisre, és megfelelnek vagy meghaladják a nemzetközi szabványok, például az American Chemical Society (ACS) vagy az Európai Gyógyszerkönyv (Reag. Ph Eur). Nagy tisztaságú fémsóinkat, fémeket és nemesfémeket (általában > 99,0%) "EMSURE® analízishez" kifejezetten nyomszennyeződésekre teszteljük, és különböző méretekben csomagoljuk, hogy megfeleljenek az Ön egyedi igényeinek.
Minden EMSURE® és EMPLURA® termékhez mellékelt analitikai tanúsítvány (CoA) és anyagbiztonsági adatlap (MSDS) tartozik, ami abszolút analitikai biztonságot nyújt Önnek. Az EMSURE® minőségű termékek esetében még átfogóbb dokumentációt kínálunk.
Kapcsolódó termékforrások
- Catalog: Empower Your Lab EMSURE® | EMPARTA® | EMPLURA® Inorganics and Solvents for Classical Analysis
Discover how our Inorganics and Solvents can empower your work.