Fehérje szerkezeti analízis
A fehérjék működése közvetlenül függ a szerkezetüktől, a más fehérjékkel való kölcsönhatásuktól, valamint a sejtekben, szövetekben és szervekben való elhelyezkedésüktől. A fehérjék szerkezetét és funkcióját nagymértékben tanulmányozzák a proteomikában, amely lehetővé teszi a specifikus betegségállapotokhoz kapcsolódó fehérje biomarkerek azonosítását, és potenciális célpontokat biztosít a terápiás kezeléshez. A fehérjék szerkezetének megértése és a fehérjék elhelyezkedésének, expressziós szintjének és kölcsönhatásainak feltérképezése értékes információkat eredményez, amelyekből következtetni lehet a fehérjék működésére.
- Fehérje szerkezete
- Proteinszerkezet-meghatározás
- Protein-térképezés
Kapcsolódó műszaki cikkek
- Az aminosav referenciatáblázat és a termékek megfelelnek a különböző eukarióta igényeknek.
- A humán fehérjeatlasz célja az összes emberi fehérje feltérképezése a sejtekben, szövetekben és szervekben, valamint nyílt hozzáférésű információk biztosítása az emberi biológia és a betegségek jobb megértése érdekében.
- Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.
- We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
- GPI anchored proteins, found in various organisms, are linked to membranes via phosphodiester linkages, crucial for cellular functions.
- Glycan Sequencing Using Exoglycosidases
- Sigma-Aldrich presents a Biofiles on Detect, Visualize and Quantify Single Post-Translational Modifications
- Mindent látni (11)
Kapcsolódó protokollok
- This page covers the principles and methods of chromatofocusing, a chromatography technique that separates proteins according to differences in their isoelectric point (pI).
- Protein Structural Analysis
- Formaldehyde cross-linking protocol detects specific protein interactions with confidence.
- Mindent látni (2)
További cikkek és protokollok keresése
A fehérje szerkezete
A fehérje szerkezetét a fehérjét alkotó aminosavak sorrendje határozza meg, valamint az, hogy a fehérje hogyan hajtogatja össze összetettebb alakzatokká.
- Az elsődleges szerkezetet a fehérje aminosavsorrendje határozza meg.
- A másodlagos szerkezetet a polipeptidlánc szakaszainak helyi kölcsönhatásai határozzák meg, amelyek hidrogénkötéses kölcsönhatások révén α-hélixeket és β-lemezeket alkothatnak.
- Tercier szerkezet meghatározza a fehérje teljes háromdimenziós szerkezetét.
- Kvaterner szerkezet meghatározza, hogy több fehérje alegység hogyan lép kölcsönhatásba egymással, hogy nagyobb komplexeket alkossanak.
Proteinszerkezet-meghatározás
A háromdimenziós fehérjeszerkezetek atomi felbontású meghatározása hasznos a fehérje funkciójának felderítésében, a szerkezetalapú gyógyszertervezésben és a molekuláris dokkolásban.
- NMR: A nukleáris mágneses rezonancia (NMR) spektroszkópiát a fehérjék szerkezetére és dinamikájára vonatkozó információk megszerzésére használják. Az NMR-ben az atomok térbeli elhelyezkedését kémiai eltolódásuk alapján határozzák meg. A fehérjék NMR vizsgálatához a fehérjéket általában stabil izotópokkal (15N, 13C, 2H) jelölik, hogy növeljék az érzékenységet és megkönnyítsék a szerkezeti dekonvolúciót. Az izotópos jelöléseket jellemzően úgy vezetik be, hogy a fehérjeexpresszió során izotóposan jelölt tápanyagokat juttatnak a növekedési közegbe.
- Röntgenkrisztallográfia: A fehérjék röntgenkrisztallográfiája a fehérjék háromdimenziós szerkezetének meghatározására használható a kristályosított fehérjék röntgendiffrakciója révén. A kristályok növesztése úgy történik, hogy nagy koncentrációjú fehérjét ültetnek a kicsapódást elősegítő oldatokba, és megfelelő körülmények között rendezett fehérjekristályok alakulnak ki. A röntgensugarakat a fehérjekristályra irányítják, amely a röntgensugarakat egy elektronikus detektorra vagy filmre szórja. A kristályokat elforgatják, hogy a diffrakciót három dimenzióban rögzítsék, ami lehetővé teszi a kristályosodott molekulában lévő egyes atomok helyzetének Fourier-transzformációval történő kiszámítását.
Protein-térképezés
A fehérjék elhelyezkedésének és expressziós szintjének feltérképezése bizonyos sejtekben, szövetekben és szervekben segíti a proteom funkcionális vizsgálatát. A fehérjék térbeli eloszlása kulcsfontosságú a fehérjék működéséhez, a nem megfelelő lokalizáció vagy expresszió különböző betegségeket vált ki. Az olyan feltérképezési projektek, mint a Human Protein Atlas, proteomikai forrást biztosítanak a biomarkerek felfedezéséhez, és segítik a betegségek patológiájának megértését. Az interaktom feltérképezése segít meghatározni a sejtszinten előforduló molekuláris kölcsönhatásokat, segít a fehérjék működésének megértésében, és értékes potenciális gyógyszercélpontokat kínál a betegségek kezelésére.
Kapcsolódó termékforrások
- Bulletin: ISOGRO Media
This technical bulletin is from ISOGRO Media, providing information on stable isotope enrichment of proteins for NMR spectroscopy.