Merck
Egér embrió média
Az egér teljes embriók tenyésztése fontos módszer az emlősök fejlődésbiológiájában és a születési rendellenességek kutatásában. Ez a technika lehetővé teszi a kiültetett rágcsálóembriók hosszanti vizsgálatát az organogenezis szakaszában. A transzgenikus egerek létrehozásának egyik alapvető technikája a stabilan transzfektált egér embrionális őssejtek (ES) transzformációja és injektálása egér blasztocisztákba. Az embriógyűjtési, -manipulációs és -átültetési technikák optimalizálása érdekében egérembrió-közegek és reagensek teljes választékát kínáljuk.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Hepes-alapú táptalajok az embriók kezeléséhez és manipulálásához
  • Az M2 táptalajt gyakran használják az embriógyűjtéshez és a tenyésztő inkubátoron kívüli hosszabb ideig tartó kezeléshez
  • Az FHM a KSOM készítmény módosítása, amelyet az embriók CO2 inkubációs környezeten kívüli manipulálására is használnak
Bikarbonát alapú táptalajok az embriók tenyésztéséhez és fejlesztéséhez
  • Módosított M16 táptalaj: Krebs-Ringer bikarbonát pufferen alapuló hagyományos embriókultúra táptalaj
  • KSOM táptalaj lehetővé teszi az embriók számára a kétsejtű blokk leküzdését és támogatja a fokozott sejtosztódást.  Szabadalmaztatott összetételünk nagyobb hozamot biztosít a blasztociszta fejlődésében
Minden médiumot egérembriókultúrában teszteltünk, és prémium minőségű nyersanyagok felhasználásával gyártjuk.
EmbryoMax® Advanced KSOM Medium
EmbryoMax® Az Advanced KSOM Medium egy minden egyben médium az egérembriók betakarításához és tenyésztéséhez, amely felváltja a hagyományos kétlépcsős rendszert, ahol az embriók betakarításához és tenyésztéséhez egyedi, különálló készítményekre van szükség. Fejlett KSOM formulánk lehetővé teszi mind az embriók atmoszférikus körülmények között történő kezelését, mind a CO2-szabályozott inkubátorban történő tenyésztést - egyetlen médiummal.
Az embrió fejlődésének hat szakasza
Két kerek, sejtmag nélküli, kék körbe zárt sejt ábrázolása, amely az embrionális fejlődés zigóta stádiumát jelképezi.
0. nap
Zigóta
    Két kék maggal rendelkező, kék körbe zárt kerek sejt ábrázolása, amely az embrionális fejlődés 2 sejtes stádiumát jelképezi.
    2-cellás
      Négy kék maggal rendelkező, kék körbe zárt kerek sejt ábrázolása, amely az embrionális fejlődés 4 sejtes stádiumát jelképezi.
      4-cellás
        Kék körbe zárt, üreges középpontú kerek sejtek csoportjának illusztrációja.
        Multi-cellás
          Kék körbe zárt kis, kerek sejtek halmazának ábrázolása, amely egy morulát ábrázol.
          Morula
            Egy kék kör alján csoportosuló számos apró, kerek sejt ábrázolása, amely egy blasztociszta kikelését ábrázolja.
            Blasztociszta