Sejtvándorlási és inváziós vizsgálatok
A rákos áttétképződés a tumorsejtekben és mikrokörnyezetükben bekövetkező többszörös változások halmozott eredménye, amelyek lehetővé teszik a sejtek számára, hogy vándoroljanak vagy behatoljanak az egészséges szövetekbe. A migrációs próbák, inváziós próbák, kemotaktikus és haptotaktikus Boyden-kamrás próbákból álló portfóliónk lehetővé teszi a kutatók számára a normál és metasztatikus sejtek által in vivo tapasztalt körülmények szimulálását.
Szakaszok áttekintése
- Cellmigrációs vizsgálatok
- <.a href="#scratch">Scratch Assay for Cell Migration
- Cell Invasion Assays
Cellmigrációs vizsgálatok
A sejtmigráció alapvető fontosságú az embrionális fejlődés, az angiogenezis, a sebgyógyulás, az immunválasz és a gyulladás szempontjából. Mivel az áttétes megbetegedés a rákos halálozás kulcstényezője, a sejtvándorlási mechanizmusok megértése kritikusan fontos a rákkutatásban. Sok sejtmigrációs próbák minőségi scratch assay vagy a kvantitatívabb Boyden chamber technikát.
A Boyden-kamrás módszerek a kemotaxis és a haptotaxis alapján monitorozzák a sejtvándorlást. A kemotaxis az extracelluláris kémiai jelekre adott sejtvándorlást írja le, míg a haptotaxis az immobilizált extracelluláris mátrix (ECM) fehérje gradiens felé történő sejtvándorlást.
A kemotaxis és a haptotaxis QCM™ migrációs próbák különböző pórusméretekben és többcsöves formátumokban állnak rendelkezésre. A QCM™ migrációs próbák nem igénylik a sejtek jelölését, lekaparását, mosását és számlálását, ami más, a sejtek kalcein-AM jelölését alkalmazó protokollokhoz kapcsolódik.
A többsejtkamrás formátumú InnoCyte™ sejtmigrációs próbák kemotaxis sejtmigrációra szolgálnak. Ez a próba az epiteliális, mesenchymális és endoteliális sejttípusok migrációját méri egy 8 μm-es póruson keresztül egy feederrétegre egy sejtáteresztő fluoreszcens festék segítségével.
Scratch Assay for Cell Migration
A scratch assay a sejtmigráció és a sebgyógyulás tanulmányozására szolgál. A scratch assay egy karcolást hoz létre egy összefolyó sejtmonoréteg felszínén, hogy egy keskeny, sebszerű rést hozzon létre. A vizsgálat ezután a szomszédos sejtek vándorlását figyeli a résbe, amíg a rés ki nem telik. A Cell Comb™ karcolásvizsgálatunk nagy sűrűségű karcolási mezőt hoz létre a sebszélek maximalizálása érdekében, miközben elegendő sérülésmentes sejtet hagy a résbe való vándorláshoz.
A HT-1080 sejtek invázióját 96 lyukú sejtinváziós teszttel határozzuk meg. Az NIH3T3 sejteket nem invazív kontrollként használtuk.
Cellinváziós vizsgálatok
A metasztatikus potenciált jelzi, hogy a tumor képes-e lebontani az alapmembrán és a kapcsolódó szövetek ECM-összetevőit. A QCM™ Boyden-kamrás sejtinváziós vizsgálatok nagy áteresztőképességű és érzékeny megközelítést jelentenek a sejtinvázió in vitro számszerűsítésére. Ebben a vizsgálatban a sejtek behatolnak az alapmembrán modelljébe, ahol a membrán pórusait ECM-fehérjék rétege zárja el, blokkolva a nem invazív sejteket.
A Chemicon® neuritok kinövési próbája a Millipore® mikroporózus szövettenyésztési betét technológiáját használja, amely lehetővé teszi a neuritfolyamatok átjutását 1 µm-es pórusokon keresztül, amely átmérő nem engedi át a sejttesteket. Ezt a vizsgálatot PC12 sejtekre optimalizáltuk.
Kapcsolódó termékforrások
- Article: Cell Migration & Invasion Assays
Study tumor metastasis via various migration and invasion assays like Boyden chamber assay, Millicell® µ-Migration Assay, and scratch assay.
- Article: The Endothelial Cell Transwell Migration and Invasion Assay
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
- Article: Migration and Invasion Assay Chart
These charts provide an overview of various cell migration and invasion assays offered for life science research applications.
- Article: Boyden Chamber Technique
This article explains the Boyden Chamber technique for evaluating cell migration, detailing the process, appropriate pore sizes for different cell types, and the materials used in the assay.