Merck
KezdőlapProductsAnyagtudományEnergia anyagokÜzemanyagcella membránok és anyagok
Üzemanyagcella membránok és anyagok
A hidrogén üzemanyagcellát mint alternatív energiaforrást bemutató kép laboratóriumi környezetben
Fenntartható, megújuló energiaforrásként az üzemanyagcellák a hidrogénben gazdag üzemanyagforrás és az oxigén közötti fordított elektrolízisreakcióval termelnek elektromos energiát. Az üzemanyagcellák a hagyományos belső égésű motorokhoz képest nagyobb hatásfokkal és alacsonyabb kibocsátással működnek, és gyakran csak hő és víz keletkezik hulladékként. Ez a tiszta és hatékony villamosenergia-forrás növelhető erőművi alkalmazásokhoz vagy csökkenthető közlekedési vagy hordozható energiaforrásokhoz. A jelenlegi kutatás az üzemanyagcella-technológia teljesítményének és tartósságának javítására összpontosít, miközben csökkenti a költségeket, például ioncserélő membránelektrolitok kifejlesztésével és membránelektróda-szerelvények javításával.  
Az üzemanyagcella- és membránanyagaink kiváló tulajdonságokkal rendelkeznek, például nagy protonvezetőképességgel, nagy kémiai és termikus stabilitással és alacsony gázáteresztő képességgel az üzemanyagcella-alkatrészek számára. Platinát és platinaötvözeteket, adalékolt platina katalizátorokat és alternatív platina leválasztó anyagokat kínálunk az üzemanyagcella-katalizátorok magas aktiválhatósága érdekében.  
Szilárd-oxidos üzemanyagcellák (SOFC)
A szilárd-oxidos üzemanyagcellák szilárd-oxidos elektrolitot használnak a negatív oxigénionok vezetésére az üzemanyagcella katódjáról az anódra. Szilárdoxid-anyagaink közé tartoznak az ittrium-stabilizált cirkónium-dioxid (YSZ), a lantán-sztroncium-manganit (LSM), a gadolíniummal adalékolt kerámia (GDC) és más, kifejezetten a SOFC-alkalmazások tartósságának és teljesítményének javítására tervezett kerámiaanyagok.
Protoncserélő membrán (PEM) üzemanyagcellák
A PEM-üzemanyagcellákban egy polimer membrán protonokat vezet az anódról a katódra, miközben blokkolja az elektronokat, és vízelektrolízis segítségével energiát termel. A PEM üzemanyagcellákhoz nagy protonvezetőképességű, nagy kémiai és termikus stabilitású, valamint alacsony gázáteresztő képességű anyagokat kínálunk, beleértve a polimer anyagokat és a szulfonsav-részekkel funkcionalizált fluorozott polimereket, mint például a Nafion™ membránokat.