Sejtlízis pufferek és fehérje extrakciós reagensek
A fehérjék izolálásához és tisztításához sejtlízisre van szükség a sejtek vagy szövetminták felbontásával és a megfelelő fehérjefrakció fehérjeextrakciójával. Ez a lépés kritikus, mivel a feldolgozási módszerek befolyásolhatják a célfehérje integritását és aktivitását, vagy más módon lebontó körülményeknek tehetik ki azt. Fedezze fel a sejtlízispuffereket, fehérjeextrakciós készleteket és reagenseket, valamint az olyan erősítőket, mint az extrakciós enzimek az Ön specifikus sejttípusai és alkalmazási igényei számára.
Kapcsolódó termékforrások
- Brochure: Refine Protein Preparation - Tools for Better Protein Analysis
- Benzonase® Nuclease Q&A
This page lists nine frequently asked questions and answers about Benzonase® Nuclease.
- Lysing Enzymes
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.
- BugBuster® and Benzonase® Reagents are the Clear Solutions to Simple, Efficient Extraction of E. coli Proteins
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
- Use of BugBuster® and Lysonase™ Reagents for efficient protein extraction from Gram-positive bacteria
The combination of BugBuster® and Lysonase™ reagents greatly enhances the release of soluble proteins from Gram-positive bacteria.
- BugBuster® Plus Lysonase™ Kit: Cell Lysis and Nucleic Acid Removal for Gram-negative and Gram-positive Bacteria
Cell lysis and nucleic acid removal for Gram-negative and Gram-positive bacteria using the BugBuster Plus Lysonase™ Kit
RIPA puffer sejtlízishez
A RIPA (Radioimmunoprecipitációs Assay) puffer a fehérjék gyors sejtlízisére és szolubilizálására szolgál mind az adherens, mind a szuszpenziós tenyésztésű emlőssejtekből. A RIPA sejtlízis puffer lehetővé teszi a hatékony sejtlízist és a fehérjék szolubilizálását, miközben elkerülhető a fehérjék lebomlása, valamint az immunreaktivitás és a biológiai aktivitás zavarása. A RIPA puffer minimalizálja a nem specifikus fehérje kötő kölcsönhatásokat is, hogy alacsony hátteret biztosítson az immunprecipitációs és molekuláris pull-down vizsgálatokban.
BugB.uster® fehérjeextrakciós reagensek
A BugBuster® fehérjeextrakciós reagensek fehérjeextrakcióra optimalizáltak a E. coli nem denaturáló körülmények között történő fehérjebontásra.
BugBuster® Master Mix egyesíti a BugBuster® bakteriális fehérjeextrakciós reagens és Benzonase® nukleáz és rLysozyme™ oldat a kényelmes, minden egyben fehérjeextrakció és nukleinsav-emésztés érdekében.
- YeastBuster™ fehérjeextrakciós reagensek állnak rendelkezésre élesztőkultúrák fehérjeextrakciójához.
- CytoBuster™ fehérjeextrakciós reagens rovar- és emlőssejtekből történő lízishez és fehérjeextrakcióhoz áll rendelkezésre.
- NucBuster™ reagens lehetővé teszi a nukleáris fehérjék kevesebb mint 30 perc alatt történő extrakcióját egy egyszerű 2 lépéses protokollal.
- PhosphoSafe™ extrakciós reagens foszfatáz inhibitorokat tartalmaz a mintafehérjék foszforilációs állapotának megőrzése érdekében.
CelLytic™ lízisreagensek
A CellLytic™ lízisreagensek kifejezetten a sejtfehérjék nem denaturáló körülmények közötti lízisére és extrakciójára szolgálnak, a sejt- vagy szövettípus és a célfehérje lokalizációja alapján.
PopCkultúra®. reagensek
PopCulture® reagensek lehetővé teszik a fehérjék kivonását a sejtekből közvetlenül a táptalajban, centrifugálás nélkül. Insect PopCulture® reagens a rovarsejteket közvetlenül szérummentes közegben lizálja, és ideális sok kis minta expressziós szűrésére.
Enhancers: Extrakciós enzimek és egyéb reagensek
- rLysozyme™ oldat: Enzimatikusan hasítja a baktériumok peptidoglikán rétegében lévő kötéseket, hogy áttörje a sejtfalat a lízis vagy a szferoplaszt prep, különösen hatékony a gram-pozitív fajok ellen.
- Achromopeptidáz: bakteriolitikus szerinproteáz, a lizozimnak ellenálló gram-pozitív baktériumok lízisére.
- Lyticase: enzimatikusan hasítja az élesztő sejtfal β-glükán rétegeit, lehetővé téve a hozzáférést a sejt tartalmához. A külső réteg emésztése segít előkészíteni a szferoplasztokat a lízishez vagy a transzformációhoz.
- Kitináz: A sejtfal emésztése biztonságosan történik a gombák és más szervezetek kitinlebontásával.
- >Multi-lízis keverék: MetaPolyzyme, 6 enzimből álló keverék a nehezen lízingelhető mintákhoz.
- DNS-mentes lítiumenzimek: a mikrobiális DNS-szennyezésre érzékeny, alacsony biomasszájú mintákhoz.
- Benzonase® nuclease: lebontja a nukleinsav minden típusát a hatékonyabb fehérjeextrakció érdekében, a viszkozitás és a vizsgálati interferencia csökkentése érdekében, lehetővé téve a pontos mintakezelést és a gyorsabb kromatográfiát. Tudjon meg többet Q&A oldal.
- Lysonase™ biofeldolgozó reagens: az rLysozyme™ oldat és a Benzonase® nukleáz kényelmes keveréke minimalizálja a pipettázási lépéseket.
- ExoPolizim: Az extracelluláris biofilmmátrix enzimatikus líziséhez, 7 enzim keveréke, amely az ECM-ben található különböző komponenseket, például EPS-eket és lipideket bontja le.