Merck
KezdőlapProductsAnalitikai kémiaReferenciaanyagokEllenőrzött anyagok és tiltott kábítószerek szabványai
Ellenőrzött anyagok és tiltott kábítószerek szabványai
Az ellenőrzött anyagok és a tiltott kábítószerek olyan kémiai vegyületek, amelyek előállítását, forgalmazását és használatát visszaélésük, függőségük és egészségre gyakorolt káros hatásuk miatt törvény szabályozza vagy tiltja. És akár törvényileg szabályozott az orvosi felhasználás, akár illegális, a közegészségügy védelme, a politikai döntések jobb megismerése és a biztonságosabb kábítószer-használati gyakorlatok ösztönzése érdekében tesztelni kell őket. 
A pontos és megbízható kábítószer-vizsgálat és -elemzés nagymértékben függ a referenciastandardok elérhetőségétől és használatától. Ezek a nagy tisztaságú és jól jellemzett referenciastandardok összehasonlítási viszonyítási pontként szolgálnak, biztosítva a kábítószer-vizsgálatok során alkalmazott analitikai módszerek érvényességét és pontosságát. A referenciastandardok szabványosított keretrendszer létrehozásával lehetővé teszik a különböző laboratóriumokban elért következetes és reprodukálható eredményeket, megkönnyítve a kábítószerek pontos azonosítását, mennyiségi meghatározását és minőségellenőrzését.
<.td valign="top">
  • Acylcarnitin standardok
  • Alkohol standardok
  • Amphetaminok
  • Analgetikumok (nem opiátok)
  • Anesztetikumok
  • Görcsoldók/antiepileptikumok
  • Antidepresszánsok
  • Gombaellenes szerek
  • Antihisztaminok
  • Antipszichotikumok
  • Barbiturátok
  • Benzodiazepinek
  • /li>
  • E epesavak
  • Cannabinoid standardok
  • Szívgyógyszerek
  • Katecholaminok
  • Katinonok
  • Katinonok
  • /li>
  • Hitelesített referenciaanyagok mátrixban
  • Kokain analógok
  • Fentanilok
  • Hallucinogének
  • Immunoszuppresszánsok
  • Nem-benzodiazepinek
  • Non-benzodiazepinek
  • /li>
  • NSAID-ok
  • Opiátok
  • Más kábítószerek
  • Fenetilaminok
  • Fehérjék standardok
  • Vázizomlazítók
  • Szteroidok/hormonok
  • Stimulánsok
  • Szintetikus kannabinoidok
  • Pajzsmirigyhormonok
  • Vitamin standardok
  • Súlycsökkentő gyógyszerek
Az ellenőrzött anyagok és a tiltott kábítószerek, valamint az alapanyagok, a metabolitok és a stabilan jelölt belső standardok mellett széles választékban kínálunk hitelesített referenciaanyagokat (CRM) és referenciaanyagokat (RM) az ellenőrzött anyagokhoz és a tiltott kábítószerekhez. Ezek a CRM-ek és RM-ek a kromatográfiás és tömegspektrometrián alapuló vizsgálati alkalmazások széles köréhez alkalmasak, például klinikai kábítószer-vizsgálatokhoz, drogtoxikológiai vizsgálatokhoz, törvényszéki kábítószer-elemzéshez, gyógyszerészeti kábítószer-vizsgálatokhoz és -kutatáshoz, klinikai diagnosztikai vizsgálatokhoz, kannabiszprofilok és potencianövelés meghatározásához, sport/antidoppingvizsgálatokhoz, fájdalomcsillapító receptek ellenőrzéséhez, vizelet-, alkohol- és véralkoholvizsgálatokhoz, valamint a munkavállalók drogszűréséhez.
A Cerilliant® választéka a természetes és szintetikus visszaélés kábítószereinek széles skáláját lefedő referenciaanyagok átfogó választékát tartalmazza, beleértve az opioidokat, kannabinoidokat, stimulánsokat, depresszánsokat, hallucinogéneket, szteroidokat, disszociatív anesztetikumok, dizájnerdrogokat és vényköteles gyógyszereket.
Tulajdonságok és előnyök
  • A NIST SI- és magasabb rendű szabványaira visszavezethető, megszakítás nélküli összehasonlítási láncolaton keresztül
  • Az ISO/IEC 17025 és ISO 17034 akkreditáció alapján gyártott
  • Kísérője egy átfogó analitikai tanúsítvány (CoA) a hatékony auditáláshoz
  • Szigorúan tesztelve valós idejű stabilitási vizsgálatokkal a pontosság és eltarthatóság biztosítása érdekében
  • Gravimetriásan, minősített precíziós mérlegek segítségével készült a minimális bizonytalanság biztosítása érdekében
  • li>A hosszú távú eltarthatóság érdekében argon alatt lánggal lezárt ampullákba zárva
  • Kényelmes, DEA-mentes formátumban kínálják a laboratóriumi hatékonyság növelése érdekében