Karl Fischer szabványok
A víz jelenléte a nyersanyagokban, a köztes termékekben és a késztermékekben befolyásolhatja többek között az olyan tulajdonságokat, mint az eltarthatóság és a stabilitás. A Karl Fischer-titrálás bevett módszer a minták víztartalmának számszerűsítésére. Ez az egyik leggyorsabb és legpontosabb módszer különböző minták víztartalmának meghatározására 0,001%-tól 100%-ig terjedő tartományban.
A Karl Fischer-reagensek pontos titrálásának biztosításához elengedhetetlenek a kiváló minőségű hitelesített referenciaanyagok (CRM). A referenciastandardok bármilyen pontatlansága az analitikai mérések hibáihoz vezet. A titer meghatározáson kívül az Aquastar® vízszabványokat rendszeresen használják rendszeres teljesítményellenőrzésekre a műszer pontosságának és precizitásának ellenőrzésére.
Kínálatunkban folyékony és szilárd vízszabványok találhatók mind volumetrikus, mind coulometriai alkalmazásokhoz, valamint Karl Fischer vízszabványok speciális alkalmazásokhoz, pl. Aquastar® vízszabvány kemencében vagy Aquastar® vízszabvány olaj olajanalízishez.
A magas minőség biztosítása érdekében az Aquastar® vízszabványok az ISO 17034 szabvány szerint tanúsítottak, és az ISO/IEC 17025 akkreditált kalibráló laboratóriumunkban mérnek. Közvetlenül visszavezethetők SI mértékegységekre, valamint a nemzeti metrológiai intézetek, például a NIST szabványos referenciaanyagával szemben is hitelesíthetők. A CoA az ISO Guide 31 és a kiterjesztett bizonytalanság szerint dokumentált, így könnyen integrálhatóak a teljes bizonytalansági költségvetésbe.
Kapcsolódó termékforrások
- Brochure: Unleashing Accuracy in Water Determination
High Quality CRM Grade Karl Fischer Standards
- Brochure: Aquastar® Reagents for Brilliant Karl Fischer Titration Results
- Karl Fischer Titration Video Series
Javítsa a Karl Fischer-titrálás pontosságát a Metrohm és Mettler műszerekhez készült videós útmutatókkal, biztosítva a pontos mérési eredményeket.