Szöveti disszociáció
A sejtek leválasztásához és a szövetek disszociációjához szükséges enzimek eltávolítják a szövetek vázszerkezetét és szerkezeti támasztékát, amelyek elengedhetetlenek a sejtek életképességéhez és számos későbbi alkalmazás sikeréhez. Válassza ki az ideális enzimet a sejtleválasztási vagy szövetdiszszociációs igényeihez, beleértve a tripszint, kollagenázt, papaint, nukleázokat, hialuronidázt, elasztázt és XIV-es proteázt. Enzimeink széles körű jellemzést, kiváló enzimaktivitást és tételenkénti konzisztenciát kínálnak, így Ön megtervezheti a következő áttörést.
Kollagenázok
A kollagenáz a natív, hármas héjú kollagénben lévő peptidkötéseket hasítja. A natív kollagén hidrolizálására való egyedülálló képessége miatt széles körben használják állati szövetekből történő sejtek izolálásához. A kollagenázok számos mikroorganizmusban és számos különböző állati sejtben fordulnak elő. A leghatásosabb kollagenáz a Clostridium histolyticum nevű anaerob baktérium által szekretált "nyers" kollagenáz. A C. histolyticum kollagenázok molekulatömege 68 000 és 125 000 Da között van, és metalloproteinázok, amelyek cinket és kalciumot igényelnek. Tisztított kollagenáz termékeink csak nyomokban tartalmaznak kazeináz (proteolitikus) vagy klosztripain aktivitást. Továbbá kollagenázaink alkalmasak mind szérummentes, mind szérumtartalmú tenyésztési körülmények között, és elég kíméletesek ahhoz, hogy magas sejtéletképességet eredményezzenek. A tisztított VII. típusú kollagenázt sejtkultúrában tesztelt és sterilszűrős változatban is kínáljuk. További információkért kérjük, látogasson el kollagenáz, Dispase® és Liberase® enzimek technikai forrásoldala.
Roche kollagenáz és Liberáz® Enzimek
Továbbá fedezze fel a széleskörűen jellemzett Roche kollagenáz és Liberase® enzimportfóliónkat. A Roche kollagenáz enzimek számos különböző sejttípusnál alkalmazhatók, míg a Liberase® enzimeink a kollagenáz I és II kombinációját használják a Dispase® vagy Thermolysin -vel, hogy a szövetek széles skálájához alkalmazkodjanak. Minden Roche szövetdiszszociációs enzimet a kiváló enzimaktivitás és tételenkénti konzisztencia érdekében úgy állítottunk össze, hogy segítsen Önnek a következő áttörésben.
Tripszin
A tripszin egy szerin proteáz, amelyet általában a tapadó sejtvonalak leválasztására és a szövetek disszociációjára használnak. A nyers tripszin-készítmények általában mindkét alkalmazásban hatékonyabbnak bizonyultak. A tenyésztett sejteket leggyakrabban tripszinnel vagy tripszin-EDTA-oldatokkal történő kezeléssel távolítják el a tenyésztési szubsztrátról. A tripszin koncentrációja 0,025% és 0,5% között lehet. Ha azonban a sejteket túl magas tripszin-koncentrációval inkubáljuk túl hosszú ideig, az károsítja a sejtmembránokat és elpusztítja a sejteket. A szövetek szétválasztására a tripszint önmagában vagy más enzimek kiegészítéseként használják. További információkért kérjük, látogasson el Trypsin technical resources page oldalunkra.
Kiegészítő szövetdiszszociációs és sejtleválasztó enzimek
Az átfogó portfóliónk számos szövetdiszszociációs enzimet tartalmaz az Ön speciális sejttenyésztési vagy szövetdiszszociációs igényeihez. Például a hialuronidázt általában a proteázok kiegészítéseként használják a szövetdiszszociációhoz. Katalizálja az N-acetilgalaktozamin vagy N-acetilgalaktozamin-szulfát és a glükuronsav közötti 1,4-b-D-glikozid kötések véletlenszerű hidrolízisét a hialuronsavban, kondroitinben, kondroitin 4- és 6-szulfátokban és dermatánban. Különböző nukleázok, mint például DNáz és RNáz segítenek csökkenteni a viszkozitást, amely a sérült sejtekből a betakarítás során felszabaduló nukleinből ered. A papain egy viszonylag nem specifikus szulfhidril-proteáz, amely a papaya latexéből származik. A papain önmagában vagy más proteázokkal, például kollagenázzal együtt használható. További információkért tekintse meg enzimjeinket és technikai forrásainkat a szövetdiszszociációs és sejtleválasztási munkafolyamatok igényeihez.