Merck
KezdőlapProductsIpari mikrobiológiaMikrobiális azonosítási tesztek és biokémiai reagensek
Mikrobiális azonosítási tesztek és biokémiai reagensek
A mikrobák azonosítására vagy az organizmuscsoportok megkülönböztetésére szolgáló biokémiai, immunológiai és molekuláris biológiai teszteket rendszeresen használják a mikrobiológiai minőségellenőrzésben a termelő létesítményekben és a tudományos kutatásban. Az ilyen mikrobiális azonosítási tesztek specifikus fehérjéket, a célsejtek bizonyos biokémiai aktivitásait (például egy enzim aktivitását) vagy a mikroorganizmusokra jellemző génszekvenciákat mutatnak ki. Számos mikrobiális azonosítási teszt rövid időn belül fontos eredményeket szolgáltat, nagyon gazdaságos és felhasználóbarát, és a legtöbbjük nem igényel speciális felszerelést vagy műszereket. Néhány biokémiai teszthez csak egy csepp reagensre van szükség, amelyet agarlemezre vagy folyékony közegbe kell felhordani.  
Biokémiai reagensek az azonosításhoz
A biokémiai reagensek képezik az alapját a folyékony biokémiai teszteknek, amelyekkel például egy célzott mikroorganizmusra jellemző enzimaktivitást lehet kimutatni. Az ilyen tesztek gyakran közvetlenül agárlemezeken vagy folyékony táptalajon végezhetők el.
Mikroszkópos reagensek és készletek
A mikroorganizmusok mikroszkópos megkülönböztetésére és mikroszkópos azonosítására szolgáló reagensek és készletek. Az olyan jól ismert tesztek, mint a Gram-festés, további biokémiai, szerkezeti vagy morfológiai információkat nyújtanak.
Mikrobiológiai vizsgálati készletek
A tesztkészletek különböző módszereken alapulnak, beleértve a biokémiai és immunológiai módszereket is. Az eredményeket például látható alvadás, színreakció vagy zavarosság alapján lehet értékelni.
HybriSkan® in situ hibridizáció
A fejlett mikrobiális azonosító rendszer HybriScan<>.sup>® egy molekuláris biológiai gyorsteszt a romlást okozó és patogén mikroorganizmusok pontos kimutatására és azonosítására italokban, vízben és élelmiszerekben. Alapja a szondákkal végzett in situ hibridizáció. A mikrobiális azonosító rendszer egy robusztus, mikrotiterlemez formátumú teszt, amely nem igényel termociklert, mint a PCR-teszt.
Tárcsák, csíkok és azonosító membránok
A tárcsák, csíkok és azonosító membránok a számos felhasználóbarát, biokémiai reagenseken és reakciókon alapuló mikrobiális azonosító tesztformátum közé tartoznak. A reagenseket egy hordozóra, például papírra impregnálják, ezért stabilak és könnyen kezelhetők. Jól ismert példa erre az oxidáz csíkok a citokróm-oxidáz aktivitás ellenőrzésére.
Kapcsolódó források
Oldal: 1 / 2
Kapcsolódó webináriumok
Digitális illusztráció egy nyitott laptopról, amelyen egy rózsaszín téglalap mellett egy kék és zöld színű, leegyszerűsített emberi alak látható, sárga háttér előtt.
Webinárium: In Situ hibridizáció (20 perc)
Tudja meg a HybriScan® módszer előnyeit, hátrányait és költségeit az elterjedt módszerekkel szemben.
Hasonló videók
Video: Hogyan működik a in situ hibridizációs technológia?
A HybridScan® rendszer egy in situ hibridizációs technológia az alkoholos és alkoholmentes italok romlást okozó szervezetek vizsgálatára.