Nukleinsav gélelektroforézis berendezések és rendszerek
Függetlenül attól, hogy egy gént kell klónoznia, egy adott nukleinsav-szekvenciát kell kimutatnia, vagy a DNS-t vagy az RNS-t kell számszerűsítenie, a genomikai elemzőeszközök teljes készletére van szüksége, amelyek együtt működnek. A DNS- és RNS-gélelektroforézishez és blottinghoz kiváló minőségű reagensek és vegyszerek széles választékát kínáljuk, beleértve a DNS- és RNS-létrákat, mintatöltő puffereket, előregyártott agarózgéleket, nukleinsavfestékeket, nejlon transzfer membránokat, hibridizációs oldatokat, valamint Northern és Southern blotting reagenseket és fogyóeszközöket.
Mire használják a gélelektroforézist? A gélelektroforézist gyakran használják a molekulák, például a fehérjék, a DNS és az RNS méretük szerinti elválasztására. Bővítse nukleinsav gélelektroforézis munkafolyamatát a DirectLoad™ Mini és Midi vízszintes elektroforézis rendszerekkel. A pufferek, létrák, betöltő festékek és festékek kiegészítik az agaróz gélelektroforézis meggyőzően gazdaságos megoldását. A példátlan mintaátmenettel és kísérleti sokoldalúsággal rendelkező DirectLoad™ termékcsalád teljes kínálati listáját fedezze fel, és optimalizálja nukleinsav-kutatását.
Bővebben
DirectLoad™ Mini és Midi vízszintes elektroforézis rendszer jellemzői
Minden DirectLoad™ Mini és Midi vízszintes elektroforézis rendszerhez számos tartozék tartozik, míg az egyes tartályokon található egyértelmű feliratok a kísérleti igényeknek megfelelő összeszerelést segítik. Minden rendszer tartalmazza az összeszereléshez szükséges alkatrészeket, az elektródakábelek pedig kompatibilisek a rendelkezésre álló mPAGE® tápegységekkel. Minden tartozék külön-külön is megvásárolható, ami költségbarát cserealkatrészekkel növeli az egyes rendszerek élettartamát. A DirectLoad™ Mini és Midi vízszintes elektroforézis rendszer további jellemzői a következők:
- Könnyen kattintható, színkódolt tartozékok a biztonságos, egyirányú összeszereléshez.
- A DirectLoad™ fedél a felhasználó biztonsága érdekében eltávolításkor kikapcsolja az áramforrást.
- A DirectLoad™ géltálcák és gélgátak szivárgásmentes kialakítást alkalmaznak, lehetővé téve az agaróz gélek párhuzamos elkészítését.
- A többféle géltálca- és fésűméret-kombinációk maximalizálják a kísérleti sokoldalúságot.
- A DirectLoad™ fésűk magassága állítható, és egy- és többcsatornás pipetták segítségével mintabetöltő vezetőként használható.
- A rendszer élettartamának meghosszabbításához cserekiegészítők állnak rendelkezésre.
Kapcsolódó termékforrások
- Article: Nucleic Acid Electrophoresis Protocols & Introduction
An introduction to Nucleric Acid electrophoresis and standard protocols for Agarose gel electrophoresis for DNA, RNA & polyacrylamide gel electrophoresis for DNA.
- Article: Markers and Ladders for Gel Electrophoresis
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
- Article: Northern and Southern Blot Protocols & Introduction
Ismerje meg a Northern és Southern blotting alapjait, a makromolekulák membrántartókra történő átvitelének protokolljaival és alkalmazásaival.
- Article: Selecting DNA, RNA, and PCR Fragment Markers and Ladders for Gel Electrophoresis
Select appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination via electrophoresis on agarose or polyacrylamide gels.
- Article: TAE and TBE Running Buffers Recipe & Video
A TAE-t és a TBE-t egyaránt használják nukleinsav-elektroforézishez használt pufferként, de van néhány fontos különbség. Tekintse át receptjeinket és videónkat, hogy alkalmazása a lehető legjobb esélyt kapja a sikerre.
- Flyer: pHast Pack™ Electrophoresis
The pHast Pack™ platform was developed to expedite your research and provide a convenient solution for tedious lab tasks. Our buffers and new ready-to-pour agarose gels are formulated to save time and effort in native RNA and DNA electrophoresis assays.
- Article: Restriction Endonucleases - The Molecular Scissors
A "restrikciós enzim" kifejezés az Enterobacteria λ-fág (lambda-fág) vizsgálataiból származik Werner Arber és Matthew Meselson laboratóriumaiban.
- Article: Introduction to Cell Transfection
A transzfekció genetikai anyagot juttat a sejtekbe, segítve a génexpresszió és a sejtbiológia kutatását.