Vérplazma frakcionálás
A plazmafrakcionálók kritikus szerepet játszanak a ritka, életveszélyes állapotok kezelésében. A következetes, megbízható teljesítmény kulcsfontosságú a plazmafrakcionálásban, ami olyan kihívásokat jelent, amelyeknek meg kell felelni a betegek jobb kiszolgálása érdekében világszerte: a hozam javítása, a folyamat gazdaságosságának fenntartása és az egyre növekvő szabályozási követelmények kezelése. E kihívások mély megértésével rendelkező megfelelő partner kiválasztása létfontosságú, amely a frakcionálók számára olyan új megoldások és erőforrások kapuját kínálja, amelyek javíthatják a vérplazma-termékek teljes skáláját.
Immunglobulin
A poliklonális immunglobulin G (IgG) az elsődleges nagy értékű termék minden plazmagyártó számára. Napjainkban az immunglobulint nagyobb koncentrációjú adagokban adják be; ehhez olyan készítményekre van szükség, amelyeket a beteg jól tolerál. A tolerálhatóság legfontosabb paraméterei a következők:
- Nagy tisztaság
- Alacsony immunglobulin A és M (igA, IgM) tartalom
- Alacsony prekallikrein aktivátor (PKA) tartalom
- Alacsony antikardiolipin antitest (ACA) tartalom
- Alacsony izoagglutinin tartalom
Az IgG klinikai hatékonyságát a gyártási folyamat és a minőség határozza meg. A legfontosabb jellemzők közé tartozik az intakt molekula, a fiziológiás alosztály-eloszlás, a beadás pH-ja, a pirogének hiánya és az alacsony toxikus maradékanyag-tartalom. Az IgG-t jelenleg az elsődleges immunhiány (PID), neurológiai állapotok, hematológiai és egyéb fertőző betegségek kezelésére használják.
Albumin
Az albumin, gyakran HSA (humán szérumfehérje) néven emlegetik, egy 67 kD molekulatömegű, stabil fehérje. Néha stabilizátorként adják hozzá más plazmatermékekhez, bár terápiás felhasználása folyadékpótló kezelésként a vérmennyiség növelésére szolgál a jellemzően égési sérülések vagy műtétek által traumatizált betegeknél. Az albumin nagy mennyiségben készül, és minden plazmagyártó előállítja. Gyakran hetente három-öt tételt gyártanak alacsony és magas koncentrációban is.
Míg a nyers plazma literenként körülbelül 35-50 g albumint tartalmaz, ennek a mennyiségnek 25-40%-a elvész a tényleges frakcionálási folyamat során. Ez arra késztetheti a frakcionálókat, hogy a Cohn-frakcionálás helyett a kromatográfiás módszert vegyék fontolóra, mivel a kromatográfia kedvezőbb, 15-20% körüli veszteségszázalékkal rendelkezik.
VIII-as faktor
A VIII-as faktor (FVIII), egy alapvető véralvadási fehérje előállítása során fontos a tisztaság javítása a specifikus aktivitás fenntartása mellett. A betegnek történő beadás klinikai követelményei közé tartozik az alacsony immunogenitás és a nagy tisztaság, ami alacsony izoagglutinin és kísérő fehérje számot, idegen fehérjék és DNS nélküliséget, valamint alacsony mennyiségű kémiai maradékot jelent. A tisztítási folyamatot úgy tervezték, hogy ezeket a követelményeket elérje:
- A folyamat hatékonyságának és a termék visszanyerésének növelése
- Nagyobb termékhozam elérése
- A folyamatbiztonság és a több törzsből álló termékek reprodukálhatóságának biztosítása
Kapcsolódó termékforrások
- Application Note: Integration of Bioburden Reduction and Sterile Filtration in Human Plasma IgG Purification
- Brochure: Leveraging the Advantages of Single-use in Plasma Processing
- Brochure: Plasma Processing Capabilities
- Verification Report: Buffer Preparation for Plasma Processes: Process Efficiency
- White Paper: Intensification of Human Plasma IgG Purification for Intravenous and Subcutaneous Administration
- What is Merck doing About REACH Compliance?
Explore our comprehensive portfolio of detergents and surfactants as possible Triton X-100 alternatives for your research applications before the REACH Annex 14 ban takes effect.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.