Merck
Mintaelőkészítés szűréssel
A szűrési típusokat szemcseméret szerint összehasonlító táblázat
A szűrés olyan elválasztási technika, amelyet anyagok fizikai vagy kémiai tulajdonságaik alapján történő koncentrálására vagy tisztítására használnak. Ez egy egyszerű és rutinszerű módszer, amelyet számos laboratóriumban alkalmaznak az oldhatatlan részecskék oldatokból való eltávolítására és a minták elemzésre való előkészítésére. A szűrést a minta összetettségének csökkentésére, a viszkózus minták tisztaságának javítására és a háttérjelek csökkentésére használják, ami az analitikai vizsgálatokban a jel-zaj arány növelését eredményezi.  
Az alkalmazott szűrési módszertől függően a részecskék vagy molekulák szétválasztása olyan tulajdonságok alapján történik, mint a méret, az alak vagy a töltés. A szűrőn áthaladó folyadékot "szűrletnek", az összegyűjtött vagy visszatartott anyagot pedig "retentátumnak" vagy "maradéknak" nevezik.
  • Reverse osmosis (ionos elválasztás) ionokat vagy molekulákat választ el egy féligáteresztő membrán vagy gát segítségével. Az alkalmazott nyomás legyőzi az ozmotikus nyomást, és arra kényszeríti az oldószert, hogy a magas oldott anyag koncentrációból az alacsony oldott anyag koncentrációba kerüljön. A fordított ozmózis a részecskéken kívül a szerves anyagok nagy százalékát és a sók >99%-át visszautasítja. A tipikus membránminősítés alapja a nátrium-klorid visszatartás (<0,001 µm, <100 Dalton)
  • Ultrafiltráció (makromolekula elválasztás) részecskék és oldott molekulák elválasztása folyadékokból részecskeméret alapján. Az ultraszűrést koncentrálásra, frakcionálásra, sótalanításra és puffercserére használják. A tipikus minősítés 1-1000 kDa közötti névleges molekulatömeghatár (NMWL).
  • A mikroporózus szűrést  (mikroszűrést) részecskék visszatartására/kizárására és sterilizálásra használják, mivel részecskeméret alapján választja el/eltávolítja a részecskéket és a biológiai egységeket, például baktériumokat és sejteket. A pórusméretek jellemzően 0,025-10 µm között vannak, és névleges (~98%-os visszatartás) vagy abszolút (100%-os visszatartás a pórusméret besorolásával megegyező méretben).
  • Clarification filters előszűrésre és részecskeelemzésre használják, mivel méret alapján visszatartják/eltávolítják a nagy részecskéket, aggregátumokat és törmeléket. Elsődleges szűrési lépésként használhatók a mikroszűrés előtt.  A tisztítószűrők jellemzően pórusméretűek >5 µm. visszatartva.
Kapcsolódó műszaki cikkek
Kapcsolódó protokollok
További cikkek és protokollok keresése
Common Filtration Applications
  • Általános részecskeeltávolítás
  • Mintaelőkészítés olyan analitikai technikákhoz, mint a HPLC, UHPLC, ionkromatográfia, gázkromatográfia és oldódási vizsgálatok
  • Szerkezetkultúra-adalékanyagok sterilizálása
  • /li>
  • A fehérjék, nukleinsavak és polimerek koncentrálása
  • Biomolekulák szétválasztása a mintán belül
  • Pufferek előállítása
  • /li>
  • Víztisztítás
A szűrés az érzékeny kromatográfiás elemzések, például a HPLC és az LC-MS előtt elengedhetetlen mintaelőkészítési lépés. A mintákban lévő részecskék zavarhatják a folyadék-, gáz- és ionkromatográfiás elemzéseket azáltal, hogy eltömítik az oszlopokat vagy oszlopfejeket, vagy szennyező csúcsokat ("szellemcsúcsokat") hoznak létre a kromatogramokon. A minták, oldószerek és pufferek megfelelő szűrése jobb minőségű, konzisztensebb analitikai eredményeket eredményez. Emellett növeli a műszer üzemidejét és meghosszabbítja az oszlopok élettartamát.
Szűrési folyamatok és eljárások típusai
Van sokféle szűrő, különböző összetételű szűrőközeggel, amelyeket mindegyiket meghatározott alkalmazásokhoz terveztek. A szűrő kiválasztása számos tényezőtől függ, többek között:
  • A kizárandó vagy bevonandó részecskék vagy molekulák mérete
  • A minta kémiai összetétele
  • A szűrőközeg kompatibilitása a mintával vagy oldattal
  • /li>
  • A minta viszkozitása
A szűrők készülhetnek különböző típusú anyagokból, például papírból, szövetből, pamutgyapotból, azbesztből, salak- vagy üveggyapotból, mázatlan agyagból, homokból vagy más porózus anyagból. A membránszűrők általában szintetikus polimerekből (pl. hidrofilizált PTFE, PVDF, nejlon, PES) készülnek.
A szűrési folyamatot különböző erőkkel lehet működtetni. A szűrés történhet egyszerű gravitációval egy szűrő és egy tölcsér segítségével, kézzel, mint a fecskendőszűrésnél, vagy centrifugális erővel. A vákuummal hajtott szűrésnél vákuumszivattyú segítségével gyorsan át lehet húzni a folyadékot a szűrőn.