Hidrogénezési katalizátorok
A hidrogénezési katalizátorok, jellemzően irídium, nikkel, palládium, platina, ródium vagy ruténium, a hidrogén és egy másik vegyület közötti kémiai reakció aktiválására szolgálnak. A fémkatalízisben a hidrogénezési reakciók anyagai heterogén fémkatalizátorokra és homogén fémkatalizátorokra oszthatók.
Heterogén katalizátorok széleskörű portfóliója gyorsabb, nagyüzemi termelést és szelektív termékképzést tesz lehetővé. A fém százalékos arányának és a szén szerkezetének szabályozása megváltoztatja a reaktivitást, így szélesítve az alkalmazási lehetőségeket. Az Evonik szilárd heterogén katalizátorok, portfólió hozzáadásával diverzifikáltuk az aktív szénen lévő fémek kínálatát.
A homogén katalizátorok rendkívül sokoldalú kínálatát is kínáljuk. Ezek a katalizátorok jellemzően szelektívebbek és jobban jellemezhetők, mint a heterogén katalizátorok, lehetővé téve a mechanizmusok racionális manipulálását alternatív eredmények elérése érdekében. Mivel a katalizátor közvetlenül a reakcióelegybe kerül, nagyobb reakciósebesség érhető el anélkül, hogy a reakcióhőmérsékletet növelni kellene. A katalizátort azonban el kell távolítani a végtermékből.
Függetlenül attól, hogy a gyógyszeriparban, az agrokémia, az ipari vegyipar vagy az egyedi gyártás területén dolgozik, kiváló minőségű katalizátoraink átfogó kínálatában megtalálja az alkalmazásához szükséges optimális megoldást. Robusztus ellátási láncunk globális elérhetőséggel biztosítja az időben történő szállítást, hogy munkája haladjon előre. Kiterjedt katalógusportfóliónk mellett egyedi katalizátorszintézis és tömeggyártás palládium előkatalizátorokat kínálunk az API-gyártáshoz. Tudjon meg többet páratlan portfóliónkról és szolgáltatásainkról, amelyekkel támogathatjuk az Ön tudományos fejlődését.