Merck
Vírustisztítás
A vírusbiztonság a biológiai gyógyszerek gyártásának kritikus szempontja, és a "megelőzés, felismerés és eltávolítás" elvén alapul, hogy biztosítsa a gyógyszerek vírusbiztonságát a betegek számára. Az upstream sejttenyésztési folyamatok szennyeződésének megelőzése a nyersanyagok beszerzésén és tesztelésén, valamint a vírusos szennyeződések eltávolítására szolgáló különböző technológiákon alapul. A downstream tisztítás olyan lépéseket foglal magában, amelyek vagy eltávolítják vagy inaktiválják a vírusokat, hogy biztosítsák a vírusbiztonság garantálásához szükséges tisztítást. 
Vírustisztítási portfóliónk tartalmazza azokat a vírusszűrési megoldásokat, vegyszereket, tartókat és rendszereket, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy megbízható vírusbiztonságot biztosítson a gyártási folyamatában. 
integritest® 5 integritás teszter
Integritás tesztelők
A gyors, megbízható és megismételhető roncsolásmentes szűrőintegritás-vizsgálathoz az Integritest® 5 automatizált tesztkészülék lehetővé teszi a buborékpont- és diffúziós vizsgálatot inline vagy offline, és az Exact-Air™ II vízbázisú tesztegységgel párosítva további képességekkel rendelkezik a hidrofób szűrők vizsgálatára.
A Mobius® FlexReady megoldás a nagyszabású vírusszűréshez
Vírusszűrő tartók és rendszerek
A rugalmas, könnyen használható szűrőtartók a Viresolve® Pro megoldás integrációjának kulcsfontosságú elemei, amelyek lehetővé teszik a gyártási igényeknek megfelelő, skálázható vírusszűrést.
A vírus inaktiválásának grafikája: A: Hő inaktiválás; B: Alacsony pH-értékű kezelés; C: Tisztítószeres kezelés.
Vírus inaktiválása
Vírusinaktiválási ajánlataink jobb lehetőségeket biztosítanak a biofarmáciai gyártók számára a HTST pasztőrözés, az alacsony pH-érték és a kémiai/detergens kezelés terén, biztosítva a vírusmentes termékeket, miközben egyszerűsítik a megfelelőséget és a dokumentációt.
Megfelelőség és dokumentáció egyszerűsítése mellett.
Viresolve® Barrier kapszulák és Viresolve® Pro eszközök, amelyek a sejttenyésztési közegben és a feldolgozási folyamatok során a vírusok biztonságának biztosítására szolgálnak.
Vírus szűrők
A vírusbiztonság a betegek számára a gyógyszerbiztonság kulcsfontosságú eleme. Ismerje meg, hogyan csökkenti a vírusszűrés a kockázatot, hogyan biztosítja a vírustisztulást és hogyan fokozza a vírusbiztonságot.