Merck
Fehérje lebontó építőelemek
Egy ko-kristályszerkezet 3D modellje, zöld színnel a PROTAC, amely a célponthoz kötődik (sárga színnel), és rózsaszínnel az E3 ubikvitin, amely a fehérjék célzott lebontását végzi.
A célzott fehérjebontás (TPD) a gyógyszerkutatásban alkalmazott új megközelítés, amely hatékonyan beszivárog a sejt proteaszomális lebontási útvonalába, és gyorsan eltávolítja a célfehérjéket a sejtekből. Ez a stratégia olyan új terápiás szerek kifejlesztésében rejlik, amelyek jelentősen eltérnek a klasszikus inhibitoroktól, és még a "nem gyógyítható" fehérjecélpontokhoz és nehezen kezelhető betegségekhez való hozzáféréshez is életképes.
A fehérje lebontó építőelemek változatos portfóliójával könnyen létrehozhat olyan fehérje lebontó könyvtárakat, amelyekkel szűrni lehet a célfehérjék hatékony lebontását a sejtekből. Fehérjebontóink, mint például a proteolízist célzó kimérák (PROTAC® molekulák), bifunkcionális molekulák, amelyek három elsődleges komponenssel rendelkeznek:
  • Ligand az egyik végén, amely az érdeklődésre számot tartó fehérjét (POI)
  • Második ligand az ellenkező végén, amely egy E3 ligázhoz kötődik
  • Keresztkötő középen, amely összeköti a két véget
Bővebben
Kapcsolódó termékforrások
Proteinlebontó építőblokk-portfólió
A fehérje lebontó építőblokkjaink a következő összetevők permutációi:
  • A Cereblon (CRBN) vagy a von Hippel-Lindau (VHL) E3 ligázt célzó ligandumok
  • Változatos hosszúságú és összetételű keresztkötőanyagok
  • /li>
  • Konjugációs helyek a gyakori funkcionális csoportok reakcióképességével
Minden, amire a sikeres célzott fehérje lebontáshoz szüksége van
A két fehérje egyidejű degradáló kötődése a POI-t elég közel hozza ahhoz, hogy az E3 ligázhoz társított E2 enzim általi poliubikvitináció megtörténjen, ami a POI-t a proteaszómán keresztül történő lebontásra jelöli.
A fehérjék sikeres lebontásához elengedhetetlen a kis molekulájú céllebontók pontos megtervezése. A ligandumok és a keresztkötőanyagok kismértékű módosítása is befolyásolhatja a POI-hoz vagy az E3-ligázhoz való kötődést. Ezért számos analógot szintetizálunk, az egyes szerkezeteket kissé variálva, és sejtekben szűrjük, hogy meghatározzuk a céllebontáshoz optimális degradálót.
A mi degradáló építőköveink keresztkötő-E3 ligandum konjugátumok gyűjteménye, amelyek a szintézis egyszerűsítése érdekében a célligandumhoz való kovalens kötés céljából függő funkcionális csoporttal rendelkeznek. Mivel ugyanaz a funkcionális csoport van jelen a sorozatban, egy célligandum egyszerre több degradáló építőblokkhoz is konjugálható a könyvtár egyszerűbb létrehozása és az azt követő szűrés érdekében.
A fehérje-bontóink előnyei
  • kompatibilitás: A linkerek konjugálódnak a célligandumokon jelenlévő gyakori funkcionális csoportokhoz
  • Molekula tervezés: A linkerek és ligandumok kombinációinak stratégiai változatossága segíti a céllebontók tervezését
  • Szintetikus időmegtakarítás: Az E3 ligandum-keresztlinker konjugátumok csökkentik a lebontó szintézisre fordított időt
  • Könyvtár létrehozása: Az azonos konjugációs helyű degradáló építőblokkok használata lehetővé teszi több degradáló egyidejű generálását párhuzamos szintézis révén
A PROTAC® az Arvinas Operations, Inc. bejegyzett védjegye., és licenc alapján kerül felhasználásra.
Kapcsolódó webináriumok
Nyitott laptop színes kijelzővel, amelyen jobbra egy kék színű stilizált emberi alak, balra pedig egy rózsaszín téglalap látható sárga háttér előtt.
Webinárium: Kis molekulák segítségével történő célzott fehérjebontás
Tudja meg, hogyan működik a Protacs a célzott fehérjebontás érdekében, hogy kiszélesítse a célzottan lebontható fehérjék spektrumát.